Search Thermo Fisher Scientific
![]() | 超高感度レポーター遺伝子アッセイNovaBright™ レポーター遺伝子アッセイでは、比色法または蛍光検出よりも高感度な、化学発光によるレポーター遺伝子活性の測定ができます。NovaBright™ キットは、ほとんどの一般的なレポーター遺伝子に利用でき、フェムトグラムからナノグラム レベルまでのレポーターの広いダイナミックレンジにわたった高感度性で、一貫した結果を得られるように最適化されています。
|
遺伝子発現調節の解析
レポーター遺伝子アッセイは、シス作用性因子(遺伝子調節エレメント)またはトランス作用性因子(転写因子または外因性調節)による遺伝子発現調節の解析に非常に有用です。レポーター遺伝子アッセイでは、研究対象である遺伝子のコーディング領域をレポーター遺伝子が代理します。
β-ガラクトシダーゼ
β-ガラクトシダーゼは、従来より、比色基質のONPG(o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside)[1] を用いて検出され、トランスフェクション効率を正常化させるために、しばしば他のレポーター遺伝子と併せて使用されます。表に示すように[web designer link to table]、この比色アッセイでは、他の多くのレポーター遺伝子アッセイと比べて感度は低くなります。β-ガラクトシダーゼ用のNovaBright™ 1,2-ジオキセタン化学発光基質では、感度が飛躍的に向上します。[2、3]
レポーター遺伝子 | 検出方法 | 検出限界 | 利点 | 欠点 |
クロラムフェニコールアセチル転移酵素(CAT) | アイソトープ性、 ELISA | 5 x 107 mol、 1 x 109 mol | 広範使用、 無放射能 | 放射性、 高コスト、 低ダイナミックレンジ、 多大な労力、 1アッセイあたりのコストが高い |
β-ガラクトシダーゼ | ONPG(発色)、 MUG (蛍光)、 NovaBright™ β-ガラクトシダーゼシステム、 NovaBright™ SEAP システム | 3 x 108mol、 6 x 105 mol、 3 x 103 mol | 高感度性、 広ダイナミックレンジ、 簡易性 | 感度不良、 自己蛍光 |
ヒト成長因子 | ラジオイムノアッセイ | 3 x 108 mol | 培地に分泌 | 放射能、 1アッセイあたりのコストが高い、 低感度 |
ルシフェラーゼ | NovaBright™ デュアルβ-ガラクトシダーゼおよびホタルルシフェラーゼシステム | 103–104 mol | アッセイの簡易性、 広いダイナミックレンジ | タンパク質の不安定性 |
分泌型アルカリホスファターゼ | pNPP(発色)、 NovaBright™ SEAPシステム | 1 x 108 mol、 3 x 104 mol | 培地に分泌、 高感度、 広いダイナミックレンジ | 感度不良 |
1.Alexander L, Illyinskii PO, Lang SM et al.(2003) Determinants of increased replicative capacity of serially passaged Simian Immunodeficiency Virus with nef deleted in Rhesus monkeys.J Virol 77:6823–6835.
2. Berger J, Hauber J, Hauber R et al. (1988) Secreted placental alkaline phosphatase: a powerful new quantitative indicator of gene expression in eukaryotic cells.Gene 66:1–10.
3.Bronstein I, Fortin JJ, Voyta JC et al.(1994a) Chemiluminescent reporter gene assays: Sensitive detection of the GUS and SEAP gene products.Biotechniques 17:172–178.
4.Brown MA, Zhao Q, Baker KA et al.(2005) Crystal structure of BMP-9 and functional interactions with pro-region and receptors.J Biol Chem 280:25111–25118.
5. Cao HB, Wang A, Martin B et al. (2005) Down-regulation of IL-8 expression in human airway epithelial cells through helper-dependent adenoviral-mediated RNA interference.Cell Res 15:111–119.
6.Cullen B, Malim M (1992) Secreted placental alkaline phosphatase as a eukaryotic reporter gene.MethodsEnzymol 216:362–368.
7.Duboise M, Guo J, Czajak S et al.(1998) A role for Herpesvirus Saimiri orf14 in transformation and persistent infection.J Virol 72:6770–6776.
8.Hobbs WE, Brough DE, Kovesdi I et al.(2001) Efficient activation of viral genomes by levels of Herpes Simplex Virus ICP0 insufficient to affect cellular gene expression or cell survival.J Virol 75:3391–3403.
9. Hwang DR, Tsai YC, Lee JC et al. (2004) Inhibition of Hepatitis C virus replication by arsenic trioxide.Antimicrob Agents Chemother 48:2876–2882.
10.Johnson WE, Morgan J, Reitter J et al.(2002) A replication-competent, neutralization-sensitive variant of Simian Immunodeficiency Virus lacking 100 amino acids of envelope.J Virol 76:2075-2086.
11.Kagan JC, Stein MP, Pypaert M et al.(2004) Legionella subvert the functions of Rab1 and Sec22b to create a replicative organelle.J Exp Med 199:1201–1211.
12. Khan AS, Smith LC, Abruzzese RV et al. (2003) Optimization of electroporation parameters for the intramuscular delivery of plasmids in pigs.DNA Cell Biol 22:807–814.
13.Latta-Mahieu M, Rolland M, Caillet C et al.(2002) Gene transfer of a chimeric trans-activator is immunogenic and results in short-lived transgene expression.Hum Gene Ther 13:1611–1620.
14.Pohlmann S, Krumbiegel M, Kirchhoff F (1999) Coreceptor usage of BOB/GPR15 and Bonzo/STRL33 by primary isolates of human immunodeficiency virus type 1.J Gen Virol 80:1241–1251.
15. Poser S, ImpeyS, Xia Z et al. (2003) Brain-derived neurotrophic factor protection of cortical neurons from serum withdrawal-induced apoptosis is inhibited by cAMP.J Neurosci 23:4420–4427.
16. O’Connor KL, Culp LA (1994) Quantitation of two histochemical markers in the same extract using chemiluminescent substrates.BioTechniques 17:502–509.
17.Riera M, Chillon M, Aran JM et al.(2004) Intramuscular SP1017-formulated DNA electrotransfer enhances transgene expression and distributes hHGF to different rat tissues.J Gene Med 6:111–118.
18. Rubenstrunk A, Orsini C, Mahfoudi A et al. (2003) Transcriptional activation of the metallothionein I gene by electric pulses in vivo: Basis for the development of a new gene switch system.J Gene Med 5:773–783.
19. Sakai J, Rawson RB, Espenshade PJ et al. (1998) Molecular identification of the sterol-regulated luminal protease that cleaves SREBPs and controls lipid composition of animal cells.Mol Cell 2:505–514.
20.Zabeau L, Defeau D, Van der Heyden J et al.(2004) Functional analysis of leptin receptor activation using a Janus kinase/signal transducer and activator of transcription complementation assay.Mol Endocrinol
21.Zhang J, Ou J, Bashmakov Y et al.(2001) Insulin inhibits transcription of IRS-2 gene in rat liver through an insulin response element (IRE) that resembles IREs of other insulin-repressed genes.Proc Natl Acad Sci U S A
22.Zhao H, Peeters BPH (2003) Recombinant Newcastle Disease Virus as a viral vector: Effect of genomic location of foreign gene on gene expression and virus replication.J Gen Virol 84:781–788.
レポーター遺伝子 | 検出方法 | 検出限界 | 利点 | 欠点 |
クロラムフェニコールアセチル転移酵素(CAT) | アイソトープ性、 ELISA | 5 x 107 mol、 1 x 109 mol | 広範使用、 無放射能 | 放射性、 高コスト、 低ダイナミックレンジ、 多大な労力、 1アッセイあたりのコストが高い |
β-ガラクトシダーゼ | ONPG(発色)、 MUG (蛍光)、 NovaBright™ β-ガラクトシダーゼシステム、 NovaBright™ SEAP システム | 3 x 108mol、 6 x 105 mol、 3 x 103 mol | 高感度性、 広ダイナミックレンジ、 簡易性 | 感度不良、 自己蛍光 |
ヒト成長因子 | ラジオイムノアッセイ | 3 x 108 mol | 培地に分泌 | 放射能、 1アッセイあたりのコストが高い、 低感度 |
ルシフェラーゼ | NovaBright™ デュアルβ-ガラクトシダーゼおよびホタルルシフェラーゼシステム | 103–104 mol | アッセイの簡易性、 広いダイナミックレンジ | タンパク質の不安定性 |
分泌型アルカリホスファターゼ | pNPP(発色)、 NovaBright™ SEAPシステム | 1 x 108 mol、 3 x 104 mol | 培地に分泌、 高感度、 広いダイナミックレンジ | 感度不良 |
1.Alexander L, Illyinskii PO, Lang SM et al.(2003) Determinants of increased replicative capacity of serially passaged Simian Immunodeficiency Virus with nef deleted in Rhesus monkeys.J Virol 77:6823–6835.
2. Berger J, Hauber J, Hauber R et al. (1988) Secreted placental alkaline phosphatase: a powerful new quantitative indicator of gene expression in eukaryotic cells.Gene 66:1–10.
3.Bronstein I, Fortin JJ, Voyta JC et al.(1994a) Chemiluminescent reporter gene assays: Sensitive detection of the GUS and SEAP gene products.Biotechniques 17:172–178.
4.Brown MA, Zhao Q, Baker KA et al.(2005) Crystal structure of BMP-9 and functional interactions with pro-region and receptors.J Biol Chem 280:25111–25118.
5. Cao HB, Wang A, Martin B et al. (2005) Down-regulation of IL-8 expression in human airway epithelial cells through helper-dependent adenoviral-mediated RNA interference.Cell Res 15:111–119.
6.Cullen B, Malim M (1992) Secreted placental alkaline phosphatase as a eukaryotic reporter gene.MethodsEnzymol 216:362–368.
7.Duboise M, Guo J, Czajak S et al.(1998) A role for Herpesvirus Saimiri orf14 in transformation and persistent infection.J Virol 72:6770–6776.
8.Hobbs WE, Brough DE, Kovesdi I et al.(2001) Efficient activation of viral genomes by levels of Herpes Simplex Virus ICP0 insufficient to affect cellular gene expression or cell survival.J Virol 75:3391–3403.
9. Hwang DR, Tsai YC, Lee JC et al. (2004) Inhibition of Hepatitis C virus replication by arsenic trioxide.Antimicrob Agents Chemother 48:2876–2882.
10.Johnson WE, Morgan J, Reitter J et al.(2002) A replication-competent, neutralization-sensitive variant of Simian Immunodeficiency Virus lacking 100 amino acids of envelope.J Virol 76:2075-2086.
11.Kagan JC, Stein MP, Pypaert M et al.(2004) Legionella subvert the functions of Rab1 and Sec22b to create a replicative organelle.J Exp Med 199:1201–1211.
12. Khan AS, Smith LC, Abruzzese RV et al. (2003) Optimization of electroporation parameters for the intramuscular delivery of plasmids in pigs.DNA Cell Biol 22:807–814.
13.Latta-Mahieu M, Rolland M, Caillet C et al.(2002) Gene transfer of a chimeric trans-activator is immunogenic and results in short-lived transgene expression.Hum Gene Ther 13:1611–1620.
14.Pohlmann S, Krumbiegel M, Kirchhoff F (1999) Coreceptor usage of BOB/GPR15 and Bonzo/STRL33 by primary isolates of human immunodeficiency virus type 1.J Gen Virol 80:1241–1251.
15. Poser S, ImpeyS, Xia Z et al. (2003) Brain-derived neurotrophic factor protection of cortical neurons from serum withdrawal-induced apoptosis is inhibited by cAMP.J Neurosci 23:4420–4427.
16. O’Connor KL, Culp LA (1994) Quantitation of two histochemical markers in the same extract using chemiluminescent substrates.BioTechniques 17:502–509.
17.Riera M, Chillon M, Aran JM et al.(2004) Intramuscular SP1017-formulated DNA electrotransfer enhances transgene expression and distributes hHGF to different rat tissues.J Gene Med 6:111–118.
18. Rubenstrunk A, Orsini C, Mahfoudi A et al. (2003) Transcriptional activation of the metallothionein I gene by electric pulses in vivo: Basis for the development of a new gene switch system.J Gene Med 5:773–783.
19. Sakai J, Rawson RB, Espenshade PJ et al. (1998) Molecular identification of the sterol-regulated luminal protease that cleaves SREBPs and controls lipid composition of animal cells.Mol Cell 2:505–514.
20.Zabeau L, Defeau D, Van der Heyden J et al.(2004) Functional analysis of leptin receptor activation using a Janus kinase/signal transducer and activator of transcription complementation assay.Mol Endocrinol
21.Zhang J, Ou J, Bashmakov Y et al.(2001) Insulin inhibits transcription of IRS-2 gene in rat liver through an insulin response element (IRE) that resembles IREs of other insulin-repressed genes.Proc Natl Acad Sci U S A
22.Zhao H, Peeters BPH (2003) Recombinant Newcastle Disease Virus as a viral vector: Effect of genomic location of foreign gene on gene expression and virus replication.J Gen Virol 84:781–788.
レポーター遺伝子 | 検出方法 | 検出限界 | 特長 | 欠点 |
クロラムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT) | アイソトープ性、 ELISA | 5 x 107 mol、 1 x 109 mol | 広範使用、 無放射能 | 放射性、 高コスト、 低ダイナミックレンジ、 多大な労力、 1アッセイあたりが高コスト |
β-ガラクトシダーゼ | ONPG(発色)、 MUG (蛍光)、 NovaBright™ β-ガラクトシダーゼシステム、 NovaBright™ SEAP システム | 3 x 108mol、 6 x 105 mol、 3 x 103 mol | 高感度、 広ダイナミックレンジ、 簡易性 | 感度不良、 自己蛍光 |
ヒト成長因子 | ラジオイムノアッセイ | 3 x 108 mol | 培地に分泌 | 放射能、 1アッセイあたりのコストが高い、 低感度 |
ルシフェラーゼ | NovaBright™ デュアルβ-ガラクトシダーゼおよびホタルルシフェラーゼシステム | 103–104 mol | アッセイの簡易性、 広ダイナミックレンジ | タンパク質の不安定性 |
胎盤由来分泌型アルカリホスファターゼ | pNPP(発色)、 NovaBright™ SEAPシステム | 1 x 108 mol、 3 x 104 mol | 培地に分泌、 高感度、 広ダイナミックレンジ | 感度不良 |