Search Thermo Fisher Scientific
ウェスタンブロッティング |
ウェスタンブロッティング解析のための当社の包括的なソリューションは、高レベルの基準を満たし、時間と労力を最小限に抑えるようにデザインおよびテストされています。ウェスタンブロッティング実験の堅牢な基盤を確立できます。
効率的で高品質なデータ作成のために設計されたウェスタンブロッティングツールで生産性を向上させましょう。ハンドブックをダウンロード
幅広いタンパク質発現レベルを分析するための日常的なソリューション、超高感度な基質、またはルーティンのウェスタンブロッティング用のソリューションが必要な場合、当社はお客様に適した化学発光基質をご用意しています。
最適な蛍光ウェスタンブロッティング分析を実現する試薬、バッファー、および蛍光コンジュゲート抗体。
幅広いタンパク質発現レベルを分析するための日常的なソリューション、超高感度な基質、またはルーティンのウェスタンブロッティング用のソリューションが必要な場合、当社はお客様に適した化学発光基質をご用意しています。
最適な蛍光ウェスタンブロッティング分析を実現する試薬、バッファー、および蛍光コンジュゲート抗体。
信頼できる供給元からの信頼できる製品を使用することで、実験のバラツキを抑えることができます。
当社のゲルウェルカムパックは、卓越したタンパク質分離に必要なすべてのものを含んでおり、コストパフォーマンスも優れたバンドルパックです
最小限のハンズオン時間で結果を最大化できます
SuperSignalウェスタンブロット化学発光基質
定量的ウェスタンブロッティング分析のためのトータルプロテインノーマライゼーション(TPN)は、従来のハウスキーピングタンパク質ベース(HKP)の標準化と比べていくつかの利点があります。TPNに最適なタンパク質標識試薬の1つはNo-Stain Protein Labeling Reagentです。No-Stain Labeling Reagentを使用したTPNは、一般的に研究される濃度範囲(タンパク質ロード量1~80 µg)内で良好な直線性を示します。ダイナミックレンジがより広いため、HKP標準化でよく発生するシグナル飽和による貴重な定量データの損失を防ぐことができます。No-Stain Labeling Reagentを使用したTPNは実験設計を簡素化し、時間とリソースの節約に役立ちます。HKP標準化とは異なり、ハウスキーピングタンパク質の発現が処理の影響を受けないことを検証する必要はありません。No-Stain Labeling ReagentはTPNに特に適しています。その標識プロトコルが迅速で、ダウンストリーム転写やイムノブロッティングと適合性があるためです。20 ngまでのタンパク質の高感度かつ安定したシグナル検出を可能にするため、タンパク質発現レベルの正確な定量を実現します。
マルチプレックスウェスタンブロッティングは、従来のウェスタン
ブロッティングと比べていくつかの利点がある、強力な技術です。1つのサンプル中の複数のタンパク質を同時に検出および定量できるため、効率の向上、正確性の改善、コストの削減、およびデータ品質の強化に役立ちます。さまざまな分子量のタンパク質が関わる複雑な生物学的経路を研究する際に有用です。1回の実験で複数のタンパク質ターゲットを同時に検出できることは、実験のバラツキを低減し、サンプル量が限られている場合や大量のサンプルセットを分析する場合に最適です。蛍光ウェスタンブロッティングには、慎重な計画と実験設計が必要です。適切な製品を最初から選択することで、最適化やトラブルシューティングの時間を短縮でき、実験の成功を確保できます。
ウェスタンブロッティングの初心者でも、知識の再確認を希望する経験者でも、ウェスタンブロット分析のあらゆる側面をサポートする当社の教育用ヒントやリソース資料をご活用いただけます。
![]() |
ビデオ 当社のHow-Toビデオでウェスタンブロッティングの新しい方法をご確認ください。 |
![]() |
プロトコル バッファー、ストック溶液、および一般的なウェスタンブロットプロトコルのレシピを見つけることができます。 |
![]() |
基礎ライブラリ 技術的なヒント、アプリケーションノート、ハンドブック など。 |
![]() |
トラブルシューティング 当社のトラブルシューティングガイダンスでウェスタン ブロットの課題を克服できます。 |