Search Thermo Fisher Scientific
バクテリアIn vitroタンパク質発現系では、大腸菌細胞可溶化物を用いて効率的に転写-翻訳共役反応させ、高収率で完全長の機能性タンパク質を合成します。細胞を用いたタンパク質合成には時間がかかっていましたが、今やたった数時間でプラスミドまたは直鎖 DNA からタンパク質を合成できるようになりました。
膜タンパク質は細胞間連絡、表面認識、細胞骨格連絡、シグナリング、酵素活性、および物質輸送において重要な役割を果たしています。さまざまな細胞内機能により、それらは理想的な薬剤ターゲットです。しかし、膜タンパク質はその発現が細胞にとって毒性があったり、封入体を引き起こすため難しいものです。封入体はタンパク質の収率を限定し、冗長な最適化で精製が難しく時間のかかるものになってしまいます。
MembraneMax™ タンパク質発現キット により、このような問題を解決することができます。足場タンパク質に囲まれた平面リン脂質二重膜(ナノリポタンパク質物質、NLPとも呼ばれます)の構造を有するMembraneMax™試薬を使用して、可溶性(分散)膜タンパク質を高収量で調製できます。
主な利点
膜タンパク質の発現は多くの場合、バクテリアシステムにおける不溶性、in vivo毒性、または単に哺乳類システムにおける低収率によって、大変難しくなります。弊社のUltimate™ ORFコレクションを膜タンパク質ソースとして使い、異なるサイズ( 8kDa ~51kDa)および複雑さ(2~7 膜貫通領域)を示す膜タンパク質を検査しました。MembraneMax™試薬の追加で、タンパク質の大部分は>0.1mg/mLのタンパク質を発現します(表を参照)。これはほとんど全部のダウンストリーム用途、例えば抗体産生、結晶学、免疫沈降法、リガンド結合または機能アッセイ、質量分析法、NMR、タンパク質アレイ構築などに十分かつ適しています。
Membrane protein (GenBank® accession no.) | Yield (mg/mL) | Membrane protein (GenBank® accession no.) | Yield (mg/mL) |
---|---|---|---|
Glycophorin (NM_002102.2) | 0.41 | Bacteriorhodopsin (J02755.1) | 0.33 |
CRHR1 (NM_004382) | 0.30 | MGST2 (NM_002413.3) | 0.30 |
Glycophorin E (NM_002102.2) | 0.30 | MGST2 (NM_004528.2) | 0.30 |
Epiregulin (NM_001432.1) | 0.30 | b2 adrenergic receptor (NM_000024.3) | 0.30 |
CKLF (NM_81640.1) | 0.30 | UNQ1887 (BC025781.1) | 0.30 |
SPPL2B (BC001788.1) | 0.30 | CHRM1 (NM_000738.2) | 0.27 |
PPAPDC1B (NM_032483.2) | 0.20 | CHRM2 (NM_000739.2) | 0.30 |
The table above shows data for a small subset of proteins we have expressed using MembraneMax™ Protein Expression Kit. Over 64% of the proteins expressed at >0.1 mg/mL of reaction (n=32). |
One of the most pervasive problems in protein expression is the insolubility of recombinant protein, often seen as inclusion bodies. This is especially acute when working with membrane proteins, which have both hydrophilic and hydrophobic domains as well as complex folding motifs. MembraneMax™ Protein Expression Kits use the novel MembraneMax™ reagent to enhance the solubility of overexpressed membrane proteins ranging in size and complexity.
Simply combine your T7 E. coli expression vector encoding your membrane protein with Expressway™ cell-free E. coli extract and MembraneMax™ reagent, incubate for 2 hours and purify. Within a day, you can generate milligrams of soluble membrane protein for downstream analysis, without detergents or tedious reconstitution protocols. MembraneMax™ Protein Expression Kits contain all the necessary reagents for successful expression of your membrane protein; the cell-free format allows high-throughput expression screening of multiple samples, or large-scale production of a single membrane protein.
Purification challenges such as tedious and time-consuming testing of various detergents and extraction conditions to remove other endogenous membrane proteins while maintaining your protein's stability and function have notoriously impeded research on membrane proteins. In contrast, MembraneMax™ HN kits contain a His-tagged MembraneMax™ reagent, which simplifies purification without having to add a tag to your membrane protein. You also have the flexibility to design your DNA template with your favorite purification tag at the N- or C-terminus of your membrane protein, which when used with the MembraneMax™ HN module enables tandem purification for very clean membrane protein–NLP complexes. Whether you choose to work with a native membrane protein or a tagged version, our MembraneMax™ kits give you the flexibility you need.
See a detailed protocol for MembraneMax™ protein expression
See the MembraneMax™ Protein Expression Kits user guide
Product | Features | 20 rxn | 100 rxn |
---|---|---|---|
MembraneMax™ Protein Expression Kit |
| A10632 | A10633 |
MembraneMax™ HN Protein Expression Kit |
| A10634 | A10635 |
Expressway™ Mini and Maxi Cell-Free 発現システム
Expressway™ Cell-Free大腸菌発現システムは、in vitroでの目的DNAからタンパク質への転写と翻訳をひとつの反応で行うようデザインされています。こうしたフレキシブルなシステムは、目的の組み換えタンパク質を発現するコンストラクトから3時間程度で作ることができます。一旦精製すれば、生じた組み替えタンパク質は、生化学的、物理学的、構造評価など他のダウンストリーム用途に適しています。システムには2つのフォーマットがあります。Expressway™ Maxi (20~100反応からscalable)そしてExpressway™ Mini (20反応)です。
Expressway™ Cell-Free 大腸菌発現システムは、簡単に検出され精製できる可能性がある、高いレベルの組み替えタンパク質を作り出す方法を提供します。これらシステムが提供するのは、
Expressway™ Lumio™ 発現および検出 システム
Expressway™ Lumio™発現およ検出システムは、6アミノ酸配列であるLumio™認識配列(Cys-Cys-Pro-Gly-Cys-Cys)を利用します。 Lumio™検出試薬は、認識配列に高い特異性と親和性で結合し、明るい蛍光シグナルを発し、リアルタイムタンパク質生産解析とゲル内タンパク質即時検出が可能です。さらに、Expresswayに特化した大腸菌 可溶化物はslyD突然変異株から誘導されており、Lumio™ Green Detection Reagentと内在的SlyD タンパク質の非特異的結合を排除し、組み替えタンパク質検出に最適なバックグラウンドを提供します。 Lumio™ Green 検出キット はシステムに含まれており、タンパク質合成のリアルタイム検出と簡単なゲル内タンパク質検出に使用できます。
Expressway™Cell-Free 発現システム とMembraneMax™ タンパク質発現キットに適したベクターを見つけましょう。
ベクター | Cloning system | Fusion tag | Recommended cell-free expression systems |
---|---|---|---|
pEXP1-DEST | Gateway® | N-terminal Xpress™, 6xHis | E, M |
pEXP2-DEST | Gateway® | C-terminal V5, 6xHis | E |
pEXP3-DEST | Gateway® | N-terminal 6xHis, Lumio™ | E, M |
pEXP4-DEST | Gateway® | C-terminal 6xHis, Lumio™ | E, M |
pEXP5-NT/TOPO® | TOPO® | N-terminal 6xHis | E, M |
pEXP5-CT/TOPO® | TOPO® | C-terminal 6xHis | E, M |
E= Expressway™ Cell-Free Expression System. M = MembraneMax™ Protein Expression Kits. |
お客様がお使いの無細胞タンパク質発現システムのベクターに基づいて、発現タンパク質用の抗体を選択してください。
使用対象 | Product | Epitope |
---|---|---|
pEXP1-DEST | Anti-Xpress™ Antibody | Detects the 8 amino acid Xpress™ epitope DLYDDDDK |
pEXP1-DEST, pEXP3-DEST, pEXP5-NT/TOPO® | Anti-HisG Antibody, Anti-HisG-HRP Antibody, Anti-HisG-AP Antibody | Detects the N-terminal polyhistidine (6xHis) tag followed by glycine: HHHHHHG |
pEXP2-DEST, pEXP4-DEST, pEXP5-CT/TOPO® | Anti-His (C-term) Antibody, Anti-His (C-term)-HRP Antibody, Anti-His (C-term)-AP Antibody | Detects the C-terminal polyhistidine (6xHis) tag: HHHHHH-COOH (requires the free carboxyl group for detection (Linder et al., 1997) |
pEXP1-DEST, pEXP2-DEST, pEXP3-DEST, pEXP4-DEST, pEXP5-NT/TOPO®, pEXP5-CT/TOPO® | Penta-His Mouse IgG1 Monoclonal Antibody | Detects both N- and C-terminal polyhistidine (6xHis) tag |
pEXP2-DEST | Anti-V5 Antibody, Anti-V5-HRP Antibody, Anti-V5-AP Antibody | Detects 14 amino acid epitope derived from the P and V proteins of the paramyxovirus; SV5 GKPIPNPLLGLDST (Southern et al., 1991) |
ポリヒスチジンタグ化タンパク質の精製用途固定化金属イオンアフィニティクロマトグラフィー (IMAC)媒体を探してください。