Search Thermo Fisher Scientific
Invitrogen™ SureCast™ Gel Handcast Systemは、スムーズに簡単に高品質なポリアクリルアミドミニゲルの作成が行えます。本システムに備えられた高耐久性ガラスプレートは、一回の動作で、 load-and-lock(ロードしロックする)メカニズムにより安全に密封されます。SureCast Gel Handcast Stationに備えられた独自の傾斜角度により、ハンドキャスティング中の漏出が最小限に抑えられます。SureCast Stationで調整されたゲルは、弊社のInvitrogen™ Mini Gel Tankで使用することができます。
SureCast試薬やポリアクリルアミドゲルキャスティング試薬類に対応します。
**弊社内テストによる
本動画では、ゲルキャスティング用のSureCast Gel Handcast Systemのセットアップ法とご使用方法をご紹介いたします。
ハンドキャスティングステーションを水平面に取り付けます。
2枚のガラスプレートの間にシリコンスペーサーを挟み、外枠の端を正しく揃えてユニット組み立てます。
組み立てたガラスプレートユニットをハンドキャスティングステーションに設置します。位置がずれないようにガラスプレートユニットを押さえながら、ハンドルを閉じて、ハンドキャスティングステーションにガラスプレートを固定します。
![]() | ![]() | ![]() | ||
ハンドキャスティングステーションを傾けて、後端部上へ乗せます。満量ラインの高さに達するまで、ガラスプレートへ分離ゲル溶液を添加します。 | 分離ゲルを重合させます(5-10分)。適正に重合されていることをご確認ください。 | ハンドキャスティングステーションを傾けて、後端部上へ乗せます。前面ガラスプレートの上側の縁まで、スタッキングゲル溶液を添加します。ハンドキャスティングステーションを直立位置に戻します。 |
コームをゆっくり挿入します。まず片端を挿入し、ガラスプレートの間へスライドさせながら、両端を設置してください。スタッキングゲルを重合させます(5〜10分間)。適正に重合されていることをご確認ください。
最後に、クランプを解除し、プレートを取り外します。これで、ゲルの準備は完了です。
ハンドキャスティングステーションを水平面に取り付けます。
2枚のガラスプレートの間にシリコンスペーサーを挟み、外枠の端を正しく揃えてユニット組み立てます。
組み立てたガラスプレートユニットをハンドキャスティングステーションに設置します。位置がずれないようにガラスプレートユニットを押さえながら、ハンドルを閉じて、ハンドキャスティングステーションにガラスプレートを固定します。
![]() | ![]() | ![]() | ||
ハンドキャスティングステーションを傾けて、後端部上へ乗せます。満量ラインの高さに達するまで、ガラスプレートへ分離ゲル溶液を添加します。 | 分離ゲルを重合させます(5-10分)。適正に重合されていることをご確認ください。 | ハンドキャスティングステーションを傾けて、後端部上へ乗せます。前面ガラスプレートの上側の縁まで、スタッキングゲル溶液を添加します。ハンドキャスティングステーションを直立位置に戻します。 |
コームをゆっくり挿入します。まず片端を挿入し、ガラスプレートの間へスライドさせながら、両端を設置してください。スタッキングゲルを重合させます(5〜10分間)。適正に重合されていることをご確認ください。
最後に、クランプを解除し、プレートを取り外します。これで、ゲルの準備は完了です。
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Bufferおよび Invitrogen™ SureCast™ Resolving Buffer は、乾燥ブレンド粉末として封入されています。各粉末から、ハンドキャスティング・ポリアクリルアミドゲル用のスタッキングゲルバッファの500mL(0.5 Mトリス塩酸バッファ、pH6.8)、または分離ゲルバッファ500mL(1.5 Mトリスバッファ、pH8.8)をそれぞれ作成できます。
本試薬の利点:
SureCast polyacrylamide solutionまたは他のハンドキャスティングシステムと共に、SureCastポリアクリルアミド溶液を用いて、シングル割合と勾配ゲルを調整することができます。
本溶液の特性:
SureCast™ Gel Handcast Bundle Aは、以下のハードウェアおよび試薬が含まれ、実験開始の必須アイテムが全て揃えられます:
SureCast™ Gel Handcast Bundle Bは、以下のハードウェアが含まれ、実験開始の必須アイテムが全て揃えられます:
容量 | ミニゲル1個につき、ガラスプレート2枚およびシリコンスペーサー1個 |
セルサイズ | 13×10×12.5 cm(ハンドルを前方に引いた状態の高さ) |
ゲルあたりの容量 | ~7.7 mL |
材料 | ポリカーボネート、アセタール、ポリプロピレン、シリコン |
耐薬品性 | SureCast Gel Handcast Stationは、大半のアルコールに対して不浸透性ですが、塩素化炭化水素(例:クロロホルム)、芳香族炭化水素(例:トルエン、ベンゼン)、アセトンなどには対応しません。 |
得られるカセットサイズ | 10 cm x 9.8 cm x 6.5 mm(弊社製のMini Gel Tankに対応した仕様) |
得られるゲルサイズ | 8 cm x 8 cm x 1 mm(ミニゲル) |