Search Thermo Fisher Scientific
Zeba™ 脱塩製品には、独自の高性能レジンが充填されており、非常に優れた脱塩性能およびタンパク質回収特性を有しています。タンパク質を高水準で回収し、塩類などの低分子を95%以上保持(除去)することで、極めて希薄なタンパク質試料の脱塩プロセスにおいてさえお役に立つことができます。
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Zeba™ Spin Desalting Columns | Zeba™ 96-well Spin Plates | Zeba™ Chromatography Columns | |
Sample volume range | 2 μL–4 mL | 20–100 μL | 15–250 μL or 100–1500 μL |
Bed volume range | 75 μL–10 mL | 550 μL | 1 mL or 5 mL |
Number of devices with different volume capacities | 5 | 1 | 2 |
Molecular weight cutoffs (MWCOs) | 7K, 40K | 7K, 40K | 7K |
Automation compatible? | No | Yes | No |
FPLC compatible? | No | No | Yes |
Learn more | Order now | Order now |
図 1 Thermo Scientific Zebaスピン脱塩カラムによる改善成果Zebaスピン脱塩カラムは、同等製品と比較して、広範な濃度および容量の試料について、最低限の希薄化で優れたタンパク質回収を行うことができます。 0.5 mL Zebaスピン脱塩カラム(7K MWCO、製品番号89882)、GEスピントラップG-25、Bio-Radマイクロバイオスピン6を用いて、0.2 mg/mLおよび1 mg/mL濃度HeLaライセート試料、40、80、120 μLの脱塩をメーカー推奨手順に従って実施し、 回収したタンパク質をSDS-PAGEで解析しました。HeLaライセート 1 μgに相当する分量の元試料を、各電気泳動ゲルのレーン1にコントロールとしてロードし、すべての脱塩処理した試料を、コントロールと同一容量ロードしました。レーン間の染色強度の差は、タンパク質回収と脱塩処理による試料の希薄化が組み合わさった結果を反映しています。
試料100 μLからの 標準的な回収率(%) | ||||
---|---|---|---|---|
回収対象試料 | ロードした試料の濃度 | 分子質量 | 7K Zebaカラム | 40K Zebaカラム |
ユビキチン | 0.5 mg/mL | 8.7 kDa | 75% | 60% |
α―ラクトアルブミン | 1.0 mg/mL | 14.1 kDa | 85% | 75% |
ダイズトリプシン インヒビター | 0.5 mg/mL | 20.1 kDa | 85% | 65% |
炭酸脱水酵素 | 0.5 mg/mL | 29 kDa | 90% | 75% |
オボアルブミン | 0.5 mg/mL | 44 kDa | 90% | 85% |
ウシ血清 アルブミン | 0.5 mg/mL | 66 kDa | > 90% | > 90% |
ヒトIgG | 0.5 mg/mL | 150 kDa | > 90% | > 90% |
試料100 μLからの 標準的な回収率(%) | ||||
---|---|---|---|---|
除去対象試料 | ロードした試料の濃度 | 分子質量 | 7K Zebaカラム | 40K Zebaカラム |
NaCl | 1 M | 58.44 Da | > 99% | > 99% |
ジチオスレイトール | 0.5 M | 154 Da | 99% | 99% |
スルホ―NHS―LC―ビオチン | 0.27 mM | 557 Da | 85% | 85% |
Dy549色素 | 0.2 mM | 1026 Da | 75% | 90% |
バシトラシン | 0.5 mg/mL | 1200 Da | 75% | 95% |
ビタミンB12 | 0.5 mg/mL | 1386 Da | 85% | 95% |