Search Thermo Fisher Scientific
ウイルスシステム | 一過性発現 | 安定発現 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分裂細胞 | 非分裂細胞 | 分裂細胞 | 神経細胞 | Drug- or growth- arrested cells | Contact- inhibited cells | |
アデノウイルス | ![]() | ![]() | ||||
レンチウイルス | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
レトロウイルス | ![]() | ![]() |
多くの疾患モデルで頻繁に利用される細胞である、免疫系細胞や初代細胞などは、トランスフェクションが困難です。 RNAiベクターのウイルスデリバリーは、そのような細胞タイプだけでなく in vivo アプリケーションでのトランスフェクションの代わりとなります。 細胞集団におけるRNAiベクターのノックダウンの効果を正確に測定するため、RNAiベクターをできるだけ多くの細胞にデリバリーすることが重要です。 そうしなければ、定量リアルタイムPCR (qRT-PCR)やウエスタン解析によりノックダウンを測定した時、トランスフェくションされていない細胞のmRNAやタンパク質のバックグラウンドがノックダウンを実際よりも非効率的に見せてしまいます。 ウイルスデリバリーは、トランスフェクションが難しい細胞、初代細胞、非分裂細胞など、ほぼ全ての哺乳類細胞タイプで最善の選択になります。 Conveniently, lentiviral delivery systems are available for both shRNA and miR RNAi vectors, and an adenoviral delivery system is available for shRNA vectors (Table 2).
両方のRNAiウイルスシステムの使用手順(図1):
図1. How the BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi System works
The product manuals for the Adenoviral and Lentiviral expression systems have more detailed protocols for generating and titering Adenoviral and Lentiviral stocks.
形質導入を成功させるための最初の手順は、実験目的のためのシステムを選択することです(表1)。 Invitrogen provides kits to clone and produce adenoviral and lentiviral stocks as well as offering services to clone these viral vectors and produce the viral stocks. The BLOCK-iT™ Pol II miR RNAi Vector system and the BLOCK-iT™ shRNA vector system are not compatible with each other and employ different lentiviral and adenoviral vector backbones. お客様のmiR RNAiまたはshRNAシークエンスを、レンチウイルスもしくはアデノウイルスに入れると、ウイルスストックの産生は両方のベクターシステムと同じプロトコールに従って行えます。
製品またはサービス | 使用するとき | 主な利点 |
---|---|---|
レンチウイルスによる導入 | ||
BLOCK-iT™ HiPerform™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System with EmGFP |
|
|
BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System |
|
|
BLOCK-iT™ Lentiviral Pol II miR RNAi Expression System with EmGFP |
|
|
BLOCK-iT™ Inducible H1 Lentiviral RNAi System |
|
|
BLOCK-iT™ Lentiviral RNAi Expression System |
|
|
レンチウイルス クローニング &レンチウイルス作製サービス |
|
|
ViraPower™ レンチウイルス パッケージング ミックス |
|
|
アデノウイルスによる導入 | ||
BLOCK-iT™ Adenoviral RNAI Expression System |
|
|
ViraPower™ アデノウイルス Gateway® 発現キット |
|
|
アデノウイルスクローニング & アデノウイルス作製サービス |