Search Thermo Fisher Scientific
5500 W シリーズ ジェネティック アナライザ - 拡張性と精度に優れた次世代シーケンサ
5500 W シリーズ ジェネティック アナライザは、幅広いアプリケーションに対応しています。1 〜 2 枚のフローチップを使用し、1 レーンごとに個別のアプリケーションサンプルをランできます。 また、すでに業界トップクラスの精度を誇るライゲーションベースのシーケンシングが Exact Call Chemistry(ECC)によってさらに進化しました。
システムと特長 | 5500 W システム | 5500xl W システム | |
---|---|---|---|
Pay-Per-Lane Sequencing | 試薬の消費量を 1 レーンごとに調節可能。試薬は使用するレーンのみに加えることが出来るので、ペイパーユースでコストをカット。 | ||
レーンごとに異なるアプリケーション | フローチップのレーンごとに独立した構造により、各レーンに異なるリード長で別々の試薬を使用でき、1 回のランで複数のアプリケーションを実施。 | ||
マルチプレキシング | RNA および DNA の双方のアプリケーションで96 バーコード対応。 | ||
装置のスループット1 1 x 50 | ~ 80 Gb | ~ 160 Gb | |
エクソーム/ラン2 | 最高 18 | 最高 36 | |
トランスクリプトーム/ラン3 | 最高 12 | 最高 24 | |
Small RNA/ラン4 | 最高 144 | 最高 288 | |
最大リード長5 | 1 x 75(フラグメント)、2 x 50(MP) |
システムと特長 | 5500 W システム | 5500xl W システム | |
---|---|---|---|
Pay-Per-Lane Sequencing | 試薬の消費量を 1 レーンごとに調節可能。試薬は使用するレーンのみに加えることが出来るので、ペイパーユースでコストをカット。 | ||
レーンごとに異なるアプリケーション | フローチップのレーンごとに独立した構造により、各レーンに異なるリード長で別々の試薬を使用でき、1 回のランで複数のアプリケーションを実施。 | ||
マルチプレキシング | RNA および DNA の双方のアプリケーションで96 バーコード対応。 | ||
装置のスループット1 1 x 50 | ~ 80 Gb | ~ 160 Gb | |
エクソーム/ラン2 | 最高 18 | 最高 36 | |
トランスクリプトーム/ラン3 | 最高 12 | 最高 24 | |
Small RNA/ラン4 | 最高 144 | 最高 288 | |
最大リード長5 | 1 x 75(フラグメント)、2 x 50(MP) |