GIBCO® brand media provide the broadest selection of specialty products that are optimized for neural stem cell populations, many of which are free of animal derived components. これらの培地は馴化時間を最小限に抑え、細胞パフォーマンスを最大限に高め、規制基準を満たすためにデザインされています。
Select from Invitrogen's neural stem cell media and reagents choose from the table below:
培地
  • StemPro® NSC SFM: ヒト神経幹細胞の無血清下の成長および増殖用に特別に処方されています
  • Neurobasal™培地および Neurobasal™-A培地: 神経細胞の特殊要件に合わせて特殊処方された基本培地です
血清代替添加物
サプリメント
  • New!«! StemPro® Neural Supplement: ヒトおよびラットの神経幹細胞(NSCs)および前駆細胞(PCs)の培養用の無血清サプリメント
  • B-27 Supplement: 海馬神経細胞および他のCNS神経細胞用の血清代替物
  • N-2 Supplement: 胚神経細胞/CNS前駆細胞用の血清代替物
  • G-5 Supplement: 星状型のグリア細胞(正常および腫瘍)の成長および増殖用、無血清サプリメントです
マトリックスと基質
  • CELLstart™: ヒト胚性細胞、間葉系細胞、神経幹細胞の接着および増殖用に初めて開発されたXeno-free基質で、既知組成でロット間一貫性があり、cGMP条件下で生産されます。