404 Not Found
Not Found
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/es/mx/.shtml was not found on this server.
Con un diseño elaborado para ofrecer la máxima calidad y el tiempo de respuesta más rápido posible para obtener datos
Nuestras plataformas de detección de alto contenido (HCS), también conocidas como análisis de alto contenido (HCA) o adquisición de imágenes de alto contenido, están diseñadas para ofrecer capacidades excepcionales de análisis de una sola célula y un tiempo de obtención de datos muy rápido. Lleve a cabo un fenotipado espontáneo sin sesgo con células intactas, fijas o vivas derivadas de monocapas a esferoides. Adquiera imágenes complejas y datos de alto contenido en cuestión de segundos con las plataformas de HCS Thermo Scientific CellInsight equipadas con el software HCS Studio.
Reseñada en más de 2000 publicaciones con revisión científica externa, la plataforma CellInsight y el software HCS Studio combinan microscopia de fluorescencia multiparamétrica con algoritmos matemáticos que identifican y miden cada célula dentro de los campos de visión. La adquisición de imágenes y el análisis en paralelo proporcionan el tiempo de respuesta para obtención de datos más rápido posible, una ventaja clave para las aplicaciones de detección de alto rendimiento. Los recientes avances en el enfoque basado en láser, el rendimiento del disco de giro confocal, la sensibilidad de la cámara y el procesamiento de algoritmos han acelerado el rendimiento para que se pueda escanear y cuantificar toda una placa de 96 pocillos en menos de cuatro minutos.
Capacidades
Instrumentos/plataformas de HCS avanzada diseñados teniendo en mente una amplia gama de aplicaciones de última generación
Explorar aplicaciones de detección de alto contenido que van desde ensayos basados en células 2D hasta biología esferoide en 3D mediante nuestras plataformas de HCS y los reactivos fluorescentes multiplexables.
Visualización y análisis en 3D con el software Amira
El software Amira 3D de Thermo Scientific ofrece funciones de análisis 3D de las muestras más exigentes, incluida la morfología de la neurociencia 3D y la evaluación de la colocalización inmunooncológica del cáncer y las células inmunitarias.
Añada el manipulador de placas Orbitor RS para la detección automatizada de alto rendimiento
Equipe las plataformas de HCS CellInsight con una detección automatizada de alto rendimiento de hasta 80 placas mediante el manipulador de placas Orbitor RS. Utilice el manipulador de microplacas directamente con el software HCS Studio.
Funcionalidad de “buscar y encontrar”
Thermo Scientific EurekaScan Finder en las plataformas de HCS CellInsight CX7 LED y LZR está diseñado para automatizar la identificación y posterior captura de muestras con una localización irregular en ampliaciones progresivamente más altas.
Excelentes datos que se pueden cuantificar
Nuestro software exclusivo de análisis cuantitativo HCS Studio ahorra tiempo mediante la adquisición de imágenes simultáneas con cuantificación de un solo nivel celular y estadísticas de rendimiento integradas avanzadas, incluidas las mediciones de Z’ automatizadas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
404 Not Found
Not Found
The requested URL /msheaderfooter/tf/footer/anonymous/es/mx/.tagManagerFooterOff.shtml was not found on this server.