The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/es/mx/.shtml was not found on this server.
Intro text
Los muestreadores automáticos, las opciones de automatización robótica y el software de integración de datos pueden agilizar el flujo de trabajo y aumentar el rendimiento. También necesitará líquidos, frascos, microesferas y otros consumibles para llevar a cabo sus experimentos de citometría de flujo con Attune.
Aumente la eficacia del flujo de trabajo eligiendo la opción de muestreador automático que mejor se adapte a sus requisitos de rendimiento y experimentales. Hay dos modelos de muestreadores automáticos disponibles que ofrecen una automatización impecable integrada con el citómetro de flujo Attune para aumentar la productividad.
Esto es lo que el muestreador automático Attune CytKick y el muestreador automático CytKick Max ofrecen:
Muestreador automático CytKick
| |
Capacidad de procesamiento | |
Placas de 96 pocillos en modo de alto rendimiento en 42 min | Placas de 96 pocillos (modo Boost, con un aclarado y una mezcla y análisis completo de una muestra de 20 µl) en 22 min |
Arrastre | |
<0,5 % de arrastre para muestras de 100 μl, 200 μl, 500 μl y 1000 μl con una mezcla y un aclarado en modo estándar <1,0 % de arrastre para muestras de 12,5 μl y 25 μl | <0,5 % de arrastre para muestras de 100 μl, 200 μl, 500 μl y 1000 μl con una mezcla y un aclarado en modo estándar <1,0 % de arrastre para muestras de 12,5 μl y 25 μl <1,0 % de arrastre para muestras de 500 μl y 1000 μl en el modo Boost con una mezcla y un aclarado |
Compatibilidad | |
96 pocillos hondos 96 pocillos de profundidad estándar 384 pocillos hondos 384 pocillos de profundidad estándar | 96 pocillos hondos 96 pocillos de profundidad estándar 384 pocillos hondos 384 pocillos de profundidad estándar Gradilla para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml y 2 ml (hasta 24 por gradilla) 96 pocillos cubiertos de papel de aluminio 384 pocillos cubiertos de papel de aluminio que se pueden personalizar para que sean compatibles con otros tipos de placas |
Refrigeración | |
Refrigeración pasiva disponible para placas de fondo en U de 96 pocillos y gradillas de tubos de microcentrífuga |
Nuestros muestreadores automáticos son compatibles con muchos formatos de placas diferentes, entre otras, las placas de 96 pocillos, de 384 pocillos y de pocillos profundos de hasta 2 ml. Los muestreadores automáticos ofrecen una gran versatilidad. Un diseño de sonda inteligente reduce al máximo las obstrucciones y el arrastre (0,5 %) y ayuda a evitar daños en el instrumento. La conversión entre placas y tubos es fácil gracias a la transición mediante tan solo un clic. La limpieza automática se lleva a cabo de forma automática al apagar el instrumento.
A diferencia de otros sistemas que mezclan mediante agitación, nuestros muestreadores automáticos lo hacen aspirando las muestras. La aspiración para mezclar es un planteamiento novedoso que asegura la homogeneidad de la muestra y es delicado con las células que contribuye a garantizar la viabilidad celular.
La configuración de la automatización del citómetro de flujo Attune con los muestreadores automáticos Attune CytKick y CytKick Max muestra resultados uniformes independientemente de si la muestra se suministra desde un tubo o desde una placa.
El muestreador automático Attune NxT ofrece resultados uniformes independientemente del método de muestreo
Se tiñó sangre total lisada para detectar los marcadores CD45, CD4 y CD8, se tomó una alícuota en un tubo y otra en una placa y ambas se analizaron en un citómetro de flujo Attune NxT. Se observó una variación mínima entre los modos de muestreo.
Para determinar la uniformidad entre pocillos y placas, se marcó sangre total humana lisada con anticuerpos monoclonales conjugados con fluoróforos para las dianas CD45, CD3, CD4 y CD8. Las células etiquetadas se fijaron, a continuación, se añadieron en cantidades iguales a cada pocillo de dos placas de 96 pocillos y se adquirieron en un citómetro de flujo Attune NxT de 4 láseres con muestreador automático. Tanto el porcentaje positivo (izquierda) como la concentración (acontecimientos/µl, derecha) fueron muy consistentes en los pocillos para las tres poblaciones identificadas.
Amplíe la configuración y la escalabilidad del tiempo de ejecución sin supervisión con las aplicaciones de integración de la robótica para los citómetro de flujo Attune. Nuestra gama de soluciones de automatización incluye la imposición de placas robóticas, fluídica ampliada, almacenamiento de placas con temperatura estable y software para operaciones. Puede aprovechar tanto la programación como la integración para sacar el máximo partido de su solución.
El brazo robótico ofrece características de seguridad de protección activa y pasiva, fiabilidad demostrada y opciones de configuración versátiles en cuanto a la colocación y el almacenamiento. El funcionamiento se gestiona mediante el software de programación Momentum de Thermo Scientific, en el que se incluyen controladores de instrumentos disponibles para más de 200 instrumentos. El panel facilita la programación dinámica de la priorización activa, el progreso visualizado y el seguimiento de placas. La fluídica de ciclo ampliado permite hasta 19,5 horas de tiempo de funcionamiento continuado sin supervisión en condiciones de funcionamiento específicas.
El dispensador de microplacas Orbitor RS2 puede manipular 20 microplacas estándar o 9 bloques de pocillos hondos y un inventario interno de autoexploración para garantizar la flexibilidad. Para reducir la evaporación, el sistema puede destapar y volver a tapar las placas a medida que se cargan, descargan y almacenan.
Orbitor RS2 es un sistema transportador de placas compacto que ofrece una velocidad y precisión inigualables para la citometría de flujo automatizada mediante la robótica. El innovador brazo telescópico bidireccional del sistema proporciona un alcance y una precisión excepcionales, lo que lo convierte en uno de los sistemas de desplazamiento más flexibles del mercado. El lector de códigos de barras integrado permite el seguimiento de las muestras, la transmisión de los códigos de barras y la gestión del inventario, mientras que la detección de placas en la pinza contribuye a eliminar los errores de manipulación del instrumental de laboratorio y reduce el riesgo de pérdida de muestras.
La incubadora automática Cytomat utiliza la agitación orbital para conseguir uniformidad y fiabilidad. El sistema de accionamiento magnético doble sincronizado (situado en las partes inferior y superior) garantiza una amplitud de agitación uniforme en todas las microplacas independientemente de la carga, la posición o el número de placas. Un mecanismo de accionamiento inductivo sin desgaste evita la emisión de partículas o la necesidad de cambiar la correa.
El sistema es compatible con una amplia gama de aplicaciones con ajustes de velocidad individuales de cada agitador de torre de entre 100 y 1200 rpm con una amplitud de oscilación de 2 mm (opción de 3 mm disponible).
La incubadora Cytomat es flexible y fácil de configurar. Un mecanismo de abrazadera activa de microplacas fija la placa y la tapa de manera independiente para evitar abrasiones en las microplacas durante la agitación. Para obtener una flexibilidad de ensayo óptima, puede mezclar el agitador estándar y el de torre.
Este suministro de fluido externo de 10 l amplía el periodo de funcionamiento continuo. El EFS se ajusta debajo de la mesa de laboratorio o en un carro adyacente conectado al citómetro de flujo Attune mediante cordones umbilicales. El EFS se supervisa activamente y se notifica al operador los problemas encontrados.
La programación dinámica en el software de programación de flujo de trabajo Momentum permite a los usuarios crear correctamente varios flujos de trabajo.
Los controladores de compatibilidad del software admiten más de 200 instrumentos, que han demostrado su éxito en numerosas implementaciones y pueden acelerar su proyecto de integración.
El software incluye funciones de programación para gestionar varios flujos de trabajo y controladores de compatibilidad para acelerar la implementación.
Un factor clave para elegir su solución de automatización idónea es garantizar que el software sea tanto eficaz como fácil de usar. El panel del software de integración Momentum se aprende y se utiliza con facilidad, y ayuda a los usuarios a priorizar una y otra vez los análisis de forma activa, a visualizar el progreso y a llevar a cabo un seguimiento de las placas.
Solo para uso en investigación, no se ha concebido para su uso en procedimientos de diagnóstico.