Descripción general del espectrómetro DXR3 SmartRaman
El espectrómetro Thermo Scientific DXR3 SmartRaman es un sistema Raman especializado de macro muestreo para mesa de trabajo altamente automatizado y accionado por pulsador que incorpora la potencia de la tecnología Raman a los laboratorios de análisis rutinarios. El espectrómetro DXR3 SmartRaman se ha diseñado para laboratorios analíticos polivalentes de alta demanda que buscan resultados exactos y reproducibles en un instrumento fiable que requiere poco mantenimiento. Tanto los investigadores como los especialistas de control de calidad pueden aprovechar la sencilla preparación de las muestras que ofrece la espectroscopía Raman.
Capacidades del espectrómetro DXR3 SmartRaman
El espectrómetro Raman para mesa de trabajo DXR3 SmartRaman toma muestras directamente a través de frascos de vidrio, frascos y viales, transparentes o de color, y también puede medir muestras directamente a través de bolsas de plástico. Ofrece un tamaño de punto de medición ampliable de hasta 5 × 5 mm para el muestreo representativo de materiales heterogéneos.
Los accesorios para muestras están disponibles permiten trabajar con mediciones automatizadas de placas de pocillos, matrices de comprimidos, tubos y viales, lo que facilita la automatización de mediciones de gran número de muestras.
DXR3 SmartRaman admite celdas específicas para mediciones de temperatura alta y baja y mediciones electroquímicas. El muestreo remoto puede realizarse para muestras demasiado grandes para caber en el compartimento de muestras, con sondas opcionales de fibra óptica. Además, las amplias herramientas de software automatizan los análisis, lo que ayuda a los usuarios a ir más allá de los datos y obtener las respuestas más rápidas que necesitan.
Rendimiento del espectrómetro DXR3 SmartRaman
El DXR3 ofrece un intervalo espectral completo de 3500 a 50 cm-1 capturado con una sola exposición del CCD evita los artefactos por discontinuidad. Ofrece un área de medición ajustable por el usuario desde 10 μm hasta 5 mm mediante el uso del muestreo de punto dinámico variable (VDPS, del inglés Variable Dynamic Point Sampling).
El DXR3 SmartRaman ofrece cuatro longitudes de onda de excitación: 455 nm, 532 nm, 633 nm y 785 nm, que se pueden obtener en menos de un minuto para optimizar su experimento. La corrección automática de fluorescencia está disponible con todos los láseres de excitación, mientras que la corrección automática de intensidad genera espectros que son comparables entre instrumentos y diferentes láseres de excitación.
La calibración de longitud de onda multidimensional ofrece una calibración de longitud de onda exacta en todo el rango espectral. Además, un espectrógrafo Triplet patentado ofrece una forma de pico excepcional y mantiene el enfoque en todas las longitudes de onda, mientras que un algoritmo patentado para rechazo automatizado de rayos cósmicos y filtros de línea láser de alta calidad garantiza espectros sin artefactos.
Otras características de rendimiento incluyen:
  • Láseres despolarizados para evitar confusiones por efectos de orientación de la muestra.
  • Regulador de potencia de los láseres que proporciona la monitorización activa de la potencia de los mismos y garantiza la reproducibilidad de la potencia de excitación de los láseres durante su vida útil e incluso después de sustituirlos.
  • Rejillas optimizadas para cada láser de excitación para evitar que los sistemas que comparten rejillas para varios láseres de excitación sacrifiquen prestaciones.
  • Alineación patentada automática que garantiza que el sistema se mantenga como si fuera nuevo.
  • Referencias Smart patentadas que eliminan automáticamente el perfil de corriente oscura del detector CCD.
Software y bases de datos
Nuestro software y nuestras bases de datos incluyen una amplia colección de bibliotecas espectrales disponibles (>16.000 compuestos) y algoritmos de búsqueda de bibliotecas optimizados para datos Raman. Nuestro potente software de búsqueda Specta ofrece la capacidad de identificar varios componentes de un material con una sola acción, mientras que una potente herramienta de creación de macros permite capturar rápidamente acciones repetitivas en botones individuales.
El software Thermo Scientific Omnic Array ofrece adquisición de datos automatizada y análisis de formatos de muestras basados en matrices tales como placas de pocillos y matrices de comprimidos. Además, la auditoría de seguimiento asociada a los espectros registra de forma automática todos los parámetros de adquisición y acciones de procesamiento.
Facilidad de uso
La exposición automática con patente en trámite elimina las dudas al optimizar el tiempo de exposición y el número de exposiciones. Los accesorios de enfoque automático permiten desplazarse sin esfuerzo de un tipo de muestra a otro, mientras que un botón de GO configurable del instrumento permite un funcionamiento sencillo. Todas las fases de adquisición de datos, procesamiento y generación de informes se pueden almacenar para que los usuarios puedan cargar una muestra, pulsar un botón y obtener un informe impreso sin interacción con el ordenador.
Los procedimientos de alineación y calibración están completamente automatizados en el software. El usuario solo tiene que colocar el soporte de alineación y calibración en el instrumento y el software toma el control de todo. El usuario no necesita tomar decisión alguna para dirigir el proceso.
El sistema reconoce automáticamente los componentes Smart y tanto los parámetros como la alineación se optimizan de forma automática al cambiar los componentes.
Fiabilidad y mantenimiento
El sistema requiere solo una alineación automática de rutina, controlada por el software. El procedimiento de calibración está automatizado y el software toma todas las decisiones. Además, el sistema realiza el seguimiento automático del uso de cada uno de los láseres.
Modularidad
El diseño modular del espectrómetro DXR3 SmartRaman ofrece flexibilidad de compra. Compre solo para satisfacer necesidades inmediatas con la opción de ampliar más adelante sin llamadas al servicio técnico ni penalizaciones.
Los láseres sustituibles por el usuario utilizan tecnología SmartLock para obtener resultados reproducibles. Basta con conectar el láser y ejecutar los procedimientos de alineación y de calibración automáticos estándar de rutina.
Los láseres, las rejillas, los filtros y los accesorios se pueden compartir sin dificultad entre más de un instrumento. El instrumento reconoce el número de serie de cada componente y almacena los valores de los parámetros de alineación y calibración para cada componente Smart específico. Dichos valores se utilizan siempre que se instalan los componentes.
Seguridad láser de espectrómetro DXR3 SmartRaman
El espectrómetro DXR3 SmartRaman tiene la certificación independiente como un sistema de seguridad láser de clase 1. (Nota: Los accesorios de fibra óptica y otros accesorios opcionales son dispositivos láser de Clase IIIb cuya utilización precisa precauciones de seguridad y gafas de protección láser).
Validación del espectrómetro DXR3 SmartRaman
Un paquete completo de validación DQ/IQ/OQ/PQ disponible, que incluye documentación adicional y protocolos de software automatizados. Además, el software Omnic D/S ofrece conformidad con el CFR 21 Parte 11.
Accesorios de muestreo del espectrómetro DXR3 SmartRaman
Accesorios inteligentes para todas sus necesidades
Adáptese rápidamente a diferentes formatos de muestra con accesorios diseñados para toda la gama de tipos de muestras. Con la versatilidad adicional de las frecuencias de excitación instalables por el usuario, podrá obtener resultados óptimos, independientemente de la muestra.
Los accesorios de muestreo DXR3 SmartRaman utilizan tecnología integrada para conectarse a la base DXR3 SmartRaman, donde son reconocidos automáticamente por el software Thermo Scientific Omnic Spectra mediante la tecnología Smart. El código y el número de serie del accesorio se registran con los resultados para una trazabilidad completa.
El accesorio de muestreo de plataforma universal acepta hasta cuatro cabezales Smart fijados en su lugar, cada uno diseñado para adaptarse a un formato de muestra particular.
Portabotellas para analizar el contenido de las botellas estándar.
Con su formato de iris, el soporte para comprimidos acepta tabletas de distintos tamaños.
El muestreador automático de matrices automatiza el análisis de placas de pocillos múltiples y otras muestras en formatos de matriz.
Placa universal para muestras como bolsas de plástico y viales de vidrio.
El accesorio de muestreo de plataforma universal emplea la tecnología de muestreo de punto dinámico variable (VDPS)
El accesorio de muestreo de plataforma universal emplea la tecnología de muestreo de punto dinámico variable (VDPS, del inglés Variable Dynamic Point Sampling) para obtener un promedio de la señal Raman de una muestra heterogénea sin pérdida de intensidad Raman. Esta exclusiva tecnología supera el reto de recopilar espectros representativos de muestras heterogéneas, como polvos mixtos o comprimidos farmacéuticos, sin sacrificar la señal Raman. El tamaño de punto efectivo es seleccionable por el usuario y está bajo control de software.
Accesorio del carrusel del muestreador automático
El accesorio del carrusel del muestreador automático automatiza la recopilación de datos a partir de tubos de muestra estándar. Los carruseles extraíbles vienen en dos tamaños y aceptan tubos estándar de 5 mm y 13 mm. El accesorio gira los tubos durante la recopilación de datos para evitar los artefactos de muestreo de muestras heterogéneas.
Muestreo remoto
Para el muestreo remoto, el DXR3 SmartRaman acepta sondas de fibra óptica.
Accesorio de muestreo de 180 grados
Para laboratorios que manejan muestras en distintos formatos, el accesorio de muestreo de 180 grados es la mejor opción. Diseñado como un dispositivo sencillo para alojar viales, tubos, polvos y otras muestras, el accesorio de 180 grados permite el uso de celdas especializadas, incluidas cámaras criogénicas, de alta temperatura, electroquímicas y de humedad controlada. El accesorio de muestreo de 180 grados es especialmente útil en entornos que valoran los diversos formatos de muestra en comparación con la recopilación de datos altamente automatizada.
Gemología
Gemología: identificación rápida de piedras de colores, distinción de diamantes naturales y sintéticos.
Estudios forenses
Estudios forenses: identificación de drogas ilegales. Determinación automatizada de muchas muestras, permite trabajar con identificación por infrarrojos para respaldo en tribunales de justicia.
Sector farmacéutico
Fármacos: distinción de polimorfos y sales, caracterización de comprimidos.
Nanotecnología
Nanotecnología: caracterización de nanotubos a granel y control de calidad de nanotubos
Además, el espectrómetro DXR3 SmartRaman es útil en ciencias materiales, estudios biológicos y muchos campos de investigación aplicada en investigación académica. 
Recursos del espectrómetro DXR3 SmartRaman