Obtenga más información sobre la espectroscopia Raman y consiga los recursos que necesita
Visite nuestra Academia de espectroscopía Raman para conocer los aspectos básicos de la espectroscopía Raman y cómo puede aplicar esta tecnología a su investigación, análisis y actividades de garantía y control de calidad. A su vez, consulte los recursos al final de esta página para ver cómo puede poner en funcionamiento los espectrómetros y microscopios Thermo Scientific Raman para su aplicación específica. 
Recursos de la espectroscopía Raman
Folleto de soluciones de análisis de materiales
Ya sea que busque descubrir nuevos materiales, resolver problemas analíticos o garantizar la calidad de los productos, los instrumentos de análisis de materiales deben ofrecer las respuestas definitivas que busca, y deben hacerlo con rapidez. En este folleto, encontrará soluciones para cada tipo de aplicación.
Especificaciones de la familia de productos Thermo Scientific DXR3
Las opciones avanzadas de adquisición de imágenes proporcionan datos Raman más rápido que nunca con la familia de instrumentos Raman Thermo Scientific DXR3. Obtenga más información sobre los instrumentos DXR3
Guía de selección de microespectroscopía
Encuentre el mejor espectrómetro Thermo Scientific Nicolet FTIR, microscopio Nicolet IR o sistema de microespectroscopía Thermo Scientific DXR3 que satisfaga sus necesidades diarias y se adapte a sus crecientes demandas.
Microscopía Raman: folleto informativo sobre conocimientos esenciales
Descubra la historia y los antecedentes de esta valiosa técnica microespectroscópica. Obtenga más información sobre las aplicaciones prácticas de Raman y cómo se abordan problemas comunes.
Recursos adicionales sobre microscopía Raman y espectroscopía Raman
Obtenga más información sobre microscopía Raman y espectroscopía Raman y las diferentes aplicaciones que ofrece la tecnología para el análisis. Encontrará numerosas notas de aplicación diferentes, desde alimentos y bebidas hasta productos farmacéuticos, así como documentos técnicos, libros electrónicos y seminarios web.  
Seminarios web de Raman con previa solicitud
La espectroscopía Raman es una técnica vibratoria versátil que destaca en la identificación de compuestos orgánicos e inorgánicos en sólidos y líquidos. Raman es una técnica no destructiva que requiere poca o ninguna preparación de las muestras.
Presentamos una serie continua de seminarios web gratuitos de entre media hora y una hora de duración que demuestran cómo el instrumental para Raman de Thermo Scientific puede mejorar su trabajo.
Introducción a Raman
Microscopía y adquisición de imágenes Raman para laboratorios académicos compartidos
La espectroscopía Raman es esencial para una investigación académica competitiva en muchas disciplinas científicas aplicadas, incluidas la investigación científica de materiales, la investigación en ciencias de la vida, así como la ingeniería química y biológica. Los avances en microscopía y adquisición de imágenes Raman han hecho que esta técnica resulte accesible para muchos investigadores, independientemente de la experiencia o campo de estudio.
En este seminario web repasaremos:
  • Cómo una de las principales universidad de investigación ha transformado su enfoque de la investigación mediante la mejora del tiempo de espera para la obtención de resultados y el aumento del número y la calidad de las publicaciones
  • Ejemplos de investigaciones actuales que emplean microscopía Raman avanzada
Descubra cómo la microscopía y la adquisición de imágenes Raman pueden ayudarle a responder a sus preguntas de investigación.
La espectroscopía Raman está cogiendo impulso rápidamente como una valiosa herramienta de laboratorio, un interesante desarrollo para una técnica descubierta en 1929. Únase a nosotros para averiguar por qué se está produciendo este crecimiento, qué lo hizo posible y para aprender a navegar por el proceso de configuración de su sistema Raman y, a continuación, obtener resultados significativos. Concluiremos observando algunos de los campos en los que Raman ha hecho grandes avances, como materiales de carbono (diamante, nanotubos y grafeno) y el silicio.
En este seminario web repasaremos:
  • Descubra por qué hay tantas opciones en láseres, detectores y rejillas
  • Comprenda el impacto de la fluorescencia en los espectros Raman
  • Explore las historias de éxito de Raman
Adquisición de imágenes Raman
Replanteamiento de Raman: Microscopía y adquisición de imágenes Raman para laboratorios académicos compartidos
La espectroscopía Raman es esencial para una investigación académica competitiva en muchas disciplinas científicas aplicadas, incluidas la investigación científica de materiales, la investigación en ciencias de la vida, así como la ingeniería química y biológica. Los avances en microscopía y adquisición de imágenes Raman han hecho que esta técnica resulte accesible para muchos investigadores, independientemente de la experiencia o campo de estudio.
En este seminario web repasaremos:
  • Cómo una de las principales universidad de investigación ha transformado su enfoque de la investigación mediante la mejora del tiempo de espera para la obtención de resultados y el aumento del número y la calidad de las publicaciones
  • Ejemplos de investigaciones actuales que emplean microscopía Raman avanzada
  • Descubra cómo la microscopía y la adquisición de imágenes Raman pueden ayudarle a responder a sus preguntas de investigación.
El grafeno y los compuestos basados en grafeno siguen siendo materiales deseables debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas y químicas. Aún hay que afrontar retos relacionados con los procesos de ampliación, aunque tiene capacidad para revolucionar sectores industriales por completo, desde compuestos avanzados más ligeros y más fuertes, componentes electrónicos flexibles o dispositivos microelectrónicos más pequeños y más rápidos, hasta tecnologías de celdas solares más resistentes y eficaces.
En este seminario web, se describe cómo la adquisición de imágenes Raman ayuda a superar los retos asociados con el desarrollo de tecnologías basadas en nanotubos de carbono y grafeno. Trataremos los temas siguientes:
  • Uso de un enfoque centrado en imágenes para la adquisición de imágenes químicas a través de una interfaz intuitiva
  • Simplificación de la configuración de los parámetros de recogida para obtener resultados inmediatos basados en la visualización con interpretación en tiempo real
  • Presentación de ejemplos específicos que muestran cómo la adquisición de imágenes Raman ofrece información importante de grafeno y materiales compuestos basados en grafeno
Las fórmulas farmacéuticas suelen ser mezclas complejas que deben verificarse y comprenderse de forma cuidadosa. La espectroscopía Raman es un método probado para la identificación y verificación de la presencia de diferentes componentes, así como para la facilitación de información detallada de la estructura molecular y los entornos químicos.  La adquisición de imágenes Raman añade una dimensión espacial al análisis y amplía la potencia de la espectroscopía Raman por toda la muestra.
Entre las aplicaciones de adquisición de imágenes Raman relevantes para las evaluaciones farmacéuticas se incluyen:
  • Determinación de la distribución espacial de los componentes: homogeneidad y uniformidad del contenido
  • Evaluación del tamaño de las partículas con porcentajes relativos de los componentes
  • Diferenciación y visualización de los componentes químicamente similares como polimorfos
  • Examen rápido de áreas grandes y realización de estudios detallados de áreas más pequeñas
La adquisición de imágenes Raman para la investigación en el ámbito de las ciencias de la vida ofrece una capacidad analítica única para la biología celular, lo que permite la caracterización sin etiquetas de sistemas biológicos con una resolución espacial inferior al micrómetro. La capacidad de visualizar muestras vivas de manera espacial y temporal para comprender de forma no invasiva la composición molecular y la dinámica ha convertido la adquisición de imágenes Raman en una herramienta prometedora para el análisis celular. El microscopio de adquisición de imágenes Raman DXRxi permite al usuario estudiar muestras vivas a través de la adquisición de imágenes química de los componentes en su entorno nativo. Vamos a mostrar que se trata de una técnica eficaz en tiempo real para células humanas, células bacterianas y organismos modelo vivos.
Entre los temas que se abordarán en este seminario web se incluyen:
  • Recopilación de imágenes Raman de células vivas que muestran la distribución de los componentes biológicos, incluidos ácidos nucleicos, citocromo C, lípidos y proteínas.
  • Ejemplos de cómo se puede emplear la adquisición de imágenes Raman para el análisis químico de células vivas, células bacterianas y organismos modelo vivos.
En esta sociedad ávida de energía, somos testigos de un aumento de la demanda de energías renovables y nuevas tendencias en el almacenamiento de la energía. Aunque las baterías de iones de litio ofrecen la mayor densidad energética de las baterías recargables disponibles actualmente en el mercado, esta tecnología sigue necesitando importantes mejoras. Los investigadores buscan soluciones para comprender una variada gama de materiales y efectos químicos en las baterías de iones de litio. Superar las barreras de la tecnología es esencial, y parte de la comprensión completa de la batería de iones de litio incluye la composición química del interior de la celda.
Este seminario web muestra cómo funciona la batería de iones de litio y, de hecho, los tipos de problemas que se investigan en el laboratorio. Esta será la primera parte de una serie de seminarios web centrados en soluciones que indican cómo podemos ayudar a resolver los intrincados misterios de las baterías de iones de litio.
Qué aprenderá:
  • Definición de la batería de iones de litio
  • Análisis de las principales partes de la investigación
  • Componentes influyentes de la batería
  • Problemas de las baterías de iones de litio
La creciente demanda de energía y la transformación tecnológica de nuestros sistemas energéticos requieren nuevos y mejores materiales batería. El éxito del vehículo eléctrico y la introducción de fuentes de energía alternativa dependen en gran medida de las nuevas baterías con una mayor densidad energética y una mayor vida útil. Las baterías de iones de litio son el estado real de la tecnología, con mucho potencial de mejora y de investigación más allá de la tecnología de iones de litio, como el magnesio y el sodio. La clave para el desarrollo se encuentra en los nuevos materiales y la mejora de los materiales existentes para obtener mejores ánodos, cátodos, separadores y los electrolitos. Sin embargo, antes de utilizar estos nuevos materiales en las baterías comerciales, es necesario caracterizarlos y someterlos a pruebas en un entorno de laboratorio. 
En este seminario web se presentan los conceptos básicos de la caracterización de materiales de baterías y el equipo especial necesario para ejecutar estas pruebas. Trataremos específicamente los temas siguientes:
Los conceptos básicos de pruebas de materiales de baterías:
  • Mediciones de 2 electrodos frente a las de 3
  • Mediciones ópticas in situ 
Estudios de casos de ejemplo:
  • Celdas de prueba de la serie PAT
  • Celda de prueba in situ para espectroscopía Raman
Carbono
El descubrimiento relativamente reciente de los nuevos alotropos del carbono, a saber, grafeno y nanotubos de carbono, ha creado nuevas e interesantes oportunidades en el campo de los materiales de ingeniería. Las propiedades que pueden poseer estos materiales dependen en gran medida de cómo se hayan producido o modificado dichos materiales.
Adquisición de imágenes Raman: Una herramienta para detectar materiales de grafeno y compuestos de grafeno
El grafeno y los compuestos basados en grafeno siguen siendo materiales deseables debido a sus propiedades mecánicas, eléctricas y químicas. Aún hay que afrontar retos relacionados con los procesos de ampliación, aunque tiene capacidad para revolucionar sectores industriales por completo, desde compuestos avanzados más ligeros y más fuertes, componentes electrónicos flexibles o dispositivos microelectrónicos más pequeños y más rápidos, hasta tecnologías de celdas solares más resistentes y eficaces.
En este seminario web, se describe cómo la adquisición de imágenes Raman ayuda a superar los retos asociados con el desarrollo de tecnologías basadas en nanotubos de carbono y grafeno. Trataremos los temas siguientes:
  • Uso de un enfoque centrado en imágenes para la adquisición de imágenes químicas a través de una interfaz intuitiva
  • Simplificación de la configuración de los parámetros de recogida para obtener resultados inmediatos basados en la visualización con interpretación en tiempo real
  • Presentación de ejemplos específicos que muestran cómo la adquisición de imágenes Raman ofrece información importante de grafeno y materiales compuestos basados en grafeno
Esta presentación se centrará en la información que se encuentre presente en los espectros Raman de los nanotubos de carbono y del grafeno, además de en cómo la espectroscopía Raman es una herramienta esencial para todos los profesionales relacionados con el desarrollo y el uso de estos materiales.
Esta presentación se centrará en la caracterización del grafeno, los nanotubos de carbono y las películas de carbono similares al diamante mediante la espectroscopía Raman.
Aprenda a:
  • Generar datos cuantitativos y cualitativos vitales
  • Interpretar espectros Raman para determinar el grosor de capas, el tamaño de dominio y mucho más
  • Evaluar la eficacia de los métodos de purificación y separación de nanotubos de carbono
La espectroscopía Raman puede caracterizar nanomateriales en las diferentes fases de su desarrollo, incluida la guía de las nuevas vías sintéticas para unos materiales de mayor calidad y la evaluación de la efectividad de las modificaciones químicas deseadas, así como de los dispositivos acabados. Este seminario web presentará un resumen de las aplicaciones en las que la tecnología Raman ofrece una importante perspectiva de estos materiales de rápida evolución.
La espectroscopía Raman proporciona información importante como el grosor de la capa, su uniformidad, calidad y funcionamiento. Todos ellos son parámetros clave que determinan en última instancia las propiedades que poseerán estos materiales. Este seminario web presentará una descripción general de los trabajos recientes en los que la espectroscopía Raman ha desempeñado un papel crucial en el descubrimiento del desarrollo y de todo el potencial de estos materiales, que abarca una amplia gama de aplicaciones, desde compuestos avanzados, almacenamiento de energía y electrodos transparentes hasta las tecnologías de sensores.
En nuestra sociedad móvil, dependemos en gran medida de las fuentes de energía portátiles, lo que redunda en una generación de mejoras en la tecnología de las baterías. Aunque las baterías de iones de litio ofrecen la mayor densidad energética de las baterías recargables disponibles actualmente en el mercado, esta tecnología sigue evolucionando y mejorando. La espectroscopía Raman es una herramienta analítica muy versátil que se puede utilizar para analizar los diversos materiales que se emplean en las baterías de iones de litio.
Esta presentación mostrará cómo la información estructural y química obtenida a partir de la espectroscopía Raman se puede aplicar al análisis de los componentes de las baterías de iones de litio, incluidos los cátodos, los ánodos y los electrolitos.
Es necesaria una buena caracterización de los materiales en todos los pasos de la creación de nuevos dispositivos de grafeno: desde la guía de la síntesis de grafeno inicial y la transferencia al sustrato deseado hasta la comprensión del análisis y la modificación química del dispositivo acabado. En la presentación de nuestro seminario web explicamos cómo un enfoque multitécnico con el empleo de la espectroscopía Raman y XPS puede solucionar los retos que se plantean en estos pasos.
El uso de estas dos técnicas permite a los analistas caracterizar por completo los nanomateriales de carbono. Nuestro seminario web demuestra la utilidad de estas técnicas, ilustrada con ejemplos de muestras de grafeno creadas con exfoliación mecánica, reducción química y métodos de CVD.
Áreas de interés:
  • Dispositivos de grafeno
  • Electrodo conductivo transparente para microelectrónica
  • Transistores de película delgada
  • Dispositivos con pantalla táctil
  • Sistemas catalíticos basados en grafeno
  • Sensores moleculares
Estudios forenses
Análisis de identificación de trazas: Raman y FTIR trabajando juntos
Los analistas de identificación de trazas deben obtener la mayor cantidad de información posible de material microscópico, al tiempo que deben respetar la necesidad de mantener la integridad de las muestras para cualquier futuro requisito forense. Este seminario web mostrará cómo la espectroscopía desempeña un papel crucial en la asistencia a los juzgados a la hora de responder a preguntas muy difíciles, con unos ejemplos específicos que incluyen niveles adicionales de discriminación de fibras, vidrio y métodos de análisis de lubricantes de preservativos no dañinos para el ADN, así como la capacidad para una discriminación adicional de residuos producidos por el disparo de un arma de fuego.
Este seminario web muestra cómo las nuevas herramientas, como las células de diamante de baja presión mejoradas y micro-ATR, generan unos resultados excelentes en muestras importantes para las investigaciones forenses.
Entre los temas que se tratan se incluyen:
  • Diferentes métodos de muestreo para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de los datos para la microscopía FTIR en laboratorios forenses.
  • Aprendizaje de herramientas especiales para la simplificación de la microscopía FTIR, incluida: células de diamante, micro-ATR, puntas de preparación y creación de bases de datos.
  • Combinación de FTIR con microscopía óptica para ampliar las capacidades analíticas de muchas muestras forenses pequeñas y complejas, tales como fibras, fragmentos de pintura, tinta y otras pruebas materiales.
  • Cómo la microscopía IR puede generar unos resultados excelentes en muestras de fibras, pintura, tinta y de materiales energéticos.
  • El uso de la microscopía Raman para algunas pruebas con el fin de solventar determinadas resoluciones espaciales y problemas de preparación de muestras, al tiempo que ofrece también unos resultados diagnósticos.
  • También se analizarán herramientas de software aplicables a ambas técnicas para identificar incógnitas y mezclas.
La espectroscopía Raman se puede utilizar para el análisis de comprimidos de dispensación con receta, falsificadas y de diseño en tan solo unos minutos sin ninguna o tan solo una mínima preparación de la muestra. Como parte de este seminario, presentaremos en primicia la nueva biblioteca de espectros de cumplimiento normativo y seguridad LEnS (del inglés, Law Enforcement and Security), que contiene más de 8300 espectros únicos. También se mostrará el uso de nuestro software de búsquedas espectrales de varios componentes, OMNIC Specta, para la simplificación del análisis de los datos de pastillas de gran complejidad.
Ciencias biológicas
Métodos complementarios de detección y clasificación de las fases del glaucoma mediante espectroscopia Raman
En este seminario, se analiza el potencial del empleo de espectroscopía Raman como una herramienta de detección adicional de los cambios glaucomatosos en tejidos retinianos in vitro. La adquisición de imágenes espectroscópicas Raman se llevó a cabo en tejidos retinianos normales y en tejidos retinianos con una gran variedad de síntomas relacionados con el glaucoma. Este seminario web se tratará sobre el uso de la espectroscopía Raman en investigaciones clínicas para la detección y caracterización del glaucoma en las fases tempranas de la enfermedad.
Este seminario web aborda los siguientes temas:
  • Recopilación de espectros Raman de tejidos retinianos normales, así como de tejidos de retinas exhibiendo glaucoma, presión intraocular elevada y neuropatía óptica compresiva.
  • Discriminación espectroscópica entre cada clase de tejido, así como la capacidad de aprovechar estas diferencias en relación con la detección e incluso la prevención de la enfermedad.
Los tejidos biológicos constituyen todo un reto analítico ya que su composición es compleja y puede resultar difícil descubrir de manera objetiva la información que ofrecen. La espectroscopía Raman ofrece una técnica objetiva para la caracterización; sin embargo, puede que la información procedente de los espectros Raman resulte difícil de extraer de manera fiable. Exploraremos cómo puede utilizarse la microscopía Raman como un método sencillo y no invasivo para caracterizar bioquímicamente las heridas en proceso de cicatrización, especialmente junto con un análisis espectral multivariante para identificar de manera exacta las diferentes fases de la cicatrización de las heridas a lo largo del tiempo en investigaciones clínicas.
Al considerar las heridas como una superficie biológica modelo, el seminario web tratará los siguientes temas:
  • Retos asociados a la recopilación de espectros Raman de una superficie o tejido biológico.
  • Capacidades de la espectroscopía Raman para la caracterización bioquímica in situ en tiempo real de los tejidos biológicos para investigaciones clínicas. 
La adquisición de imágenes Raman para la investigación en el ámbito de las ciencias de la vida ofrece una capacidad analítica única para la biología celular, lo que permite la caracterización sin etiquetas de sistemas biológicos con una resolución espacial inferior al micrómetro. La capacidad de visualizar muestras vivas de manera espacial y temporal para comprender de forma no invasiva la composición molecular y la dinámica ha convertido la adquisición de imágenes Raman en una herramienta prometedora para el análisis celular. El microscopio de adquisición de imágenes Raman DXRxi permite al usuario estudiar muestras vivas a través de la adquisición de imágenes química de los componentes en su entorno nativo. Vamos a mostrar que se trata de una técnica eficaz en tiempo real para células humanas, células bacterianas y organismos modelo vivos.
Entre los temas que se abordarán en este seminario web se incluyen:
  • Recopilación de imágenes Raman de células vivas que muestran la distribución de los componentes biológicos, incluidos ácidos nucleicos, citocromo C, lípidos y proteínas.
  • Ejemplos de cómo se puede emplear la adquisición de imágenes Raman para el análisis químico de células vivas, células bacterianas y organismos modelo vivos.
Minerales, geología y gemología
Microscopía por infrarrojos y Raman de minerales e inclusiones de fluidos
La espectroscopía por infrarrojos y Raman son técnicas analíticas cómodas y de alto contenido de información para la caracterización de una amplia variedad de muestras importantes en las ciencias de la tierra. Combinados con la microscopía, los espectros vibracionales pueden identificar minerales específicos, caracterizar el contenido de inclusiones de fluidos, además de producir imágenes químicas de mezclas complejas. Esta presentación describe cómo las tecnologías por infrarrojos y Raman complementan otras técnicas microscópicas como la microscopía óptica y el microanálisis SEM-EDS. Demostraremos cómo la microscopía Raman puede ofrecer datos clave que no sería posible obtener con ninguna otra técnica.
La espectroscopía Raman puede proporcionar información que es complementaria a otras técnicas o que podría ser el único método analítico factible en un laboratorio convencional. Descubra cómo se puede utilizar la espectroscopía Raman de manera rutinaria para estudiar sin destruir las muestras geológicas. 
Entre los temas que se tratarán se incluyen:
  • Identificación rápida de minerales desconocidos sin necesidad de una preparación especial de la muestra
  • Información mineralógica y textural sobre materiales rocosos carbonatados
  • Análisis de inclusiones de fluidos y de minerales no expuestos
Sector farmacéutico
Visualización, caracterización y análisis de componentes farmacéuticos mediante la adquisición de imágenes Raman
Las fórmulas farmacéuticas suelen ser mezclas complejas que deben verificarse y comprenderse de forma cuidadosa. La espectroscopía Raman es un método probado para la identificación y verificación de la presencia de diferentes componentes, así como para la facilitación de información detallada de la estructura molecular y los entornos químicos.  La adquisición de imágenes Raman añade una dimensión espacial al análisis y amplía la potencia de la espectroscopía Raman por toda la muestra.
Entre las aplicaciones de adquisición de imágenes Raman relevantes para las evaluaciones farmacéuticas se incluyen:
  • Determinación de la distribución espacial de los componentes: homogeneidad y uniformidad del contenido
  • Evaluación del tamaño de las partículas con porcentajes relativos de los componentes
  • Diferenciación y visualización de los componentes químicamente similares como polimorfos
  • Examen rápido de áreas grandes y realización de estudios detallados de áreas más pequeñas
Es adecuado combinar la espectroscopía FTIR y Raman con el mapeo para identificar y dimensionar dominios de API. Ambas técnicas proporcionan una excelente información química y espacial sobre la distribución y concentración de principio activo (API) en un comprimido.
Durante este seminario web, aprenderá a:
  • Recopilar datos de área en adquisición de imágenes FTIR y Raman
  • Procesar y analizar un gran conjunto de datos de mapeo/adquisición de imágenes
  • Comprender e interpretar los datos para comunicarse con las partes interesadas
Los fabricantes de biofarmacéuticos están aumentando sus regímenes de pruebas e intensificando sus esfuerzos para aumentar los niveles actuales de producción. Sin embargo, debido a los cuellos de botella en los procedimientos de pruebas actuales, no siempre es fácil acortar los tiempos de prueba. Este seminario web aborda el papel de la espectroscopía Raman en la liberación rápida de materias primas mediante pruebas de identidad y pruebas de liberación en tiempo real de productos finales como vacunas, hormonas y anticuerpos monoclonales.
Objetivos clave de aprendizaje
  • Cómo realizar pruebas de materias primas y pruebas de identificación del producto final con espectroscopía Raman
  • Obtener más información sobre ejemplos reales de la implementación de la espectroscopía Raman para la identificación de producto final
  • Ventajas que ofrece la espectroscopía Raman sobre el análisis convencional mediante métodos de identificación húmeda.
Polímeros
Su próxima herramienta de análisis de embalajes: microscopía Raman
La microscopía Raman es una herramienta valiosa para el análisis de embalajes, con especial énfasis en materiales que entran en contacto con alimentos. En cuestión de minutos puede caracterizar las propiedades de materiales multicapa, como la estructura y el grosor, e incluso puede identificar las capas con una mínima manipulación de las muestras. En este seminario web se analizan nuevas y prometedoras aplicaciones de la microscopía Raman como, por ejemplo:
  • Identificación de los migrantes de adhesivos a través de capas de cartón o polímeros adyacentes
  • Detección de contaminantes a niveles de ppm en simuladores de medios acuosos y alimentos grasos tras pruebas de migración
  • Identificación simultánea de varios componentes de los materiales de plástico como polímero base, rellenos y estabilizantes por medio de herramientas de software de deconvolución.
La microscopía Raman es una técnica potente que puede utilizarse para el análisis de películas de polímeros multicapa para permitir el control de la composición y la calidad.  La microscopía Raman convencional, que tiene una resolución espacial tan pequeña como un micrómetro, se puede emplear para analizar secciones transversales de películas de polímeros multicapa.  La microscopía Raman confocal puede utilizarse en situaciones en las que se requiere una reducción de la preparación de muestras, ya que puede generar perfiles de profundidad de las películas multicapa sin necesidad de corte transversal.