MSI 标记物和样本的自动化调用
Applied Biosystems TrueMark MSI 分析软件专门设计用于 TrueMark MSI 检测,以便更容易进行分析和报告。
适用于 TrueMark MSI 检测法 MSI 分析的简单自动化软件
TrueMark MSI 分析软件是一款基于桌面的应用程序,可从 SeqStudio 或 3500 系列基因分析仪生成的 TrueMark MSI 检测结果中获取片段分析文件,并提供易于解读的结果分析和报告。该软件可进行实验 QC 测量,使用户可以快速确定哪些样本提供了准确的数据,以及哪些样本应该重新运行。此外,该软件还会返回所分析的每个基因座的稳定性状态,以及考虑到所有基因座的微卫星不稳定性 (MSI) 调用。最后,TrueMark MSI 分析软件利用大量正常样本来校准在这些基因座观察到的正常长度范围。该信息可用于分析样本,无需同时运行正常对照样本。这项突破性功能有助于减少 MSI 分析通常所需的时间、材料和成本。
TrueMark MSI 分析软件的功能包括:
- 自动调用标记物和样本
- QC 和审查步骤简单
- 对单个和批量标本进行简单审查
- 工作流程简单,可选择要包括在分析中的标记物并可在需要时进行手动调用
- 可将结果快速导出为多种格式 (PDF, CSV, VCF)
- 与 Oncomine Reporter 兼容,可生成清晰、简明的报告,其中总结了相关生物标记物,并提供了来自靶向治疗、指南和全球临床试验的相关信息