什么是微卫星不稳定性,为什么它很重要?
微卫星不稳定性 (MSI) 是由 DNA 错配修复受损 (MMR) 导致的基因超突变性的条件。研究表明,存在高水平的 MSI (MSI-H) 可能预示存在 Lynch 综合征,这是一种遗传性疾病,与多种肿瘤类型(包括结直肠癌、胃癌和子宫内膜癌)的癌症风险增加相关。
MMR 的缺陷也导致整个基因组的无关基因座中出现新的体细胞突变。这些突变可能会产生免疫原性蛋白,可能会“激发”对肿瘤中外来肿瘤抗原的免疫应答。MSI-H 肿瘤可能比微卫星稳定 (MSS) 肿瘤更容易受到免疫检查点抑制剂处理的影响,使得针对多种肿瘤进行的 MSI 分析对识别哪些肿瘤可能会通过免疫治疗减缓生长至关重要。
简化 MSI 检测
TrueMark MSI 检测是一种起始量较低、经济实惠的检测,含有一组扩展的 13-MSI-标记物,并包括 TrueMark MSI 分析软件。整个工作流程只需四小时即可确定样本状态。TrueMark MSI 检测利用 6 染料组来掺入额外的标记物,不需要使用肿瘤-正常匹配,将每份样本所需的孔数减少一半,并减少样本处理负担。
TrueMark MSI 检测的特点包括:
应用资料:TrueMark MSI 检测—用于分析 FFPE 肿瘤样本中微卫星不稳定性的简化解决方案
本应用资料介绍了我们的新 MSI 分析解决方案的开发,该解决方案包括一组扩展 13-MSI-标记物和两个高度可变的 STR 序列,可用于追踪样本识别。已经过优化,可在 SeqStudio 和 3500 系列基因分析仪上使用。此外,我们开发了无需对正常非肿瘤组织进行并行检测的分析软件。下载我们的应用资料,了解有关新 TrueMark MSI 检测的更多信息。
技术资料:TrueMark MSI 检测与替代分析方法的比较
在该技术资料中,我们在 162 份样本中比较了三种分析方法(用于 DNA 错配修复 (MMR) 蛋白的 IHC 染色、最常用的商业 MSI(PCR 检测法)以及 TrueMark MSI 检测)。我们的结果显示,TrueMark MSI 检测提供的数据与 IHC 一致,并且与其他市售 MSI 检测试剂相比具有更高的灵敏度和特异性。下载我们的技术资料,查看比较数据。
简单的 MSI 数据分析和报告软件
TrueMark MSI 分析软件 不收取额外费用,专门设计用于 TrueMark MSI 检测试剂盒,可自动调用标记物和样本,通过减少确定样本状态所需的手动 QC、分析和核查,提供更大的分析便利性。