您值得信赖的生殖健康研究解决方案合作伙伴
过去几十年的生殖健康研究使我们对遗传风险因素有了更深入的了解,这是确定计划生育或组建家庭生殖选择的重要部分。在生殖过程中,扩展性携带者筛查 (ECS) 适合我们的多种族社会,以前仅限于特定种族的遗传疾病现在在更广泛的人群中发生的频率越来越高。孕前阶段获得携带者状态信息已经证明有助于评估适当的生殖选择。
此外,胚胎植入前遗传学检测 (PGT) 还为检测实验室提供了胚胎优先级的遗传信息。如今,可同时进行非整倍体 (PGT-A) 和遗传变异 (PGT-M) 的检测,从而增加成功妊娠和生育健康后代的概率。
此外,对于正在进行的妊娠,产前基因检测在提供胎儿健康信息方面继续发挥着至关重要的作用。Brynn Levy 博士在2019年 ACMG 上报告的最新研究,进一步确定了单外显子缺失和重复在识别未解决的产后检测病例中的基因突变的重要性(观看视频演示)。
我们将此视为生殖生命周期,因为从生殖过程的任何阶段获得的信息均可用来为后代的生殖选择提供信息。
从我们全面的生殖健康研究解决方案组合中选择
能够快速经济地检测所有24条染色体(22个常染色体和 X 、Y 性染色体)的非整倍体的解决方案。
染色体微阵列分析 (CMA) 可成功检测亚显微 CNV。