QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统和 OpenArray 模块的组合可用于如下简单工作流程,帮助您获得可靠、经济的结果,同时可以根据您的需求灵活选择不同样本通量方案。
- 可靠——成熟的技术
- TaqMan 检测试剂盒是目前最值得信赖的实时荧光定量 PCR 技术之一。基于与全球研究人员的合作,Life Technologies开发了数百万个 TaqMan 分析检测试剂盒。
- 灵活——自行设计检测组合
- 使用我们的预制的OpenArray PGx Panel,或通过选择超过 2,700 种 TaqMan 药物代谢酶 (DME) 基因分型检测、450 万种预设计 TaqMan SNP 基因分型检测试剂盒、或定制 TaqMan SNP 基因分型检测试剂盒来设计您自己的药物基因组检测组合。
- 扩展性——可选择适合您需求的检测格式
- OpenArray 板有六种形式,可以做到每板检测 12 到 144 个样品,或每板检测 16 到 256 个 SNP。
- 简单——最大限度缩短分析时间
- AlleleTyper™ 软件为星号等位基因命名提供了一种简单方便的分析工具。
- 省心——仪器服务
- 安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 以及仪器性能验证 (IPV) 服务有助于确保您的仪器按照操作规范运行。
实验工作流程:找到每一步所需的产品
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
推荐产品:
MagMAX™ DNA 多样品试剂盒专为从各种样品类型(包括血液、血卡和口腔拭子)中快速纯化高质量基因组 DNA 而设计。MagMAX™ 纯化试剂盒使用基于磁微珠的核酸分离技术,以获得高产量的纯化 DNA,且不含可能影响下游反应(如基因分型检测)的抑制剂。
使用 MagMAX™ 技术的其他产品:
TaqMan® PreAmp 试剂盒可预先扩增少量 DNA,而不对样品引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样品应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。
推荐产品:
- TaqMan® PreAmp 预混液
- 定制 TaqMan® PreAmp 混合物
TaqMan® PreAmp 混合物与相应的 TaqMan® PGx 定制检测组合和 PreAmp 预混液配合使用。它们可用于预扩增特定的 DNA 靶标。要了解更多信息,请与您的销售代表联系。
使用 2,700 种独特的 TaqMan® DME 基因分型检测试剂盒(检测 221 种 DME 和药物转运蛋白基因中的调控元件和编码区多态性)对具有生物学重要性的多态性进行分析。
这些检测试剂盒有两种 OpenArray® 形式:预设计 TaqMan® OpenArray® PGx Panel 或定制 TaqMan® OpenArray®Panel。可提供六种定制 OpenArray® 形式以满足您的需求:
推荐产品:
- TaqMan® OpenArray® PGx Panel
此检测组合包含 156 种 DME 检测,可分析 16 份样品。 - TaqMan® OpenArray® PGx Express Panel
此检测组合包含 60 种 DME 检测,可分析 48 份样品。 - 定制 TaqMan® OpenArray® 检测组合配置工具
您在使用 TaqMan® DME 基因分型试剂盒、TaqMan® SNP 基因分型检测试剂盒和定制 TaqMan® 检测试剂盒构建定制 OpenArray® 检测Panel时,该配置工具可提供分步指导。
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统将样品装载到 OpenArray® 孔板上并封板。
推荐产品:
- QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统
OpenArray® AccuFill™ 系统可将样品混合物从 384 孔板上样到 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板上。 - OpenArray® Sample Tracker 软件
OpenArray® Sample Tracker 软件可将来自 384 孔板文件的样品信息与孔板设置文件中的检测信息进行整合。 - OpenArray® AccuFill™ 系统吸头
- OpenArray® AccuFill™ 系统吸头,10 件装
使用带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 系统进行实时扩增并读取孔板信息。
无论您是需要安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 还是仪器性能验证 (IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能够生成审核质量数据,并与管理机构共享。
推荐产品:
- QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统搭配 OpenArray® 模块
QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 仪和 QuantStudio™ 12K FlexOpenArray® AccuFill™ 系统组合,每天可处理数百至数千份样品,获得中密度、高通量的结果——易于使用且无需机械臂。 - IQ/OQ/IPV 服务
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM ™ 荧光染料信号,x 轴为 VIC® 荧光信号。TaqMan® Genotyper 软件能将原始数据转换为基因型分类(例如,纯合子和杂合子),AlleleTyper™ 软件能将基因型分类转换为星号等位基因结果。
推荐产品:
- TaqMan® Genotyper 软件
TaqMan® Genotyper 软件与 TaqMan® SNP 基因分型检测(预设计、定制和 DME)、48 孔、96 孔和 384 孔微量滴定板、以及 OpenArray® 基因分型反应板一起使用。它提供了最先进的基因型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。 - AlleleTyper™ 软件 AlleleTyper™ 软件是一种快速简便的工具,使用星号等位基因命名法帮助确定样品的单倍型。
使用 MagMAX™ 技术纯化 DNA
推荐产品:
MagMAX™ DNA 多样品试剂盒专为从各种样品类型(包括血液、血卡和口腔拭子)中快速纯化高质量基因组 DNA 而设计。MagMAX™ 纯化试剂盒使用基于磁微珠的核酸分离技术,以获得高产量的纯化 DNA,且不含可能影响下游反应(如基因分型检测)的抑制剂。
使用 MagMAX™ 技术的其他产品:
TaqMan® PreAmp 试剂盒可预先扩增少量 DNA,而不对样品引入扩增偏倚。通过预扩增,您可以将宝贵的样品应用于更多实时荧光定量 PCR 反应。
推荐产品:
- TaqMan® PreAmp 预混液
- 定制 TaqMan® PreAmp 混合物
TaqMan® PreAmp 混合物与相应的 TaqMan® PGx 定制检测组合和 PreAmp 预混液配合使用。它们可用于预扩增特定的 DNA 靶标。要了解更多信息,请与您的销售代表联系。
使用 2,700 种独特的 TaqMan® DME 基因分型检测试剂盒(检测 221 种 DME 和药物转运蛋白基因中的调控元件和编码区多态性)对具有生物学重要性的多态性进行分析。
这些检测试剂盒有两种 OpenArray® 形式:预设计 TaqMan® OpenArray® PGx Panel 或定制 TaqMan® OpenArray®Panel。可提供六种定制 OpenArray® 形式以满足您的需求:
推荐产品:
- TaqMan® OpenArray® PGx Panel
此检测组合包含 156 种 DME 检测,可分析 16 份样品。 - TaqMan® OpenArray® PGx Express Panel
此检测组合包含 60 种 DME 检测,可分析 48 份样品。 - 定制 TaqMan® OpenArray® 检测组合配置工具
您在使用 TaqMan® DME 基因分型试剂盒、TaqMan® SNP 基因分型检测试剂盒和定制 TaqMan® 检测试剂盒构建定制 OpenArray® 检测Panel时,该配置工具可提供分步指导。
使用 OpenArray® AccuFill™ 系统将样品装载到 OpenArray® 孔板上并封板。
推荐产品:
- QuantStudio™ 12K Flex OpenArray® AccuFill™ 系统
OpenArray® AccuFill™ 系统可将样品混合物从 384 孔板上样到 TaqMan® OpenArray® 实时荧光定量 PCR 板上。 - OpenArray® Sample Tracker 软件
OpenArray® Sample Tracker 软件可将来自 384 孔板文件的样品信息与孔板设置文件中的检测信息进行整合。 - OpenArray® AccuFill™ 系统吸头
- OpenArray® AccuFill™ 系统吸头,10 件装
使用带有 OpenArray® 模块的 QuantStudio™ 12K Flex 系统进行实时扩增并读取孔板信息。
无论您是需要安装认证和操作认证 (IQ/OQ) 还是仪器性能验证 (IPV),我们的认证服务都可帮助您验证仪器是否按照制造商的规格运行,从而使您能够生成审核质量数据,并与管理机构共享。
推荐产品:
- QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 系统搭配 OpenArray® 模块
QuantStudio™ 12K Flex 实时荧光定量 PCR 仪和 QuantStudio™ 12K FlexOpenArray® AccuFill™ 系统组合,每天可处理数百至数千份样品,获得中密度、高通量的结果——易于使用且无需机械臂。 - IQ/OQ/IPV 服务
将数据绘制在等位基因鉴别图中,其中 y 轴为 FAM ™ 荧光染料信号,x 轴为 VIC® 荧光信号。TaqMan® Genotyper 软件能将原始数据转换为基因型分类(例如,纯合子和杂合子),AlleleTyper™ 软件能将基因型分类转换为星号等位基因结果。
推荐产品:
- TaqMan® Genotyper 软件
TaqMan® Genotyper 软件与 TaqMan® SNP 基因分型检测(预设计、定制和 DME)、48 孔、96 孔和 384 孔微量滴定板、以及 OpenArray® 基因分型反应板一起使用。它提供了最先进的基因型识别算法、直观的用户界面和增强的多板分析功能。 - AlleleTyper™ 软件 AlleleTyper™ 软件是一种快速简便的工具,使用星号等位基因命名法帮助确定样品的单倍型。