MAS质控品系列
Thermo Scientific™ MAS质控品
- 人源全血、血清或尿液基质,完全模拟患者标本
- 均为液体质控品,开瓶即用,避免因复溶引起的瓶间差
- 效期长,稳定性佳,无需-70度低温冰箱保存
- 含生化、免疫、特定蛋白、尿液、心肌标志物、肿瘤标志物、血糖和药物滥用监测等多种分析项目
- 定值质控品,为大多数主流检测系统赋值
- LabLink xL云质控评估软件QAP,可与全球实验室实时比较质控数据
相关产品
MAS Omni•CORE 质控品
整合了常规生化质控和血清蛋白质控。
MAS Omni•CARDIO 质控品
整合了广泛的心肌标志物质控组合和新一代STAT 分析物,涵盖了D-二聚体、hCG、髓过氧化酶和降钙素原。
MAS Omni•IMMUNE 质控品
MAS Omni•IMMUNE PRO 质控品
将常规免疫质控、肿瘤标志物质控和将常规免疫质控、肿瘤标志物质控和特殊免疫质控整合为一个高复合质控品.
相关产品
MAS chemTRAK•H 临床化学质控品
专为监测常规生化和TDM(治疗性药物浓度监测),设计分析物多达81 项。提供定值和非定值两种形式。
MAS Alcohol / Ammonia 乙醇/ 氨质控品
用于监测血清中的乙醇和氨含量检测。
MAS Bilirubin 胆红素质控品
专为监测总胆红素、直接胆红素、结合胆红素、非结合胆红素和新生儿胆红素的检测性能而设计。
相关产品
MAS UA Control 尿液质控品
专为监测尿试纸和尿液有形成分的检测性能而设计。为大多数主流试纸条和试纸条系统赋值。
MAS UA DipTube 尿液质控管
包装在便捷的浸尿管中,简化了尿液分析试纸条的手动测试。
MAS Urinalysis 尿液质控
专为监测尿试纸和尿液有形成分的检测性能而设计,为大多数主流试纸条和试纸条系统赋值。
Sentry Urine Dipstick Control 尿液试纸条质控品
专为监测尿液试纸及自动试纸检测仪常温下在临床实验室以外的地方定量检测尿液生化性能而设计。
MAS UrichemTRAK 常规尿液质控品
专为定量监测常规检测尿液生化检测性能而设计,包括常规生化检测、物理指标和人绒毛膜促性腺激素检测。
相关产品
MAS Liquimmune 免疫质控品
旨在监测自动化仪器上的免疫分析检测性能,包含生育、甲状腺、缺铁、内分泌和过敏等检测项目。效期延长到5 年。
MAS T-Marker 肿瘤标志物和激素质控品
适用于监测全自动分析仪的各种癌症抗原检测性能。
MAS PAR TDM 治疗性药物浓度监测质控品
专为监测治疗性药物TDM 和常规免疫检测的性能而设计,适用于大多数自动化分析仪。
相关产品
MAS CardioImmune•XL 心肌标志物质控品
专为监测血清心肌标志物检测能性能而设计。
MAS CardioImmune Ultra Low 超低水平心肌标志物质控品
用于新一代高灵敏度的肌钙蛋白极低值的分析。
MAS Diabetes 糖化血红蛋白质控品
专为监测糖化血红蛋白HbA1c 检测而设计。
相关产品
MAS Immunology 免疫学质控品
专为监测各种血清蛋白和血清学检测的性能而设计,包括抗链球菌素溶血素O、C 反应蛋白、前白蛋白和类风湿因子。
MAS CSF 脑脊液质控品
专为监测人脑脊液的定量和手工生化检测的性能而设计。水平2 包括多个寡克隆带。
MAS Immunology Advanced 高级免疫学质控品
复合液体质控品,专为监测多种免疫检测的性能而设计,包括胱抑素C、抗环瓜氨酸肽(anti-CCP)、转铁蛋白受体。
相关产品
MAS DOA TOTAL 药物滥用质控品
提供19 种分析物和4 个不同水平的药物浓度,常用于高于和低于正常值25% 药物浓度的常规筛选及SAMHSA 临界值的监测项目。
MAS TOX 毒理学质控品
专用于Thermo Scientific MAS 毒理学免疫检测试剂,可用于半定量监测血清或血浆中巴比妥酸盐、苯二氮和三环抗抑郁药。
相关产品
MAS Omni•Infectious BSI Positive Control Panel 传染病 BSI 阳性质控盘
用于手动和自动检测平台,以及独立监测IVD 检测系统的分析性能。
MAS Infectious Negative Control 传染病阴性质控品
用于临床实验室的手工检测和自动化检测平台。
MAS HIV p24 Positive Control 阳性质控品
旨在评估HIV p24抗原在临床实验室中的人工检测和自动化检测平台上的血清学检测性能。
MAS Syphilis Positive Control 梅毒阳性质控品
旨在评估梅毒病原的梅毒螺旋体抗体在临床实验室的人工检测和自动化检测平台的血清学检测性能。
MAS anti-HBs Positive Control 抗- HBs 阳性质控品
旨在评估检测乙肝表面抗原抗体在临床实验室人工检测和自动化检测平台的血清学检测性能。
MAS SARS-CoV-2 IgG Positive Control 新冠病毒IgG 阳性质控品
用于验证SARS-CoV-2 血清学检测在临床实验室中人血浆新冠IgG 抗体的检测性能。
MAS SARS-CoV-2 Negative Control 新冠病毒阴性质控品
用于验证SARS-CoV-2 血清学检测在临床实验室中对人血浆中新冠IgG 抗体检测结果为阴性或无反应。
AcroMetrix 分子质控品系列
Thermo Scientific™AcroMetrix™ 分子质控品
Thermo Scientific™AcroMetrix™ 分子质控品,确保实验室结果的准确性和完整性, 验证和定期QC监控。
- 完全可溯源:与国际参考标准一致
- 模拟人源样本:确保检测结果的可靠性、准确性和重要性
- 批间一致性:多信赖,少浪费
相关产品
核酸检测(NAT)质控品:HIV-1、HBV、HCV、HPV、MRSA/MSSA、CT/NG
核酸检测(NAT)质控品-血筛:血液空白核酸检测,培训质控盘
血清学/免疫分子质控品-血筛:抗HBs、HIV p24、梅毒、HBsAg、抗HCV、抗HIV-1、抗HTLV、抗HBc
相关产品
核酸检测(NAT)质控品:BKV, CMV, EBV, HHV-6B, HSV-1, HSV-2, VZV、Adenovirus、Enterovirus
在线反馈