使您满怀信心地监测器官移植患者
免疫抑制药物监测(ISD)试验对于监测移植患者的免疫抑制药物水平以防止器官排斥至关重要。 我们提供全系列的 ISD 检测试剂产品,包括:环孢素(cyclosporine)、霉酚酸(mycophenolic acid)、他克莫司(tacrolimus)和我们独家的依维莫司(everolimus),用来协助患者监测。
这些参照 LC-MS/MS 或 HPLC/MS(金标)的免疫测定试剂精确、灵敏且特异,可在我们的 Thermo Scientific Indiko™ 和 Indiko™Plus 临床生化分析仪上使用,配有条形码编码试剂可在各种其他实验室分析系统上使用。
易于使用的 Thermo Scientific™ CEDIA™ 环孢素免疫测定试剂,可以获得精密、准确的定量结果,这对于监测肾脏、肝脏和心脏移植患者中环孢素的药物水平是至关重要的。
使用 Thermo Scientific™ CEDIA™ 霉酚酸免疫测定试剂完成您的免疫抑制药物检测。和我们其他的 ISD 检测试剂一样,CEDIA 霉酚酸免疫测定试剂也是准确而精密的,让您的测定结果更有信服力。它可在我们灵活而直观的 Indiko™ 和 Indiko Plus 临床生化分析系统以及各种其他实验室分析系统上使用。
使用 Thermo Scientific™ QMS™ 依维莫司免疫测定试剂,可以始终获得关键的肾脏和肝移植患者依维莫司药物水平监测结果。使用我们专有的 QMS 技术,这些即用型液体试剂可提供出色的准确性和精密度。 它们均可在我们的紧凑型 Indiko™ 和 Indiko Plus 临床生化分析系统以及各种其他实验室分析系统上使用。
使用 Thermo Scientific™ QMS™ 他克莫司免疫测定试剂监测肾脏、肝脏和心脏移植患者,可实现高灵敏度和出色的精度(经济型)。我们的他克莫司免疫测定试剂的报告范围低至 1ng/mL,是监测患者接受多种药物治疗的理想辅助工具。这些液体的、即用型试剂,可用于我们快速高效的 Indiko™ 和 Indiko Plus 临床生化分析系统,或在各种其他实验室仪器上使用。
达拉斯卫理公会医学中心每年要进行数百次肝脏和肾脏移植。在如此大手术量下,医疗中心必须对实验结果的质量和效率保持高度警惕。