Search Thermo Fisher Scientific
治疗药物监测(TDM)测试提供定量结果,显示血液中药物浓度与有益治疗效果之间的相关性。过多的药物会导致毒性,而过少会缺乏疗效。个体患者因素如年龄,种族,新陈代谢和病史可影响药物效果。治疗药物监测(TDM)试剂,通过监测血清或血浆药物浓度来帮助医生确定患者的最佳药物剂量,以确保有效性和患者依从性。
Thermo Fisher Scientific提供广泛的TDM检测,包括抗生素,抗癫痫药和抗心律失常药的完整菜单,以及监测器官移植患者免疫抑制药物水平的检测。
Jaon, K.K,治疗药物监测技术,公司与市场,Jain PharmaBiotech, 巴塞尔,瑞士技术报告,p.14.2012年2月
Thermo Scientific™ CEDIA™ 治疗药物监测 (TDM) 检测试剂盒,可在多种分析仪上实现可靠的性能。自1986 年生产以来,他们提供一整套 Thermo Scientific™ DRI™ TDM 检测试剂盒,以及 CEDIA TDM 检测试剂盒和校准品。
使用ThermoScientific™CEDIA™治疗药物监测(TDM)校准品简化测试。单个校准品套件,可用于多种CEDIA TDM试验。这些经济型套件的价值在于其准确度,精度和批次之间的可靠性。它们可用于心脏或抗心律失常、抗癫痫和人血清和血浆中的抗生素药物监测。每个套件包括高、低校准品。
Thermo Scientific™ DRI™ 治疗药物监测 (TDM) 检测试剂盒,可在多种分析仪上实现可靠的性能。自1986 年生产以来,他们提供一整套 Thermo Scientific™ CEDIA TDM 检测试剂盒、Thermo Scientific™ CEDIA TDM 校准品和 DRI TDM 检测试剂盒,为分析物提供宽广的动态测量范围。
使用即用型液体Thermo Scientific™MAS™Liquimmune™免疫分析质控品,可以减少耗时且昂贵的QC批次变化调整,效期最长可达5年。这些多分析物质控品具有新的 5 年有效期,可以在简化 QC 流程的同时在大多数自动化设备上对免疫学测试流程进行监控。这些质控品也可以便捷的 Vista™ 小瓶包装形式提供。经延长的有效期可能不适用于所有国家。
Thermo Scientific™ MAS™ Omni·CORE 质控品将常规化学和血清蛋白质控品整合入单一产品,并提供三种不同的水平。为关键的集成仪器系统提供赋值。
使用Thermo Scientific™MAS™Omni•IMMUNE免疫质控品,将常规免疫分析、肿瘤标记物和特殊免疫项目整合到单一产品中。
Thermo Scientific™ MAS™ Omni·IMMUNE™ PRO 免疫质控品可将免疫测定和肿瘤标志物质控品整合入单一的质控品。该质控品包含了与Omni•IMMUNE质控品相同的分析物之外 ,也包含以下分析物:抗甲状腺球蛋白(抗Tg),抗甲状腺过氧化物酶(抗TPO)和性激素结合球蛋白(SHBG)。
使用即用型的液体的多分析物的 Thermo Scientific™ MAS™ PAR™ TDM 治疗药物浓度监测质控品,专为监测治疗性药物和常规免疫检测赋值,适用于大多数自动分析仪。
使用 Thermo Scientific™ QMS™ 治疗药物监测 (TDM) 检测试剂盒可准确测量血清和血浆中的治疗性药物水平。这些即用型液体试剂盒可方便地替代多种更加昂贵费时的技术。QMS (定量微球系统)免疫检测试剂盒,具有优异的准确度和精密度,可在大多数通用化学分析仪上实现最佳性能和批间稳定性。
Thermo Scientific™ QMS™ 治疗药物监测 (TDM) 校准品,采用先进的微粒技术,简便易用,可准确地检测血清和血浆中的治疗药物水平。
Thermo Scientific™ QMS™ 治疗药物监测 (TDM) 校准品,采用先进的微粒技术,简便易用,可准确地检测血清和血浆中的治疗药物水平。
Methodist Dallas Medical Center 每年要进行数百次肝脏和肾脏移植。在如此大手术量下,医疗中心必须对实验结果的质量和效率保持高度警惕。
赛默飞产品遍布全球并非每个国家/地区都提供此处提及的所有预期用途和应用。