支持逐步扩展升级,从而简化实验室流程
实验室自动化的主要优势包括提高样品管理效率和安全性,以及缩短周转时间并保证其一致性。通过自动进行关键的分析前和分析后步骤,如去盖、离心、分杯、分类、加盖、储存和复检,Thermo Scientific™ TCAutomation™ 可帮助应对日益增加的工作负荷并提高临床实验室的质量。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
实验室自动化的主要优势包括提高样品管理效率和安全性,以及缩短周转时间并保证其一致性。通过自动进行关键的分析前和分析后步骤,如去盖、离心、分杯、分类、加盖、储存和复检,Thermo Scientific™ TCAutomation™ 可帮助应对日益增加的工作负荷并提高临床实验室的质量。
TCAutomation 系统可满足更高的通量需求,并且集成了新的分析技术。
每个安装都经过规划设计,旨在实现其独有的最佳效率,从而改善样品管理。
TCAutomation 系统支持不同制造商提供的分析仪接口。工作单元解决方案可包括两个或多个系统组合,从而增加分析仪容量并减少手动操作。
ESFlex进出样模块、进样模块和出样模块 – 通过用户指定的样品架自动或手动加载和卸载样品的模块。ES Flex 可以自动取回样品以重新上线检测,并且具备卓越的样品分类能力。
分杯/贴标模块 – 使用一次性吸头将样品自动分装到二级试管中。自动为二级试管贴上条形码标签。
离心机模块 – 对样品进行自动并持续的离心。
去盖模块 - 从不同类型和尺寸的样品管上自动移除盖帽。
重新加盖器模块 - 自动为不同类型和尺寸的初级和 TCAutomation二级试管加上锥形盖。
缓冲模块 – 样品等待验证以及存放空运送架的区域。
冷藏模块 - 冷藏样品的模块,系统可以自动从这里取回样品并放回轨道上,以进行重新测试或丢弃。
垂直和平行旁路模块 – 分析仪专有的接口模块。
自动分析仪接口 – 请联系赛默飞世尔科技了解更多信息。
在 TCAutomation 系统中,样品仅通过一个可容纳各种类型和尺寸试管的试管运载器进行转运。
基于 Windows™ 软件的 TCAutomation 中控电脑在单个屏幕中提供整个系统的概览。
根据布局和效率要求,可通过添加模块逐步扩展 TCAutomation 系统。