Search Thermo Fisher Scientific
我们的基因分析仪器全力支持您的实验室试剂开发需求,完整工作流程符合您的临床诊断要求。
Ion PGM Dx测序系统具有Ion Torrent平台的快速和易用性,兼具专门用于经监管实验室环境和体外诊断应用的主要工作流程优势。现在,结合功能软件*可以发挥临床研究的最大效率。
QuantStudio 5 Dx实时荧光定量PCR系统是一款适用于IVD领域的定量PCR系统,可无缝衔接您的工作流程,帮助您快速获得临床结果。这款紧凑、灵活的系统让您对仪器性能更有信心,并尽量增加您桌面空间。
您是否在进行检测试剂开发?
了解更多›
Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Dx实时荧光定量PCR系统由经验证的技术提供支持,是一款多用途、可扩展且易于使用的独立qPCR平台。QuantStudio 7 Pro Dx系统专门用于支持体外诊断(IVD)应用,还可提供语音互动等智能功能。无论您的实验室是运行常检测还是开发新检测试剂,QuantStudio 7 Pro Dx都能为您的工作提供支持。
QuantStudio 7 Pro Dx系统具有低至1.5倍的单重反应灵敏度和10个对数单位的线性动态范围,支持分子诊断(MDx)检测试剂盒的开发。占地面积小、具有软件功能且可进行多达六色多通路检测,帮助实验室提高生产率和进行创新。
欲了解更多您所在地区该产品的信息,请联系您的销售代表。
Applied Biosystems 3500 Dx基因分析仪为实验室提供可靠、多功能、创新的分子诊断检测工具。3500 Dx基因分析仪基于Sanger测序法(较常用且广受信赖的测序方法之一),可以在IVD模式(使用SeCore HLA typing试剂盒进行HLA typing诊断)或在RUO模式*(用于开发其他应用)下工作。
* 3500 Dx RUO模式仅供科学研究使用。不适用于诊断程序。
Applied Biosystems Veriti Dx PCR热循环仪在IVD仪器中实现 Applied Biosystems 9600和GeneAmp™系统的可靠性。它采用功能强大的彩色触摸屏来简化仪器设置并提供精准控制以优化PCR,能够一次运行六个不同的热循环配置文件,还具有快速和标准PCR模式。
Applied Biosystems 7500 Fast Dx实时荧光定量PCR仪器旨在提供获得高质量结果所需的性能。仪器可容纳96孔板(以简化设置)和多联管(以实现较低通量运行),在同一IVD仪器上实现检测试剂盒的开发*。
*7500 Fast Dx检测试剂盒开发工作流程仅供科学研究使用。 不适用于诊断程序。GeneChip 3000Dx(GCS)系统是一款可用于临床检测的RNA和DNA检测基因芯片系统。它是扩展Affymetrix临床工具包的基础。
供体外诊断使用。
*Torrent Suite™检测试剂盒开发软件仅供科学研究使用,不适用于诊断程序。