Thermo Fisher Scientific 产品提供核酸检测(NAT)和血清学检测所需的质控品。这些质控品经过优化和验证,可满足血液筛查实验室的质量保证需求。Thermo Scientific 提供广泛的质控品来实现一致性和批间重现性,以确保有效检测传染性疾病。
- 通常用于传染性疾病检测的匹配测定
- 在特定检测分析范围内的适当水平下发生反应
- 在 ISO 13485 设施中生产,并在适用情况下根据可追溯性标准进行标准化
- HIV-1、HCV 和 HBV AcroMetrix 质量控制产品可以追溯到世界卫生组织(WHO)标准
用于血液筛查过程中核酸检测的 Acrometrix 质控品
Thermo Scientific™ AcroMetrix NAT 血液筛查质控品专门用于体外诊断。NAT 分析的精密度和重现性,旨在从捐赠的全血和输血用成分血中检测人血浆中的病毒核酸。AcroMetrix NAT 血液筛查质控品,模拟天然存在的血浆样本,可以帮助检测病毒核酸定性测定的潜在系统偏差。
用于血液筛查中的血清学/免疫学检测的Acrometrix 质控品
当检测捐献的全血和成分血的人血浆时,血清学检测的精密度和重现性是至关重要的。血液筛查的血清学质控品,模拟天然存在的血浆样本,根据质量控制的不同要求,可采用单一和多分析物形式。 Thermo Scientific™ AcroMetrix 血清质控品,可以监测人源感染性疾病 IVD 检测的日间试验性能。
AcroMetrix 系列产品用于血液筛查和血清学检测
AcroMetrix 产品并非所有国家(地区)均有销售 。若要获取更多信息,请联系您的销售代表。
Procleix 是 Grifols Worldwide 的商标。