通过 AcroMetrix 简化肿瘤学检测质控
随着肿瘤检测的扩展,实验室面临着寻找高度表征化、标准化且可重现质控品的挑战,以支持新测定的验证或确认。在报告患者结果之前,需要执行验证或确认,以确立或确认新测定的性能特征。此外,对于每个检测系统,实验室负责执行控制程序,以监测整个分析过程的准确度和精密度。
Thermo Fisher Scientific 通过 AcroMetrix 质控品为验证和确认流程提供了新的标准品,为执行新测定期间出现的一些挑战提供了有效的解决方案。AcroMetrix 系列分子质控产品,可帮助实验室满足质量和法规要求,并通过建立结果的可追溯性来支持分子检测标准化,确保获得一致、准确且有意义的检测结果。
推荐产品
AcroMetrix Oncology Hotspot Control 肿瘤热点质控品
AcroMetrix™ Oncology Hotspot Control 肿瘤热点质控品适用于下一代测序 (NGS) 测定,旨在识别人源样品中 DNA 的体细胞突变。AcroMetrix Oncology Hotspot Control 肿瘤热点质控品作为复合的专有 DNA 质控品,旨在帮助实验室控制 NGS 组合靶向的数百个扩增子。它包括癌症体细胞突变目录 (COSMIC) 数据库中的 500 多个突变,并且具有 5 种不同核苷酸长度的变体类型。该产品供体外诊断使用。
要获取仅供研究使用产品的信息,请联系我们。
适用于肿瘤检测工作流程的 FFPE 全过程质控品
使用 Acrometrix FFPE 全过程质控品,您可以根据工作流程方案(从样品提取到分析)灵活处理对照品。 AcroMetrix 合成福尔马林固定和石蜡包埋 (FFPE) 质控品采用专有工艺,可在单个生产批次内优化各部分的重现性。通过将合成组织包埋到均质块中来控制和定量各部分中的肿瘤含量。
FFPE 质控品是肿瘤样品检测的理想的全过程质控品,因为其可用于处理实体肿瘤样品的所有步骤,从核酸提取到检测和数据分析。
Acrometrix FFPE 全过程质控品仅供研究使用,不适用于临床。
适用于 NGS 体细胞突变检测的肿瘤热点质控品
AcroMetrix Oncology Hotspot Control 肿瘤热点质控品是一种高度复合的质控品,用于评估检测体细胞突变的新一代测序 (NGS) 测定的性能。在高度表征的基因组背景下,添加了 500 多个不同长度和复杂性的 SNP、插入和缺失片段。由于具有不同的突变类型,实验室可以将热点质控品与多种新一代测序平台结合使用,包括定制文库制备组合。要获取 AcroMetrix Oncology Hotspot Control 肿瘤热点质控品中包含的基因和变体的更多信息,请单击下面的基因框。
特点 | 优点 |
LOD 附近的变体频率 | 可用于分析检测方法的开发和验证 |
多种变体类型:SNV、MNV 和 InDel | 捕获不同类型的体细胞癌热点突变的多样性 |
500 多个临床相关变体 | ·高度复合的质控品允许在单个反应中使用 NGS 平台检测多个靶标 ·每个突变均进行 Sanger 测序,以确认具体突变 |
IVD 标记 | 可能可以用作 NGS 平台上临床诊断的外部质控品 |
AcroMetrix 肿瘤检测质控产品系列
并非所有 AcroMetrix 产品在所有国家/地区都有售。要获取更多信息,请联系您的销售代表。