Search Thermo Fisher Scientific
感染性腹泻病是多种病原、多种因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的一组疾病。急性感染性腹泻病指病程在2周以内、由病原微生物感染引起的腹泻病,发病率高、流行广泛,严重危害儿童健康。此类疾病的病原包括病毒、细菌、真菌和寄生虫,其中以病毒感染,尤其是轮状病毒、诺如病毒和札如病毒感染最为常见。
赛默飞针对感染性腹泻等胃肠道病原体的荧光实时定量PCR解决方案是一种基于综合征Panel的解决方案。Applied Biosystems™胃肠道病原微流体芯片(v3)同时结合Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Flex/ Dx/ 7 Pro/ 12K Flex 与Applied Biosystems™ TaqMan™检测体系的优势,涵盖病原体靶标数量多,单样本分析成本低,有助于快速识别胃肠道感染。此外我们的解决方案也支持开发定制化Panel以满足用户的特殊检测需求。
病原体类型 | 靶向病原体 |
病毒 | 腺病毒F40/41 ,诺如病毒GI ,诺如病毒GII ,札如病毒(I,II, IV & V) ,札如病毒V ,星状病毒 ,副肠孤病毒 ,肠病毒(不包括D68) ,轮状病毒A ,轮状病毒B ,轮状病毒C |
细菌 | 肠致病性大肠埃希氏菌(EPEC) ,肠产毒素大肠埃希氏菌(ETEC) ,肠侵袭性大肠埃希菌(EIEC) ,肠出血性大肠埃希氏菌(EHEC) ,粘膜性大肠埃希氏菌(EAEC) ,副溶血弧菌 ,创伤弧菌 ,霍乱弧菌 ,小肠结肠炎耶尔森菌 ,嗜水气单胞菌 ,空肠弯曲杆菌 ,结肠弯曲杆菌 ,乌普萨拉弯曲杆菌 ,艰难梭菌(毒素A/B) ,高毒力艰难梭菌O27 ,沙门氏菌 ,产志贺毒素大肠杆菌(STEC)(stx1/stx2), 大肠埃希菌O157 ,志贺菌 |
寄生虫 | 脆弱双核阿米巴 ,环孢子虫 ,溶组织内阿米巴 ,贾第鞭毛虫 ,隐孢子虫 ,人芽囊原虫 |