赛默飞推出了基于TaqMan Array Card微流体芯片和TaqMan OpenArray芯片的分子检测解决方案,采用经验证的多重实时荧光定量 PCR 技术,提供快速、高灵敏度检测,用于同时检测多种病毒、细菌和真菌,满足呼吸道、胃肠道、女性生殖道、尿路感染和抗生素耐药等领域多靶标检测的需求。
赛默飞推出了基于TaqMan Array Card微流体芯片和TaqMan OpenArray芯片的分子检测解决方案,采用经验证的多重实时荧光定量 PCR 技术,提供快速、高灵敏度检测,用于同时检测多种病毒、细菌和真菌,满足呼吸道、胃肠道、女性生殖道、尿路感染和抗生素耐药等领域多靶标检测的需求。
单管
TaqMan
Array Card
微流体芯片
96/384孔板
TaqMan
OpenArray芯片
QuantStudio 1/3/5 荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
QuantStudio 6/7/Pro 荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
• TaqMan Array Card
QuantStudio 12K荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
• TaqMan Array Card
• TaqMan OpenArray
单管
TaqMan
Array Card
微流体芯片
96/384孔板
TaqMan
OpenArray芯片
QuantStudio 1/3/5 荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
QuantStudio 6/7/Pro 荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
• TaqMan Array Card
QuantStudio 12K荧光定量PCR仪
• 单管
• 96/384孔板
• TaqMan Array Card
• TaqMan OpenArray
Applied Biosystems TaqMan新冠病毒突变检测Panel(含Omicron)
Applied Biosystems TaqMan 呼吸道病原微流体芯片单页
Applied Biosystems 胃肠道病原微流体芯片单页
基于 OpenArray 技术检测呼吸道病原微生物全流程解决方案手册(2021)
Applied Biosystems TrueMark 呼吸道病原微流体芯片2.0单页
Applied Biosystems TrueMark 呼吸道病原 OpenArray 芯片2.0单页
基于 TaqMan Array Card 微流体芯片检测呼吸道病原微生物的全流程解决方案手册(2021)
实时荧光定量PCR检测泌尿道微生物生物菌群(UTM)
实时荧光定量PCR检测阴道菌群和性传播病原体