传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
冷冻电子显微镜技术是一种利用冷冻透射电子显微镜(cryo-EM)进行的一组技术,包括单颗粒分析和冷冻断层扫描。冷冻电镜因其提供的高分辨率、天然状态成像和分析,成为结构细胞生物学领域的一颗冉冉升起的新星。随着仪器设计和自动化方面的最新进展,cryo EM从未变得如此易使用或更便宜。现代仪器占据了更小的物理空间,因此它们几乎可以集成到任何实验室中。有了cryo EM,你最终可以对复杂的生物过程和途径有更深入的了解。
Cryo EM正迅速成为世界各地生物化学实验室的首选方法,帮助科学家加速他们的研究。使用冷冻电镜,可以在生物学相关分辨率下看到分子细节,帮助研究人员了解蛋白质功能和疾病机制,并促进有效的药物设计。
如果满足以下条件,冷冻电镜可能非常适合您的实验室或机构:
Thermo Scientific 产品和服务可以帮助您快速无缝地使用冷冻电镜,最大限度地提高您的投资回报率。作为cryo EM的市场领导者,我们具有独特的优势,可以帮助您和您的团队在使用过程的每个阶段取得成功:从融资、设施要求,到数据处理和分析。
样品质量对冷冻电镜实验的可获得的分辨率有重大影响。从蛋白质表达到纯化和进一步纯化,Thermo Fisher Scientific 提供一系列产品帮助您在玻璃化之前最大限度地提高样品质量。
玻璃化是指快速冷冻含水样品,将其悬浮在一层薄薄的无定形冰中。玻璃化对cryo EM至关重要,因为它可以防止冰晶的形成,从而保持分析样品的生物完整性。Thermo Scientific Vitrobot Mark IV System可帮助研究人员快速生产适用于各种应用的高质量玻璃化样品。
Thermo Scientific Tundra Cryo-TEM正通过创新和可及性,彻底改变生命科学研究。通过结合自动化、人工智能和改进的用户体验,Tundra Cryo-TEM 使您能够利用单颗粒分析的强大功能,即便您几乎没有或完全没有冷冻电镜使用经验。
如果您希望利用冷冻电镜,但需要更高分辨率的数据和/或单颗粒分析以外的应用多功能性,那么Thermo Scientific Glacios Cryo-TEM就可以满足您的需要。由于更快的数据处理和创新的自动加载技术,Glacios Cryo-TEM 还可提供更高的数据吞吐量。新增的Thermo Scientific Selectris 成像过滤器进一步扩展了 Glacios Cryo-TEM 的功能,让您能够获得更高分辨率的数据。
虽然 Tundra Cryo-TEM 的定价与全球资助机制和资助机会相匹配,但我们知道,资助过程仍然是您在寻求投资新的冷冻电镜仪器时面临的最大挑战之一。为了减轻该过程中的一些压力,我们创建了一个电子显微镜资助支持中心,您可以在其中找到有关可用拨款信息、撰写资助方案的指导,以及通过 Thermo Fisher Financial Services 提供的有关冷冻电镜专项融资方案的信息。
虽然采用新技术可能会令人望而生畏。但我们创建了六种不同的服务包,专门用于让 Tundra Cryo-TEM 新用户快速上手,确保您从投资中获得最大收益。这些服务旨在降低总体拥有成本,同时提供实验室所需的所有维护、培训和支持
除了 Tundra Cryo-TEM 的定制包外,我们还提供多种服务包,以确保购买冷冻透射电镜的任何用户都能够从投资中获得最大收益。
Cryo-EM可以在不需要晶体的情况下确定具有挑战性的蛋白质的结构,并且可以使用其他方法无法实现的方式深入了解这些蛋白质的功能。使用冷冻电镜可以更广泛地了解膜蛋白的功能以及它们在疾病的发生中扮演的角色,从而推动您的研究和改善药物设计。了解关于采用冷冻电镜的信息及其如何推进您的研究的详情。
以前所未有的纳米级分辨率对样品进行 3D 重建,来了解细胞的内部工作方式。该技术的成果对于我们加深对细胞生物学的理解具有深远的影响,可在清晰的分子层面揭示原生细胞结构。浏览重点介绍冷冻电镜用途的精选出版物集。
冷冻电镜技术正在帮助研究人员克服一系列相关的挑战,其中包括病毒纯化、蛋白质均一性以及实现抗病毒药物发明和疫苗设计的变革。了解更多有关冷冻电镜如何帮助解决病毒学结构难题的信息。
Cryo-EM可以在不需要晶体的情况下确定具有挑战性的蛋白质的结构,并且可以使用其他方法无法实现的方式深入了解这些蛋白质的功能。使用冷冻电镜可以更广泛地了解膜蛋白的功能以及它们在疾病的发生中扮演的角色,从而推动您的研究和改善药物设计。了解关于采用冷冻电镜的信息及其如何推进您的研究的详情。
以前所未有的纳米级分辨率对样品进行 3D 重建,来了解细胞的内部工作方式。该技术的成果对于我们加深对细胞生物学的理解具有深远的影响,可在清晰的分子层面揭示原生细胞结构。浏览重点介绍冷冻电镜用途的精选出版物集。
冷冻电镜技术正在帮助研究人员克服一系列相关的挑战,其中包括病毒纯化、蛋白质均一性以及实现抗病毒药物发明和疫苗设计的变革。了解更多有关冷冻电镜如何帮助解决病毒学结构难题的信息。
在癌症研究中,由于固有的复杂性,潜在的蛋白水平治疗靶点在很大程度上仍未得到彻底研究。了解冷冻电子显微镜(Cryo-EM)如何用于癌症相关膜蛋白和大分子复合物的结构分析。
填写以下表格,与我们的一位科学专家讨论冷冻电镜如何加速您的科学发现以及最适合您的实验室或机构的显微镜。
为实现理想的系统性能,我们为您提供了由现场服务专家、技术支持部门和认证备件组成的全球网络支持。