药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
玻璃化会形成一种样品结构几乎没有损伤的非晶态固体,对于需要通过迅速降低样品温度来避免周围水分子结晶的细胞和结构生物学研究来说,冷冻电镜样品制备技术至关重要。
良好的玻璃化是单颗粒分析(SPA)、冷冻电子断层扫描(cyro-ET) 以及 MicroED 等结构生物学应用的关键步骤。Thermo Scientific Vitrobot Mark IV 系统可确保关键冷冻电镜制样参数保持恒定,因此能够在单颗粒或细胞成分成像前保证良好的样品质量。
Vitrobot系统是一款冷冻电镜样品制备装置,可为细胞生物学和分子成像等实验条件苛刻的科学领域带来巨大价值。它同样适用于食品、工业、制药及纳米技术等应用——在这些应用中,分析物的真实胶体结构非常重要。
重量 | 31 kg |
尺寸(l/w/h) | 413 mm x 20 mm x 890 mm |
电源 | 110 - 230 V 50 - 60 Hz 保险丝:4 AT(110 V 美国) 保险丝:2 AT(230 V 欧洲) |
电源线 | 90 - 250 V |
操作参数 | |
---|---|
工作温度 | 4 – 60 °C(在 18 – 25 °C 的环境温度范围) |
珀尔帖控制式加热/冷却 | |
维持相对湿度在100% | |
超声控制式加湿 |
需要更多关于Vitrobot冷冻电镜样品制备系统的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!