冷冻电镜是一种经过验证且广泛适用的基于结构的 G 蛋白偶联受体 (GPCR) 药物设计解决方案。冷冻电子显微术使您能够识别活性状态结构,在药物发现过程的早期揭示结合位点,并深入了解基于 Gs 和 Gi 的特异性。
使用冷冻电子显微术进行药物发现和开发
基于结构的药物设计的成功结果并不总是必然的。例如,膜蛋白或大分子复合物的结构通常无法通过晶体学或 NMR 快速获得,从而阻碍药物发现、影响药物设计过程。尽管膜蛋白占药物靶标的 60% 以上,但它们仅占现有晶体结构的 2%。这意味着很大程度上,研发人员在药物研发的过程中,缺少了结构信息的帮助。
在缩短新药上市时间的压力下,冷冻电子显微技术(冷冻电镜)可以帮助您更好地精准设计药物和对结构与活性关系的观察。这最大限度地减少了药物发现过程中必须合成和分析的化合物数量,从而更快速地为您提供高效的候选药物。
最新的电镜技术突破使冷冻电镜成为解析大型蛋白质复合物、GPCR、离子通道和抗体复合物结构的首选方法。冷冻电子显微技术可实现的分辨率、通量和易用性已大大提高,冷冻电镜文章发表的数量每月都在增加。
使用冷冻电镜进行各种靶点结构研究
无论您是结构生物学家、建模师、药物化学家还是药理学家,冷冻电镜都使您能够可视化各种大小的分子,并帮助您加快药物发现进程,加速药物研发项目的成功。以下仅为一些可以使用冷冻电子显微技术研究的潜在药物靶点。
离子通道
可以使用冷冻电镜确定的近乎天然的结构将离子通道带入了基于结构的药物设计领域。可以为一个样品找到多种不同状态的构象,并且可以深入了解通道的动力学或作用机制。
抗体
即使在低分辨率下,冷冻电镜也可以识别(非重叠)表位,通过创建双特异性抗体来利用协同效应,或随着时间的推移跟踪多克隆反应。
E3-连接酶
蛋白水解靶向分子(例如 PROTAC) 使不可成药的目标可成药。使用冷冻电镜,您不会因为面临无法直接观察到linker而只能靠生化进行测试的情况。相反,您可以直接观察与 E3 连接酶复合的蛋白质的首选方向。
病毒
了解病毒表位的四级结构有助于为疫苗设计提供信息。冷冻电镜可以解析病毒的衣壳和非结构病毒蛋白,加速抗病毒药物的研发。
使用冷冻电镜加速药物设计
冷冻电镜技术专为蛋白质和小分子的结构分析而设计,例如单颗粒分析和微晶电子衍射 (MicroED)。您可以使用冷冻电镜以高分辨率可视化药物靶点复合物,从而深入了解小分子或大分子复合物的相互作用。通过单颗粒分析,您可以确定接近原子级的分子结构,指导化合物设计从热门到领先,甚至更远。冷冻电镜还擅长解析生物制剂的结构,从治疗性抗体表位定位到不断增加的大型生物药物,为药物发现的方方面面提供关键信息。
单颗粒分析——无需结晶解析蛋白质结构
单颗粒分析在过去几年迅速成熟,能够为各种复合物设计基于结构的药物,如GABAA 受体、TRP 通道和 GPCR 等膜蛋白。全球多个研究小组已成功且可重复地获得高分辨率的目标受体结构。
通过单颗粒分析,可以在一个样品中观察到多个构象,甚至可以进行计数,因为蛋白质/RNA 样品不受晶体接触的限制。
我们的单颗粒分析工作流程确保了从样品制备到图像采集和数据处理的顺畅路径。它将硬件与专用的自动化样本筛选软件集成在一起,以优化生化和玻璃化参数。Thermo Scientific 冷冻透射电子显微镜(冷冻透射电镜)让您能够以近原子分辨率可靠地生成 3D 结构。
MicroED – 电子结构化学
MicroED 是一种在冷冻电镜中进行的单晶衍射技术,它使用电子而不是 X 射线。更强的电子相互作用使您能够仅从化合物的纳米晶体中获得结构。早期的 MicroED 研究还表明,使用MicroED解析结构所需时间仅为几个小时。这为天然产物、珍贵配体和代谢物的结构表征开辟了前所未有的途径,甚至可以实现多晶型鉴定。
冷冻电镜入门
启动冷冻电镜设备进行药物发现可能是一项艰巨的任务,但赛默飞世尔科技决心使该过程尽可能简单。从融资方案到建筑规划,再到初始样品测试和安装,我们将全程陪伴您。我们的目标是帮助您尽快开始高效运行。您也可以选择收费服务提供商、冷冻电镜培训等。
查看最新出版物
现在是投资冷冻电镜的好时机。制药行业的早期冷冻电镜使用者已经看到了它的优势。了解为什么全球制药领导者都在使用冷冻电镜进行药物研发,并了解他们的动机是否与您的目标一致。
增加您的冷冻电镜知识
通过观看我们的在线冷冻电镜大学 (Cryo-EM University) 视频并接受我们专业应用专家提供的实操训练,您的实验室人员可迅速成为冷冻电镜专家。这个令人振奋的免费课程是我们与加州理工大学的 Grant Jensen 教授合作创建的,该课程结合了在线指导和实操训练,可将您的实验室人员培养成为冷冻电镜专家。学习各种冷冻电镜基本知识,包括分步式单颗粒分析 (SPA) 指导、专家演示和理论课程,所有这些都可以根据您的需要随时提供。
投资回报率计算器
冷冻电镜能够在不到几个月的时间内解析最具挑战性的药物靶标的复杂结构,这意味着您可以开始在药物发现过程中看到仅基于效率增益的回报。通过使用我们的冷冻电镜 ROI 计算器,您可以确定冷冻电镜可以在多长时间内开始为您提供切实的投资回报 (ROI)。
金融资源
我们提供多种方式来满足您的财务需求,包括在租赁和融资方案方面提供帮助。让我们帮助您正确规划建筑和/或重建、确定 IT 基础架构支出和运营成本(包括人员需求、能耗和数据储存),从而避免不必要的支出。
规划和建筑建议
我们是创建冷冻电镜实验室的专家。我们为全球 100 多个高端冷冻电镜设备提供支持,拥有出众的知识和专长。在安装设备之前,我们将进行现场调查,以确保您的场地满足所有空间准备要求(包括振动、磁场、温度稳定性和湿度控制)。我们将针对处理大数据所需的 IT 基础架构和资源、设施所需的环境条件提出建议,并帮助您确定可能需要的辅助实验室设备。我们的专业知识和支持旨在帮助您快速开始运行。
为持续成功展开行动
从第一天到第一年及以后,您都可以依靠我们的专业知识来支持您的投资和研究。我们知识丰富的冷冻电镜应用专家能协助您完成从样品制备到数据处理的全部工作。我们的冷冻电镜大学 (Cryo-EM University) 结合了在线指导和实操训练,可将您的实验室人员培养成一支合格的冷冻电镜专家团队。我们作为当今的冷冻电镜领导者,正在支持全球 100 多个系统,您可以依靠我们长期持续的支持服务。
咨询专家 | 2021 年 6 月 30 日
针对具有挑战性的靶点,从基因到冷冻电镜结构的集成工作流程
获取有关使用冷冻电镜检测具有挑战性的药物靶点的问题的答案,并了解有关将 Proteros 基因到冷冻电镜结构集成工作流程作为成功冷冻电镜流程的一部分的更多信息。
咨询专家 | 2021 年 4 月 1 日
将冷冻电镜整合到现有的药物开发流程中
有关如何将冷冻电镜整合到现有药物开发流程中的咨询专家活动。获得整合方式和时机、了解哪些样品适合冷冻电镜以及选择该技术而非晶体学和核磁共振等传统方法的时机等常见问题的答案,以及了解有关外包冷冻电镜方案的更多信息。这项活动包括 NanoImaging Services 的简短演讲,随后是我们的问答环节。
冷冻电镜在药物发现领域的应用 | 2021 年 3 月 11 日
冷冻电镜在药物发现领域的应用 - 加速难治靶点的药物设计
四位主题发言人发人深省的演讲。Merck 公司 Corey Strickland 博士演讲的题目是从概念到现实:作为药物发现和开发不可或缺组成部分的冷冻电镜。Genentech 的 Lionel Rougé 博士分享了他对不同 TRPA1 抑制剂的结构解析的见解。 Kenneth Borelli.Schrödinger 演讲的主题是冷冻电镜数据中蛋白质配体模型搭建的改进,以及这些模型在药物发现工作中的应用。莫纳什大学教授 Patrick Sexton 分享了冷冻电镜在 GPCR 药物发现和开发中的应用。
冷冻电镜在药物发现领域的应用 - 专题讨论会
赛默飞世尔科技的 Jeffrey Lengyel 博士、Migegen 的 Benjamin Apker 博士、Merck 的 Corey Strickland 博士和 Novalix 的 Denis Zeyer 博士将阐述他们对冷冻电镜技术如何加速难治靶点药物设计的看法。咨询专家 | 2020 年 12 月 9 日
改善高通量冷冻电镜筛选和药物设计数据收集的自动化水平
咨询专家网络讲座重点介绍冷冻电镜自动化领域以提高生产力为目的,从而为药物发现管道提供结构性见解的近期科技进步。Novartis 的 Andreas Schenk 和 MiTeGen 的 Ben Apker 阐述了最先进的冷冻电镜工作流自动化与 X 射线晶体学在通量和分辨率方面的比较。冷冻电镜在药物发现领域的应用线上活动 | 2020 年 9 月 29 日
冷冻电子显微术和电子衍射领域的最新科学进展
来自冷冻电镜和电子衍射领域领军企业的两个主题演讲将介绍最新成果,以及他们如何利用这些技术推动他们的管道和研究项目的边界。对药物发现进行了针对性优化的冷冻电镜解决方案
详细了解我们最近推出的 iSPA Workflow 解决方案,该解决方案专门用于加速基于结构的药物发现过程。圆桌讨论会
该领域的专家将详细阐述他们将冷冻电镜引入内部的经历,并为如何建立成功运行的冷冻电镜工作流提供实用的考虑。
白皮书
Tundra 药物发现电子书
使用 Tundra Cryo-TEM 加速您的药物发现和设计。下载电子书,了解冷冻电镜如何增强对药物靶点结构的了解,从而促进有效的药物发现和设计。
咨询专家 | 2021 年 6 月 30 日
针对具有挑战性的靶点,从基因到冷冻电镜结构的集成工作流程
获取有关使用冷冻电镜检测具有挑战性的药物靶点的问题的答案,并了解有关将 Proteros 基因到冷冻电镜结构集成工作流程作为成功冷冻电镜流程的一部分的更多信息。
咨询专家 | 2021 年 4 月 1 日
将冷冻电镜整合到现有的药物开发流程中
有关如何将冷冻电镜整合到现有药物开发流程中的咨询专家活动。获得整合方式和时机、了解哪些样品适合冷冻电镜以及选择该技术而非晶体学和核磁共振等传统方法的时机等常见问题的答案,以及了解有关外包冷冻电镜方案的更多信息。这项活动包括 NanoImaging Services 的简短演讲,随后是我们的问答环节。
冷冻电镜在药物发现领域的应用 | 2021 年 3 月 11 日
冷冻电镜在药物发现领域的应用 - 加速难治靶点的药物设计
四位主题发言人发人深省的演讲。Merck 公司 Corey Strickland 博士演讲的题目是从概念到现实:作为药物发现和开发不可或缺组成部分的冷冻电镜。Genentech 的 Lionel Rougé 博士分享了他对不同 TRPA1 抑制剂的结构解析的见解。 Kenneth Borelli.Schrödinger 演讲的主题是冷冻电镜数据中蛋白质配体模型搭建的改进,以及这些模型在药物发现工作中的应用。莫纳什大学教授 Patrick Sexton 分享了冷冻电镜在 GPCR 药物发现和开发中的应用。
冷冻电镜在药物发现领域的应用 - 专题讨论会
赛默飞世尔科技的 Jeffrey Lengyel 博士、Migegen 的 Benjamin Apker 博士、Merck 的 Corey Strickland 博士和 Novalix 的 Denis Zeyer 博士将阐述他们对冷冻电镜技术如何加速难治靶点药物设计的看法。咨询专家 | 2020 年 12 月 9 日
改善高通量冷冻电镜筛选和药物设计数据收集的自动化水平
咨询专家网络讲座重点介绍冷冻电镜自动化领域以提高生产力为目的,从而为药物发现管道提供结构性见解的近期科技进步。Novartis 的 Andreas Schenk 和 MiTeGen 的 Ben Apker 阐述了最先进的冷冻电镜工作流自动化与 X 射线晶体学在通量和分辨率方面的比较。冷冻电镜在药物发现领域的应用线上活动 | 2020 年 9 月 29 日
冷冻电子显微术和电子衍射领域的最新科学进展
来自冷冻电镜和电子衍射领域领军企业的两个主题演讲将介绍最新成果,以及他们如何利用这些技术推动他们的管道和研究项目的边界。对药物发现进行了针对性优化的冷冻电镜解决方案
详细了解我们最近推出的 iSPA Workflow 解决方案,该解决方案专门用于加速基于结构的药物发现过程。圆桌讨论会
该领域的专家将详细阐述他们将冷冻电镜引入内部的经历,并为如何建立成功运行的冷冻电镜工作流提供实用的考虑。
白皮书
Tundra 药物发现电子书
使用 Tundra Cryo-TEM 加速您的药物发现和设计。下载电子书,了解冷冻电镜如何增强对药物靶点结构的了解,从而促进有效的药物发现和设计。
神经退行性疾病研究
冷冻电镜可以确定与神经退行性疾病有关的蛋白质聚集体的结构特性,从而使科学家们能够解决有关这类蛋白质聚集体如何形成、与细胞环境相互作用以及改变大脑功能的问题。
如果您需要获得更多关于药物发现冷冻电镜的资料信息?请填写下面表格与我们联系。
用于生命科学的