cd49 - 主要特点/相关资源/应用/技术/文档/联系人
单颗粒冷冻电镜利用从数千幅图像中提取的粒子重建大分子的 3D 结构。显微镜采集会话的产量取决于设置运行的时间和采集本身的速度。赛默飞世尔科技 EPU 2 软件旨在最大限度地提高 SPA 吞吐量。其简化的用户界面和先进的自动化确保建立数据采集会话更加快速轻松,让用户可以专注于他们的研究以及高效利用显微镜。
EPU 2 与 EPU 数据管理和可选的 EPU 质量监控器紧密集成。赛默飞世尔科技 Athena 软件平台以及 Falcon 4Selectris 成像过滤器使用的服务器硬件构成了此数据管理解决方案的基础。它使用户可以轻松地组织、查看和共享单颗粒分析项目。EPU 质量监控器即时分析和可视化 EPU 2 数据,使用户能够远程判断运行中或已完成采集的图像质量。EPU 2、EPU 质量监控器和数据管理的结合有助于快速可靠地生成高质量的结果。
通过下载 EPU 2 数据表了解更多信息 ›
Hemoglobin acquired using the Selectris X Imaging Filter
EPU 2 可以在无人值守的情况下采集数千张用于重建蛋白质表达的冷冻电镜显微照片,例如使用 Selectris X 成像过滤器采集的血红蛋白,如图所示。
Selectris 和 Selectris X 成像过滤器
Thermo Scientific Selectris 和 Selectris X 成像过滤器专为稳定性和速度而设计,是用于提高 TEM 图像的对比度,从而获得高达原子分辨率的高分辨率结构的镜筒后成像过滤器。与最新一代 Thermo Scientific Falcon 4 直接电子检测相机配对使用,Selectris 过滤器能让您快速获得高分辨率结构,从而揭示新的生物学见解。为了进一步提高冷冻电子显微镜(冷冻电镜)研究的生产力和易用性,这些过滤器完全集成到 Thermo Scientific EPU 软件、Thermo Scientific Tomography 软件和仪器操作软件中。Selectris 和 Selectris X 成像过滤器可在 Thermo Scientific KriosGlacios 冷冻 TEM 上使用。
了解更多
主要特点
  • 用于自动载网筛选和数据采集的显微镜嵌入式 SPA 软件解决方案,为所有兼容仪器提供统一的用户体验。
  • 通过条理化的用户指导、自动对齐、任务自动化执行和对最新硬件开发的支持,提高了易用性和吞吐量
  • EPU 2 与 EPU 质量监控器和数据管理(由 Athena 提供技术支持)紧密集成,可实现远程数据访问和即时数据质量分析。
  • EPU 2 由我们的服务组织和应用专家进行专业维护、定期更新和支持。
电子显微镜软件
用于单颗粒分析的 EPU 2 软件
用于冷冻透射电镜样品筛选和数据采集的单颗粒分析软件。
相关资源
EPU 2.8 中的新功能:自动准备载网方格。
EPU 2.5 中的新功能:加载首选项。
EPU 2.10 和更高版本的新选项:EPU Multigrid。
EPU 2.8 中的新功能:自动准备载网方格。
EPU 2.5 中的新功能:加载首选项。
EPU 2.10 和更高版本的新选项:EPU Multigrid。
应用
使用冷冻电镜进行结构生物学研究
结构生物学研究
借助冷冻电镜(Cryo-EM)对具有挑战性的生物靶标(例如大型复合物、柔性物质和膜蛋白)进行结构分析。
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
技术
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
整合结构生物学
要了解蛋白质功能,您需要单个蛋白质之外的复杂和结构信息。整合结构生物学将质谱分析法和冷冻电镜(Cryo-EM)结合起来用于大型动态复杂结构的确定。
了解更多 ›
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
整合结构生物学
要了解蛋白质功能,您需要单个蛋白质之外的复杂和结构信息。整合结构生物学将质谱分析法和冷冻电镜(Cryo-EM)结合起来用于大型动态复杂结构的确定。
了解更多 ›
仪器卡片原件样式表
相关产品
Krios G4 Cryo-TEM
Glacios 冷冻 TEM
Talos Arctica Cryo-TEM
Talos L120C TEM
Selectris
Falcon 4i
Vitrobot
SPA EM 服务
联系我们
用于生命科学的
电子显微镜服务
为实现理想的系统性能,我们为您提供了由现场服务专家、技术支持部门和认证备件组成的全球网络支持。
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将应用程序 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表