1497 - 应用/样品/产品/资源/联系/学习中心 (LS)
电子显微镜
单颗粒分析
单颗粒分析电子显微术提供近原子分辨率的冷冻电镜结构生物学分析。
什么是单颗粒分析?
单颗粒分析是一种日益流行的冷冻电子显微镜(冷冻电镜)技术,可让您以近原子分辨率研究生物分子、揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
在单颗粒分析中,纯化的蛋白质或蛋白质复合物通过速冻悬浮在无定形(玻璃状)冰中,以保持样品的天然结构。然后用透射电子显微术 (TEM) 采集样品的大量 2D 快照。由于蛋白质在冰中是随机排列的,这些图像以不同的角度显示样品,并且可以重组成样品的高分辨率 3D 重建。
进一步了解单颗粒分析工作流程 ›
单颗粒分析电子显微术的优点
研究动态生物学过程的主要挑战之一是生物体系固有的复杂性。传统的结构生物学技术难以应对大型和/或动态蛋白质系统,需要间接观察或做片段研究。幸运的是,单颗粒分析已经成为一种非常适合直接测定复杂生物系统中天然功能和动力学的方法。
单颗粒分析可以通过在接近天然的条件下对引发蛋白质、小分子之间相互作用以及大型和动态蛋白质系统中的转译后修饰的分子细节进行显示来验证您的生物化学工作。这些分子细节可以揭示复杂生物系统促成人类健康和疾病的机制。单颗粒分析特别适用于膜蛋白、蛋白质复合物和大分子机器(如病毒、核糖体和蛋白酶体)的研究。
例如,人类 GABAA(γ-氨基丁酸 A 型)受体是一种介导抑制性神经传递的小型膜蛋白和配体门控氯离子通道。GABAA 受体是重要的治疗靶标,因为它们影响各种重要的信号通路。由于 GABAA 的构象灵活性,传统方法已经无法揭示其作用的分子机制。但单颗粒分析使研究人员能够看到这一重要受体的分子细节,以及它们如何支持其变构调节。
冷冻电镜单颗粒分析入门指南
我们的团队随时准备帮助您开始使用冷冻电镜,这样您也可以将单颗粒分析集成到结构生物学研究中。点击下面的链接查看我们如何在整个过程中为您提供支持,从最初的咨询和规划,到融资,再到个人应用专家支持。
在每个阶段提供多水平支持
您可以依靠我们的专业知识来支持您的投资和研究工作。我们知识丰富的冷冻电镜应用专家能协助您完成从样品制备到数据处理的全部工作。作为正为全球 100 多套系统提供支持的冷冻电镜领导者,可确保您长期高枕无忧。
了解更多 ›
计划和建设建议
依靠我们对于实验室基础设施的先进专业知识来控制成本并减少实验室停工时间。赛默飞世尔科技可提供您所需的专业知识,精确规划实验室方方面面,助您降低建设成本并优化实验室,并获取理想的结果。
了解更多 ›
灵活的入手选择
从资助到租赁和融资选择,我们提供多种冷冻电子显微镜使用方式来满足您的财务需求。我们的专家深谙大学、政府、工业和研究实验室的独特采购要求。
了解更多 ›
单颗粒分析相关资源
基于 SARS-CoV-2 结构的抗病毒药物设计
注册观看我们录制的网络讲座,主题:冷冻电镜解析RNA复制/转录和受体识别等关键分子过程的结构基础的最新研究进展;主讲人:上海科技大学王权博士、西湖大学鄢仁鸿博士。
现在注册
利用微晶电子衍射测定蛋白质和小分子结构。
基于 SARS-CoV-2 结构的抗病毒药物设计
注册观看我们录制的网络讲座,主题:冷冻电镜解析RNA复制/转录和受体识别等关键分子过程的结构基础的最新研究进展;主讲人:上海科技大学王权博士、西湖大学鄢仁鸿博士。
现在注册
利用微晶电子衍射测定蛋白质和小分子结构。
单颗粒分析技术应用
使用冷冻电镜进行结构生物学研究
结构生物学研究
借助冷冻电镜(Cryo-EM)对具有挑战性的生物靶标(例如大型复合物、柔性物质和膜蛋白)进行结构分析。
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
单颗粒分析样品
蛋白质结构分析
冷冻电镜(Cryo-EM)可提供近原子分辨率的蛋白3D结构。它可以确定复合物和难以结晶样品的结构信息,以及重要的细胞环境。
了解更多 ›
病毒结构研究
冷冻电镜(Cryo-EM)能够以近原子分辨率解析病毒颗粒和抗原-抗体界面的3D结构。病毒固有的结构对称性使其成为冷冻电镜分析的理想对象。
了解更多 ›
单颗粒分析技术相关产品
仪器卡片原件样式表
Krios G4 Cryo-TEM
  • 改进的人体工程学
  • 可更轻松放进新建或现有的实验室
  • 极大提高生产率和自动化水平
  • 用于高分辨率 3D 重构的最佳成像质量
Glacios 冷冻 TEM
  • 可变的加速电压 80-200 kV
  • 用于冷冻样品操作的行业领先的自动加载器
  • 占地面积小
  • 增强易用性:
Tundra Cryo-TEM
  • 生物学相关分辨率下的结构信息
  • 空间利用率高且经济划算
  • 轻松的迭代样品优化
  • 用于精简数据收集的独特 AI 算法
Vitrobot 系统
  • 全自动样品玻璃化
  • 滤纸夹吸装置
  • 半自动化载网转移
  • 高样品通量
Selectris 和 Selectris X 成像过滤器
  • 专用于高稳定性和原子分辨率成像
  • 操作简便
  • 与最新一代的Thermo Scientific Falcon 4i直接电子检测器相配。
Falcon 4i 直接电子检测相机
  • 高吞吐量,每小时可获得更多图像
  • 无与伦比的成像质量和高DQE
  • 用EER进行无损数据压缩
EPU 2 软件
  • 用于单颗粒采集的显微镜内嵌式解决方案
  • 适用于高通量颗粒收集
  • 兼容胶片、CCD 相机和直接电子相机
单颗粒分析的电子显微镜服务
  • 为您的用户提供支持、帮助他们自信地开展工作
  • 让逐步工作流程指导触手可及
  • 为成功设置工作流程验证
联系我们
需要更多关于单颗粒分析技术的资料? 请填写下面的表格,我们会尽快与您联系!
Style Sheet for Komodo Tabs
用于将应用程序 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将 H3 更改为具有 em-h3-header 类 p 的样式表
用于将 H2 样式更改为具有 em-h2-header 类 p 的样式表