b717 - 主要特点/性能数据/培养基/应用/技术/文档/联系人
Thermo Scientific Talos L120C 透射电子显微镜(TEM)是新一代 120 k V成像平台,具有模块化设计和优化的光学稳定性,实现了出色的易用性、高效率、操作舒适性及高比例正常运行时间。具备简单的点击式成像操作,是入门级冷冻电镜研究的理想选择。此外,它还能高效地进行断层扫描和单颗粒分析(SPA)样品筛选,并可额外选配 X 射线能谱仪(EDS)和扫描透射电子显微成像(STEM)模块。
透射电子显微镜
生命科学研究冷冻电镜成像:Talos L120C TEM
用于冷冻电子显微成像的理想 120 kV 入门级解决方案。
主要特点
自动化且易于使用
Talos L120C TEM 具有较高的自动化水平,可对电子枪、光学元件、真空系统和载物台等多个显微镜组件进行全面数字化控制。通过在 Windows™ 10 上运行的易用软件,可在 TEM 和 STEM 模式之间快速切换。此外,用户界面还允许通过智能预设来保存众多不同应用的多项操作条件。
模块化 Thermo Scientific Maps 软件提供了单一软件解决方案,可在多种尺度下进行自动化且无人照看的大面积采集,并在仪器(如 TEM、SEM、DualBeam 和光学显微镜)之间传输图像和数据。您可以快速轻松地将来自多个成像平台的数据进行关联,为您使用 Thermo Scientific Amira 软件进行高级可视化和分析做好准备。
多样的探测器
Talos L120C TEM 是一款配有 Thermo Scientifc Ceta 16MP 相机的直观 S/TEM 系统,可与新型数字化搜索查看 Thermo Scientific SmartCam 相机搭配使用,便于用户远程操作显微镜。
为未来做好准备
Talos L120C TEM 具有应对多种应用的潜力,是一种理想的入门级成像和断层扫描解决方案。它可以配置为基础冷冻电镜成像平台。随着研究需求和目标的发展,Talos L120C TEM 可根据您的需求进行全面升级和扩展——无论是冷冻或室温,2D 或 3D 成像,还是多模态成像实验。
主要优点
提高稳定性
系统外壳坚固耐用,恒定功率透镜,且支持远程操作,可稳定使用。
自动化
多种自动化功能(自动电子枪、自动对齐)提高了结果的重复性和重现性。
高质量成像
4k × 4K Thermo Scientific Ceta CMOS 相机具有大视野,可进行高灵敏度、高速实时数字放大。
上样速度快
稳健的真空系统提供了无污染的环境,可在气闸关闭后快速恢复。
数据关联
Maps 软件有助于在多种尺度下进行自动化且无人照看的大面积采集。
冷冻成像
借助Thermo Scientific EPU 软件,在冰生长极少的情况下观察冷冻样品,并自动进行单颗粒分析成像。
规格
产品表格规范样式表
TEM 线分辨率0.16 nm
TEM 点分辨率< 0.37 nm
TEM 放大范围25 – 650 k×
配备相机时的 TEM 放大范围35 – 910 k×
配备相机时的 TEM 放大范围35 – 910 k×
α 倾斜角(使用标准样品杆)-90° 至 +90°
LaB6 STEM HAADF 分辨率≤ 1.0 nm
STEM 放大范围200 – 2.2 M×
配备相机时的 TEM 放大范围35 – 910 k×
媒体标签样式表
应用
使用冷冻电镜进行传染病研究
传染病研究
冷冻电镜技术可在近天然状态下对生物大分子的 3D 结构进行多尺度的观察,有助于提高治疗方法的开发速度和效率。
使用冷冻电镜进行结构生物学研究
结构生物学研究
借助冷冻电镜(Cryo-EM)对具有挑战性的生物靶标(例如大型复合物、柔性物质和膜蛋白)进行结构分析。
使用冷冻电镜进行药物发现研究
药物发现
学习如何借助冷冻电镜,将合理的药物设计用于多种主要的药物靶点,进而开发出一流的药物。
植物生物学研究
植物生物学研究
基础的植物生物学研究借助冷冻电镜(Cryo-EM)能得到从蛋白(通过单颗粒分析)到其细胞环境(通过断层扫描)再到整体结构(通过大体积分析)的信息。
病理学研究
病理学研究
透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)适合在通过其他方法无法确定疾病的性质时使用。透射电镜作为纳米级的生物学成像技术,可以为某些疾病提供准确而可靠的病理学信息。
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。
了解更多 ›
单颗粒分析
单颗粒分析(SPA)是一种冷冻电镜技术,可实现近原子分辨率的结构表征,揭示动态生物学过程以及生物分子复合物/组装体的结构。
了解更多 ›
冷冻电子断层扫描
冷冻电子断层扫描(cryo-ET)既能够提供单个蛋白的结构信息,又能够提供它们在细胞内的空间排列信息。这使该方法成为一种真正独特的技术,在细胞生物学领域具有巨大的潜力。冷冻ET可以将光学显微镜和近原子分辨率技术(如单颗粒分析)结合在一起。
了解更多 ›
MicroED
微电子衍射(MicroED)是一项令人振奋的新技术,可应用于小分子和蛋白质的结构测定。使用这种方法,即使在不均匀的混合物中,也可以从单个纳米晶体(<200 nm)中得到原子结构的细节信息。