Search Thermo Fisher Scientific
及时对患病的动物进行诊断有助于确保整个畜群的健康,保护养殖企业的利益,以及保障实验室的业务。工作流程的优化有助于使您始终领先于不断演变的疾病情况,但引入变化会对诊断检测流程增加多余的成本和复杂性。
我们专利的 VetMAX™ Xeno™ 内部阳性对照(IPC)产品可轻松整合到任何工作流程中,它为实验室提供了一个验证层,可帮助消除代价高昂的假阴性结果和潜在的假阳性信号,有助于确保实验室提供的 qPCR 检测结果准确无误且可控。
Xeno IPC 是我们获得美国农业部(USDA)许可的 VetMAX™-Gold 系列试剂盒中的组分,是美国兽医实验室诊断学家协会(AAVLD)指南中推荐的产品。Xeno IPC 引物探针试剂已成功通过了数百万个基因组(包括与动物健康相关的基因组)的测试,确保不发生交叉反应。
IPC 和引物探针试剂分别提供。产品组合解决方案包括 RNA 和 DNA IPC,兼容 VIC™ 和 LIZ™ 染料通道,而且有不同包装规格选项支持各种低通量和高通量需求。
Xeno IPC 解决方案可轻松整合到大部分诊断检测工作流程中,它可以与 Applied Biosystems™ 工作流程产品以及其他商品化的预混液、样品制备试剂盒和定制化引物探针试剂配合使用。
在用于核酸提取的裂解液中加入 Xeno IPC,作为核酸回收的阳性对照。在 qPCR 反应体系配制时加入 Xeno IPC 和 Xeno IPC 引物探针试剂,作为扩增的对照。
VetMAX Xeno IPC 是美国兽医实验室诊断学家协会(AAVLD)指南中推荐的产品,为兽医实验室提供了快速、可靠且易于使用的解决方案,以验证 qPCR 工作流程的有效性和准确性。
本款灵活的产品组合提供多种规格的 IPC 和多种染料通道的引物探针试剂,可轻松整合至大部分实验室工作流程。单击下方查看我们的新版白皮书,了解如何轻松地将 Xeno IPC 和引物探针试剂整合至 qPCR 工作流程。
本应用资料详细介绍了 Xeno 内部阳性对照(IPC)的性能,以及对不同的热循环条件和酶的兼容性。通过定量 PCR(qPCR)实验提供的数据显示了 Xeno IPC 在使用不同的预混液、复杂的多重引物探针试剂以及各种退火温度和时间时是否能够有效扩增。这些条件可代表动物健康分子检测实验室中各类常见情况。
For Veterinary Use Only.