VetMAX 奶牛乳腺炎多重 qPCR 检测试剂盒可同时诊断致乳腺炎病原体,实验室得以为养殖者和兽医提供结果,以便采取即时、明智的措施。
由于奶牛乳腺炎可以造成重大损失,养殖企业和牛群管理人员需要快速的诊断结果,以便他们可以快速采取适当的措施。以前,培养物可用于诊断乳腺炎感染,但可能需要很长时间才能得到结果,而且病原体很难生长,尤其是支原体菌种。
我们的多重 qPCR 和样本提取解决方案,即 Applied Biosystems VetMAX MastiType 多重 qPCR 试剂盒配合 Applied Biosystems MagMAX CORE 核酸纯化试剂盒使用,旨在于当天提供结果,即使对支原体属而言也是如此,使得养殖者和兽医可采取即时且明智的措施。
优势:
- 更快获得结果——从样本到获得结果的一般时间为 2.5–3 小时,而采用培养物得需长达 10 天的时间方能获得结果
- 无需细菌培养——独立于活菌的检测,因为通过 PCR 检测 DNA
- 可检测生长受抑制的病原体——例如,针对治疗已开始的情况
- 可在乳腺炎临床表现趋于明显之前检测乳腺炎病原体
- 便利——样本提取无需抽吸和离心
- 高准确度——对所有个体病原体均具有高灵敏度和高特异性
- 卓越的客户支持——我们经验丰富的动物健康服务和支持团队为您提供支持
- 利用我们的经验——大量兽医诊断产品组合
PathoProof 产品现已归属动物健康产品
VetMAX MastiType 和 PathoProof 产品属于多重 qPCR 的相同系列,适用于检测牛乳中的致乳腺炎病原体。为了整并我们的乳腺炎诊断产品组合,现可通过我们的动物健康团队获得 PathoProof 产品。
您的优势:
- 由具备专业的兽医诊断销售和支持团队提供专家支持
- 由于产品在我们的欧洲仓库有库存,交货时间更短
VetMAX M奶牛乳腺炎4重 qPCR 检测试剂盒可在单孔实时 PCR 反应体系中提供致乳腺炎病原体的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎4重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,可快速、准确地检测牛乳中导致乳腺炎的主要传染性病原体。
- 牛支原体
- 金黄色葡萄球菌
- 无乳链球菌
- 乳房链球菌
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
VetMAX 奶牛乳腺炎8重 qPCR 检测试剂盒可在两个独立的 PCR 反应体系中提供八种致乳腺炎病原体的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎8重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,可快速、准确地检测致乳腺炎病原体,特别是在牛乳中具有高度传染性且难以培养的支原体菌株。
- 支原体属
- 产碱支原体
- 牛支原体
- 牛生殖道支原体
- 加拿大支原体
- 加利福尼亚支原体
- 金黄色葡萄球菌
- 无乳链球菌
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
VetMAX 奶牛乳腺炎多重 qPCR 检测试剂盒可在四个独立的 PCR 反应体系中提供所有主要致乳腺炎病原体和一种青霉素耐药基因的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎多重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,有助于快速、准确地检测牛乳中导致乳腺炎的15种主要病原体。
- 金黄色葡萄球菌
- 葡萄球菌属(包括所有主要凝固酶阴性葡萄球菌)
- 无乳链球菌
- 停乳链球菌
- 乳房链球菌
- 大肠杆菌
- 肠球菌属(包括粪肠球菌和屎肠球菌)
- 产酸克雷伯氏菌和/或肺炎克雷伯菌
- 粘质沙雷氏菌
- 牛棒状杆菌
- 化脓隐秘杆菌和/或吲哚嗜胨菌
- 葡萄球菌 ß-内酰胺酶基因(青霉素耐药基因)
- 牛支原体
- 支原体属
- 酵母
- 原壁菌属
VetMAX M奶牛乳腺炎4重 qPCR 检测试剂盒可在单孔实时 PCR 反应体系中提供致乳腺炎病原体的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎4重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,可快速、准确地检测牛乳中导致乳腺炎的主要传染性病原体。
- 牛支原体
- 金黄色葡萄球菌
- 无乳链球菌
- 乳房链球菌
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
VetMAX 奶牛乳腺炎8重 qPCR 检测试剂盒可在两个独立的 PCR 反应体系中提供八种致乳腺炎病原体的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎8重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,可快速、准确地检测致乳腺炎病原体,特别是在牛乳中具有高度传染性且难以培养的支原体菌株。
- 支原体属
- 产碱支原体
- 牛支原体
- 牛生殖道支原体
- 加拿大支原体
- 加利福尼亚支原体
- 金黄色葡萄球菌
- 无乳链球菌
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
VetMAX 奶牛乳腺炎多重 qPCR 检测试剂盒可在四个独立的 PCR 反应体系中提供所有主要致乳腺炎病原体和一种青霉素耐药基因的实时 PCR 检测。VetMAX 奶牛乳腺炎多重 qPCR 检测试剂盒采用对每一种病原体特异的 DNA 进行实时 PCR 扩增,有助于快速、准确地检测牛乳中导致乳腺炎的15种主要病原体。
- 金黄色葡萄球菌
- 葡萄球菌属(包括所有主要凝固酶阴性葡萄球菌)
- 无乳链球菌
- 停乳链球菌
- 乳房链球菌
- 大肠杆菌
- 肠球菌属(包括粪肠球菌和屎肠球菌)
- 产酸克雷伯氏菌和/或肺炎克雷伯菌
- 粘质沙雷氏菌
- 牛棒状杆菌
- 化脓隐秘杆菌和/或吲哚嗜胨菌
- 葡萄球菌 ß-内酰胺酶基因(青霉素耐药基因)
- 牛支原体
- 支原体属
- 酵母
- 原壁菌属
结果解读
Applied Biosystems VeriVet 软件
使用我们的结果解读软件,以简化、加速和标准化数据分析。基于云的动物健康 VeriVet 应用程序可让您创建孔板布局、生成用于导至实时 PCR 仪器的模板文件以及远程监控仪器运行。
- 创新型云端数据分析和储存
- 与 QuantStudio 5 和 7500 Fast PCR 仪器配合使用
- 易于读取阳性和阴性结果
- 全自动化分析
- 快速、清晰查看结果/呼叫
- 无需解读曲线或 Ct 值
- 无需手动调整和计算
- 可识别受抑制样本
奶牛乳腺炎诊断
奶牛乳腺炎是乳牛中极常见且极易造成损失的疾病。该疾病为乳腺的炎症,主要由细菌感染引起。当在乳牛的某个或某些奶区发现乳腺炎时,务必要鉴别出导致感染的病原体,因为不同类别的病原体需要不同的管理策略。一旦确定感染,乳业养殖者便可以与兽医合作,以制定有效的治疗计划。谨慎使用抗生素可减少出现耐药病原体的可能性,并降低乳牛可能需要的治疗时间,进而降低运营成本。
乳腺炎诊断工作流程
乳腺炎成本
据估计,乳腺炎每年对全球乳品加工业造成197亿美元至320亿美元的经济损失。
当患上临床型乳腺炎时,牛乳通常呈明显水样、粘稠状或粘丝状、片状、絮状,含有脓血或凝结物,奶区通常发红、肿胀和疼痛。一个临床型乳腺炎病例可能导致128美元(105欧元)到444美元(360欧元)的经济损失(Rollin et al.2015; Cha et al.2011; Huijps et al.2008)
当查看牛乳时,亚临床型乳腺炎不明显,且牛的乳房也似乎正常。然而,乳牛的体细胞计数略高,通常可在诊断样本中检测到微生物。亚临床型乳腺炎的总体产品损失估计为每只乳牛每年110美元。极为严重的经济损失是由于体细胞计数较高而导致的质量损失和总产奶量减少。
乳腺炎所致的牛支原体损失估计为每年1.08亿美元,其中牛群感染率高达70%,肺炎和相关呼吸道疾病的损失为每年3200万美元。估计的牛支原体疾病总损失在美国每年至少为1.4亿美元。而在欧洲,已报告其损失甚至更高——估计为1.44亿欧元至1.92亿欧元。
奶牛乳腺炎学习中心
订购信息
PathoProof 试剂盒—Applied Biosystems 7500 / QS | |
---|---|
PF8100S | PathoProof Mycoplasma-8(Applied Biosystems 7500) |
PF8100SB | 与 PF8100S 和 PF8100SKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF1650S | PathoProof Complete-16 |
PF1650SB | 与 PF1650S 和 PF1650SKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF1650L | PathoProof Complete-16 |
PF1650LKF | PathoProof Complete-16 KF |
PF1650LB | 与 PF1650L 和 PF1650LKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF3050S | PathoProof Major-3 |
PF3050SB | 与 PF3050S 和 PF3050SKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF3050L | PathoProof Major-3 |
PF3050LB | 与 PF3050L 和 PF3050LKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF4250L | PathoProof Major-4.2 |
PF4250LB | 与 PF4250L 和 PF4250LKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PathoProof 试剂盒—Agilent | |
---|---|
PF0914S | PathoProof Mastitis Major-3(50次检测) |
PF0914SB | 与 PF0914S 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF0914L | PathoProof Mastitis Major-3(4x96 次检测) |
PF0914LB | 与 PF0914L 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF8500S | PathoProof Mycoplasma-8(Agilent qPCR) |
PF8500SB | 与 PF8500S &PF8500SKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF8500L | PathoProof Mycoplasma-8(Agilent qPCR) |
PF8500LKF | PathoProof Mycoplasma-8 KF(Agilent qPCR) |
PF8500LB | 与 PF8500L 和 PF8500LKF 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF1600S | PathoProof Mastitis Complete-16(50次检测) |
PF1600SB | 与 PF1600S 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF1600L | PathoProof Mastitis Complete-16(4x96次检测) |
PF1600LKF | PathoProof Mastitis Complete-16 KF(384次检测) |
PF1600LB | 与 PF1600L 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF0942S | PathoProof Mastitis Major-4.2(50次检测) |
PF0942SB | 与 PF0942S 配合使用的 qPCR 试剂 |
PF0942L | PathoProof Mastitis Major-4.2(4x96 次检测) |
PF0942LB | 与 PF0942L 配合使用的 qPCR 试剂 |
PathoProof 仪器和软件 | |
---|---|
PF0888A | PathoProof Mastitis 软件 |
如果您已是 PathoProof 客户,您可在我们的快速订购工具中输入 SKU 。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.