无论是血液/血清样本,还是使用 GenoTube Livestock 拭子采样管采集的组织、器官、精液或口腔液样本,我们的目标是帮助您处理与现有实验室流程兼容的工作流程。
- GenoTube Livestock 拭子采样管可对液体样本进行快速干燥和稳定。它在口腔液和血液样本的处理上已获验证,并针对实时 PCR 和 ELISA 优化了样本提取方案
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
猪的呼吸道疾病在全球范围内都有重大影响,并会造成养猪场的重大生产力损失。通常涉及多种传染源:病毒、细菌、支原体和寄生虫都是潜在病因。这些传染源共同作用,加恶疾病的严重度和持续时间。养殖者、兽医和兽医诊断实验室必须合作以识别涉及的传染源。定期将样本提交给诊断实验室将有助于养殖者和兽医了解运营或畜群的最新情况。
ELISA 检测和实时 PCR 检测可提供有关感染的补充性信息。如果在病情进展时于正确时间点采用 ELISA 检测(用于抗体检测)和实时 PCR 检测(用于病原体检测)相结合的方法,可让兽医和养殖者更全面地了解感染情况。这有助于他们更早地发现疾病、更快地在农场做出管理决策,以停止疾病传播、从根本上节省开支。
在某些国家/地区,取决于疾病发病率,其他病原体可能也与猪呼吸道疾病相关,如古典猪瘟病毒或偽狂犬病病毒。
猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)是一种由动脉炎病毒科的病毒所引起的高度传染性疾病。PRRS 病毒是一种小体积的(50–60 nm)包膜 RNA 病毒,其表面具有至少两种不同的膜蛋白。该病毒会引起呼吸道和流感样症状,也会造成不孕不育问题、流产以及生出矮小幼崽。
PRRS 是会对养猪业带来极严重经济损失的疾病之一,其在世界范围内分布广泛,尤其容易感染家养的猪。
赛默飞世尔科技为 PRRSV 开发了独特的诊断方案,包括采样、样本制备的工具以及实时 PCR 和 ELISA 工作流程。
* Terms and conditions apply. Please see offer details web pages for more information.
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
由猪肺炎支原体导致的地方性肺炎在全世界均有发生,会引起猪慢性感染性肺炎,其特征表现为持续干咳、生长率下降及偶有呼吸窘迫。
VetMAX 猪肺炎支原体实时 PCR 试剂和对照品可用于快速筛查是否存在猪肺炎支原体。猪肺炎支原体可造成严重的经济负担,尤其是在猪流感病毒(SIV)或猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)流行的时候。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
甲型流感是一种会对全球人类和动物健康构成威胁的人畜共患病。SIV 是由多种密切相关的甲型流感病毒引起的在猪群中具有高度传染性的病毒感染。这些病毒因其创造新毒株的能力而受到关注,例如 H1 N1、H1 N2 和 H3 N2。疫情通常会从1–3例个体病例开始,然后在养殖场内快速传播,主要传播途径为气溶胶(咳嗽、鼻分泌物)和猪与猪接触。准确监测和检测接触情况,对于防止其扩散至关重要。
实时 PCR 筛查和亚型分型试剂盒可用于快速检测猪流感病毒(SIV)。VetMAX-Gold SIV解决方案是快速、易于使用的实时 PCR 筛查和亚型分型试剂盒,用于检测猪流感病毒,具有出色的灵敏度、特异性、可重复性和再现性。
PrioCHECK 猪流感抗体血清板试剂盒是一种用于检测猪甲型流感抗体的间接 ELISA,可检测所有 H 和 N 亚型。该试剂盒主要识别特定于甲型流感的基质和核衣壳蛋白抗体。主要用于对照而不是诊断、血清学筛查、减少疫苗接种的 MDA 以及疫苗接种对照。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
PCV2 是一种属于圆环病毒科猪圆环病毒属的 DNA 病毒。目前已知该病毒是猪断奶后多系统衰竭综合征(PMWS)的主要传染源。PCV2 主要经粪便和尿液排出,不过在支气管及鼻腔分泌物中也有发现。主要通过健康携带者及患病动物进行水平传播。PMWS 在世界各地(欧洲、北美及亚洲的很多国家/地区)均有发现,且由于其对繁殖性能的影响,会造成严重的经济损失。
VetMAX 猪 PCV2 定量实时 PCR 试剂盒能够检测样本中是否存在 PCV2 病毒并对其进行定量分析,还可检测是否存在内源性阳性对照(IPC),其可验证样本纯化并避免假阴性结果。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)是一种由动脉炎病毒科的病毒所引起的高度传染性疾病。PRRS 病毒是一种小体积的(50–60 nm)包膜 RNA 病毒,其表面具有至少两种不同的膜蛋白。该病毒会引起呼吸道和流感样症状,也会造成不孕不育问题、流产以及生出矮小幼崽。
PRRS 是会对养猪业带来极严重经济损失的疾病之一,其在世界范围内分布广泛,尤其容易感染家养的猪。
赛默飞世尔科技为 PRRSV 开发了独特的诊断方案,包括采样、样本制备的工具以及实时 PCR 和 ELISA 工作流程。
* Terms and conditions apply. Please see offer details web pages for more information.
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
由猪肺炎支原体导致的地方性肺炎在全世界均有发生,会引起猪慢性感染性肺炎,其特征表现为持续干咳、生长率下降及偶有呼吸窘迫。
VetMAX 猪肺炎支原体实时 PCR 试剂和对照品可用于快速筛查是否存在猪肺炎支原体。猪肺炎支原体可造成严重的经济负担,尤其是在猪流感病毒(SIV)或猪繁殖与呼吸综合征(PRRS)流行的时候。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
甲型流感是一种会对全球人类和动物健康构成威胁的人畜共患病。SIV 是由多种密切相关的甲型流感病毒引起的在猪群中具有高度传染性的病毒感染。这些病毒因其创造新毒株的能力而受到关注,例如 H1 N1、H1 N2 和 H3 N2。疫情通常会从1–3例个体病例开始,然后在养殖场内快速传播,主要传播途径为气溶胶(咳嗽、鼻分泌物)和猪与猪接触。准确监测和检测接触情况,对于防止其扩散至关重要。
实时 PCR 筛查和亚型分型试剂盒可用于快速检测猪流感病毒(SIV)。VetMAX-Gold SIV解决方案是快速、易于使用的实时 PCR 筛查和亚型分型试剂盒,用于检测猪流感病毒,具有出色的灵敏度、特异性、可重复性和再现性。
PrioCHECK 猪流感抗体血清板试剂盒是一种用于检测猪甲型流感抗体的间接 ELISA,可检测所有 H 和 N 亚型。该试剂盒主要识别特定于甲型流感的基质和核衣壳蛋白抗体。主要用于对照而不是诊断、血清学筛查、减少疫苗接种的 MDA 以及疫苗接种对照。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
PCV2 是一种属于圆环病毒科猪圆环病毒属的 DNA 病毒。目前已知该病毒是猪断奶后多系统衰竭综合征(PMWS)的主要传染源。PCV2 主要经粪便和尿液排出,不过在支气管及鼻腔分泌物中也有发现。主要通过健康携带者及患病动物进行水平传播。PMWS 在世界各地(欧洲、北美及亚洲的很多国家/地区)均有发现,且由于其对繁殖性能的影响,会造成严重的经济损失。
VetMAX 猪 PCV2 定量实时 PCR 试剂盒能够检测样本中是否存在 PCV2 病毒并对其进行定量分析,还可检测是否存在内源性阳性对照(IPC),其可验证样本纯化并避免假阴性结果。
每个国家/地区的监管要求各不相同,有些产品可能在您所在的地理区域内并未提供。
在赛默飞世尔科技,我们与客户密切合作,以开发并实施可靠的诊断检测解决方案。我们全面的诊断产品组合提供多种样本采集工具,样本制备试剂盒和仪器,还有 ELISA 与实时 PCR 检测试剂盒和仪器。
采样
无论是血液/血清样本,还是使用 GenoTube Livestock 拭子采样管采集的组织、器官、精液或口腔液样本,我们的目标是帮助您处理与现有实验室流程兼容的工作流程。
样本制备
MagMAX 样本制备系统有助于实现猪样本的高效、可靠且简单的核酸纯化。MagMAX 核酸分离试剂盒结合 KingFisher 磁珠法核酸提取系统,可帮助诊断实验室从样本中获得极佳的 PCR 检测结果。
全新 MagMAX CORE 工作流程为您提供:
使用实时 PCR 进行病原体检测
实时 PCR 是能够明确证明病原体感染或非感染的灵敏方法。
在发现阳性检测结果的情况下,可将该核酸样本进行测序用于进一步鉴定。
VetMAX 实时 PCR 解决方案和 Applied Biosystems 实时 PCR 仪器有助于确保您为客户提供的 qPCR 检测结果总是快速、准确、並可就此採取行動。
使用 ELISA 进行抗体检测
ELISA 以通过筛查抗体状态变化可用来监测猪群的健康。
PrioCHECK ELISA 试剂盒和软件的开发简化了 ELISA 工作流程的每个步骤并提高了效率。我们提供多种离心机、冷藏设备、分配器、培养箱/振荡器、微孔板、移液器和吸头以及酶标仪和洗板机,以满足您的所有 ELISA 需求。
采样
无论是血液/血清样本,还是使用 GenoTube Livestock 拭子采样管采集的组织、器官、精液或口腔液样本,我们的目标是帮助您处理与现有实验室流程兼容的工作流程。
样本制备
MagMAX 样本制备系统有助于实现猪样本的高效、可靠且简单的核酸纯化。MagMAX 核酸分离试剂盒结合 KingFisher 磁珠法核酸提取系统,可帮助诊断实验室从样本中获得极佳的 PCR 检测结果。
全新 MagMAX CORE 工作流程为您提供:
使用实时 PCR 进行病原体检测
实时 PCR 是能够明确证明病原体感染或非感染的灵敏方法。
在发现阳性检测结果的情况下,可将该核酸样本进行测序用于进一步鉴定。
VetMAX 实时 PCR 解决方案和 Applied Biosystems 实时 PCR 仪器有助于确保您为客户提供的 qPCR 检测结果总是快速、准确、並可就此採取行動。
使用 ELISA 进行抗体检测
ELISA 以通过筛查抗体状态变化可用来监测猪群的健康。
PrioCHECK ELISA 试剂盒和软件的开发简化了 ELISA 工作流程的每个步骤并提高了效率。我们提供多种离心机、冷藏设备、分配器、培养箱/振荡器、微孔板、移液器和吸头以及酶标仪和洗板机,以满足您的所有 ELISA 需求。
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.
For Veterinary Use Only. For In Vitro Use Only. Regulatory requirements vary by country; products may not be available in your geographic area.