改善煤炭发电的整个过程
赛默飞世尔科技通过在先进技术领域进行持续开发和专业应用,可实现最显著效益,使煤电生产商能够在整个过程的每个环节实现效率提升。我们的客户可以采用这种过程导向型方法获得全面且协同的结果。  
在线煤炭质量分析
煤炭有多种类型,包括褐煤、亚烟煤、烟煤和无烟煤。 每种类型都含有不同量的氢、氧、氮、硫和碳,因此,它们具有不同的燃烧特性。  
发电作业的效率和成本与您所使用的燃料直接相关。 
经过优化技术强化的 Thermo Scientific 在线煤炭元素分析仪和配煤软件实时测量煤炭的成分,并主动处理流程波动,以帮助确保产生更稳定的混煤,且对您的工厂工况最有利。 我们的分析仪采用瞬发伽马中子活化 (PGNAA) 技术或脉冲快热中子活化 (PFTNA) 技术,以帮助提供准确、可靠的数据来控制混煤,并帮助确保燃煤发电厂的批次合规。
材料可靠性鉴别 (PMI) 和仓库
金属生产和造型流程中的材料异常可能对最终产品产生深远的影响,因此,目前的最佳做法是分析工厂基础设施中使用的全部关键材料。使用 Thermo Scientific 手持式 XRF 和 LIBS 分析仪,燃煤发电设施的制造商和运营商都可以进行材料可靠性鉴别 (PMI) 来分析管道设备、设施资产和材料。  
管线和发电厂资产的结构完整性是安全和运营效率的关键。
快速实现显著的风险降低 这些分析仪可在数分钟内获得结果,以帮助确保不会有不正确或不符合规格的金属合金进入生产过程或存在于工厂中。这种分析可以防止灾难性故障、缩短停机时间并降低风险。
健康与安全
赛默飞世尔科技提供多种产品,可防止停机、符合健康和安全法规要求、降低保险成本并可保护您最宝贵的投资——您的员工队伍。 从辐射探测到混入金属探测再到设备运行安全传感器和开关,我们的解决方案可确保水泥行业员工的安全和高效、减少责任、降低风险并提高燃煤发电厂效率。 
在运营效率和成本节约方面,保护您的员工队伍就能带来最大的收益。
我们工厂健康和安全解决方案的主要组件是辐射检测和空气质量监测。 我们提供多种仪器,可用于整个工厂范围和个人辐射检测,通过准确的剂量率测量、验证以及评估放射性是天然还是人工(人造)来源来实时检测伽马辐射。
我们提供多种监测室内和室外空气质量的解决方案。我们的粉尘和气溶胶监测仪可在矿场或工厂提供实时结果。
环境监测
根据 EPA 的数据,发电厂目前是美国主要的汞 (50%)、酸性气体(超过 75%)和许多有毒金属 (20-60%) 的排放方。随着您所服务的社区不断增加的监管压力和责任,环境监测和灵敏度对于您的未来运营至关重要。 
需要出色的监测解决方案来跟上日益严格的监管审查。 
全面的合规性和环境影响控制 我们的专业连续排放监测系统 (CEMS) 包括颗粒物 (PM) CEMS 和汞 (Hg) CEMS。Thermo Scientific iQ 气体分析仪能够可靠地监测多种污染物,如 CO₂、NOx、SO₂ 及 CO。Thermo Scientific iQ 系列仪器平台是用于大气和原料气分析的智能环境解决方案。作为您的合规合作伙伴,我们的系统集成有必要的方案,可确保您监测报告准确、易读,并符合美国环保署 40CFR 第60和75部分以及全球其他标准,同时提供高灵敏度、精确度和可靠性。