先进技术助力燃煤电厂
燃煤电厂流程必须随着速度的增加而发展,以适应日益增长的市场压力、新的经济现实和政府法规。赛默飞世尔科技仍是您在开发和应用燃煤发电工艺改良技术方面最值得信赖的行业合作伙伴,这些技术专注于提高效率、优化工艺、确保人员安全和满足法规要求,这一切都旨在提高盈利能力。
中子激发瞬态 γ 射线分析 / 脉冲快热中子活化分析 (PGNAA/PFTNA) 技术
如果发电运营商了解来自煤矿或经过选矿厂处理的煤炭质量,就可以提高经济和运营绩效。在线元素分析仪可以利用中子活化瞬发 γ 射线分析 (PGNAA) 或脉冲快热中子活化分析 (PFTNA) 技术帮助为煤炭生产商提供准确、可靠的数据,以控制配煤和确保符合规格的批次和更高效的使用。
PGNAA 和 PFTNA 是在线分析系统内用于确定煤的元素组成的非接触式无损分析技术。这两种技术被统称为中子活化分析,它们通过用中子轰击物料来发挥作用。
使用 PGNAA/PFTNA 分析入厂煤可提供有关硫分、水分、总灰分、热值和灰分元素浓度水平以及其他关键参数的有价值信息。这一信息用于帮助最大限度地利用资源、实现最佳配煤以满足精确的燃烧和温度要求以及减少污染物。
Thermo Scientific CQM FLEX 煤炭分析仪可最大限度减少煤质变化,有助于确保合同合规性,并提高效率。CQM Flex 可采用中子发生器或使用锎 (252Cf) 作为其中子源,从而满足不同的应用要求。
Thermo Scientific ECA-3 跨带式元素分析仪利用中子活化瞬发 γ 射线分析 (PGNAA) 技术帮助促进煤炭分选、配煤和煤层外稀释控制。ECA-3 旨在安装在现有传送带周围并实时分析传送带上煤总负荷的组成。
Thermo Scientific CB Omni-R 升级包用现代、先进且高度可靠的数字电子设备取代了过时的和可能过时的模拟电子设备。包括在升级中的新 CB Omni 随机脉冲处理器 4 (RPP4) 是一种先进的数字信号处理器,由我们科学家和工程师专门为 PGNAA 在线分析仪设计。
配煤优化系统 (COBOS)
可用于燃煤发电设施的先进材料分析仪器可显著提高效率和盈利能力。这些改进可通过专用软件和信息设备而进一步扩展。我们的 COBOS 解决方案通过持续监测煤质和成份的软件来控制分选和配煤设备。该系统可实现多达六种煤源的配煤,以组成含最多五个质量参数的“配方”,例如灰分、硫分、水分甚至灰氧化物或其比例。配比配方可根据不同的质量目标和优先级而预先定义,同时使用更少的高价或稀缺煤炭资源。
Thermo Scientific COBOS 配煤优化系统使您能够进行多达六种煤源的配煤,从而在低成本下符合煤质分析规范要求。它通过持续监测煤质的软件控制煤炭分选和配煤操作。
X 射线荧光 (XRF)
X 射线荧光光谱 (XRF) 是一种用于鉴定物料中元素组成的无损分析技术。XRF 分析仪可测量样品在一次 X 射线源激发后发射的荧光(或二次) X 射线而完成分析。样品中的各种元素都会产生一组特征荧光 X 射线,也叫做“唯一指纹”。每种元素的指纹都不一样,因而让 XRF 分析成为绝佳的材料定量和定性测量工具。
手持式 XRF 分析仪可以对工厂基础设施(例如管道材料)进行阳性材料鉴别 (PMI),以帮助确保其不含有可能导致故障的错误或不合格金属合金。此技术可由供应管道的制造商在将管道运送到电厂之前使用,以及在现场进行验证和抽查。
管道和工厂设备的结构完整性是安全的关键。金属生产中的材料混淆可能对最终产品产生深远的影响,因此现有的最佳实践是对 100% 的关键材料进行分析。操作员可以利用 Thermo Scientific Niton XL5 Plus 手持式 XRF 分析仪进行阳性材料鉴别 (PMI),分析管道材料并在数分钟内获得结果,以确保不会有错误或不合格金属合金进入发电厂的流程。
激光诱导击穿光谱技术 (LIBS)
激光诱导击穿光谱技术 (LIBS) 是一种用于测定材料元素组成的分析技术。手持式 LIBS 分析仪使用高聚焦激光烧蚀样品表面。形成由电子激发的原子和离子组成的等离子体。随着这些原子衰变回到其基态,它们会发射出特征波长的光。每种元素的这些波长均与众不同,这使得手持式 LIBS 分析成为定量和定性测量的出色工具。
与手持式 XRF 仪器一样,LIBS 分析仪也用于对电厂的任何管道材料进行阳性材料鉴别 (PMI),以帮助确保其不包含错误或不合格的金属合金。但 LIBS /.s 能够定量碳,并且特别适用于管道、压力容器、阀门、泵和完工焊接的阳性材料鉴别 (PMI),或对未知材料进行分级以重新获得可追溯性——以及测量钢材中硅的硫化物腐蚀或 HF 酸烷基化过程组分中的残留元素。
Thermo Scientific Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪使操作人员能够进行阳性材料鉴别 (PMI) 来分析管道材料。管道和工厂设备的结构完整性是安全的关键。可焊性和耐热性或耐腐蚀性等特性取决于钢材中的碳含量。最低检测限 (LOD) 下几秒内验证管道、阀门以及反应容器的成分。计算碳当量,以确定管路材料的可焊性。
辐射检测
采矿行业和使用矿物作为原材料的行业都可暴露于各种天然存在的辐射源。 煤天然含有痕量放射性元素。同时,随着放射性测量和分析技术(如 X 射线和伽马射线分析仪)在发电厂中的广泛应用,人员暴露可能性会急剧增加。天然和人造辐射源都有潜在的危险。如果管理不当、可能会危及生命。 
在整个过程中检测各类辐射,对于员工安全和质量控制来说至关重要。辐射检测技术可使用多个设备实现,而其中的每一设备可能只适合监测相应的辐射类型、环境条件和辐射源。 
手持式辐射检测设备可实时检测伽马辐射并提供准确的剂量率测量值,验证放射性检测结果,并评价放射性来自天然或人造来源。可穿戴的便携式设备具有高度灵敏的中子响应和警报阈值,可用于监测伽马灵敏度和测量能量补偿剂量率。
Thermo Scientific RadEye 区域监测器可将您的监测应用范围扩展至便捷且经济有效的 γ 和中子区域。该外壳适用于多种不同类型的 Thermo Scientific RadEye 仪器,用于区域监测应用。
使用 Thermo Scientific RadEye B20 和 B20-ER 多用途巡测仪可快速识别设施和现场环境中的混合放射性表面污染。这些简单、牢固和可靠的污染与剂量率测量工具可用于 α 射线、β 射线、γ 辐射和 X 射线辐射的表征。RadEye B20 和 B20-ER 多用途手持式盖革计数器是可供产业工人使用的现场解决方案。
利用检测和阻截非法辐射的新标准,对真正的辐射威胁做出快速和果断的反应。Thermo Scientific RadEye SPRD 和 SPRD-ER 个人辐射探测器是一种手持式辐射监测仪,具有较高的检测灵敏度和智能警报功能,可在确保于最具挑战性的应用中完成检测的同时,消除误报。RadEye SPRD-ER 具有显著的探测器搜索和查找灵敏度,并结合了准确的高剂量辐射测量功能,是适合所有用户使用的仪器。
排放和空气质量监测
煤燃烧会释放许多污染物,其中包括二氧化硫 (SO2) 和各种颗粒物质。这些发电厂的烟囱还会排放温室气体,如二氧化碳 (CO2) 和甲烷 (CH4),这些气体对环境和健康有害。  
为帮助缓解这些隐患并遵守监管规定,燃煤电厂利用技术减少这些有害物质的输出。    连续排放监测系统 (CEMS) 用于监测颗粒物质 (PM) 和汞 (Hg) 以及其他物质。系统包括安装在烟囱内的探头、至 PM 的气体输送以及掩蔽处的 Hg 分析仪,从而帮助燃煤电厂遵守本地 PM 和 Hg 排放调节以及达到最佳过程性能。
空气质量监测可保护矿山或工厂内工人的健康。这些空气质量产品用于监测实时煤尘暴露、现场污染整治、暴露建模、警报状况、哮喘研究、扬尘监测、周边监测和区域监测。
此外,各种空气质量监测系统均可测量标准污染物以及其他气体和毒物的含量。政府机构不断完善监管法规,以最大限度避免燃煤电厂将污染物和有害毒物释放到空气中。采用久经考验且可靠的技术有助于确保环境空气质量符合当地环境法规要求,使工厂能够通过提高空气的洁净度和健康度为社区作出重大贡献。
Thermo Scientific  iQ 系列仪器平台是一种适用于大气和原料气分析的智能环境监测解决方案,且仪器性能和数据可用性的控制程度更高。  测量空气质量、低含量和高含量标准污染物以及其他气体和毒素。我们的仪器采用久经考验且可靠的技术,有助于确保环境空气质量符合当地环境法规的要求(SO2、NOx、CO、臭氧、PM 2.5/PM10)。
利用 Thermo Scientific Mercury Freedom 系统测量从燃煤锅炉和废弃焚化炉排放至排气烟囱的元素汞、离子汞和总汞。除了满足最新 MATS 和 MACT 规定外,还满足或超出美国 EPA PS-12A 和/或关于连续汞 CEM 系统的75部分规定中列出的性能规格。
通过 Thermo Scientific 总还原硫连续排放监测系统,利用现场验证过的脉冲荧光技术测量总还原硫 (TRS)。
Thermo Scientific PDM3700 个人粉尘监测仪
使用专为美国采矿应用设计的个人呼吸性粉尘监测仪,可实时监测煤尘暴露信息。Thermo Scientific PDM3700 个人粉尘监测仪是唯一一款设计用于满足 MSHA 粉尘规则最新要求的 CPDM。
Thermo Scientific PDR DataRAM pdr-1500 个人气溶胶监测仪
Thermo Scientific DataRAM pDR-1500 便携式个人监测仪是一款完全一体式、实时高精密度采样仪器,具有超高的易用性和更长的续航时间。从现场污染整治监测到健康影响研究再到建筑/拆除项目等等,pDR-1500 能够灵活地提供实时监测结果和测重验证。
Thermo Scientific ADR1500 区域粉尘监测仪
Thermo Scientific ADR1500 区域粉尘监测仪能够连续测量从 PM10 直至 PM1 的总颗粒物和分界点的气载颗粒物浓度