Thermo Scientific SamStat-30 代表性泥浆取样站和 AnStat-330 在线取样和元素分析站均提供定期复合冶金样品进行核算,同时提供在线元素分析。哪个型号更能满足您的需求?请使用这张表格找到适合您的产品!
仍然有疑问?我们可以随时提供帮助!
矿浆采样器 | |||||||
产品系列 | 与众不同的功能 | 冶金复合材料 采样器 | 分析仪类型 | 卵石滤网 | 高泡沫 | 样品脱落 | 经销商 |
SamStat-30 | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | N | N |
SamStat-30F | 可升级至 AnStat | Y | N | N | Y | N | N |
SamStat-30D | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | |
SamStat-30T | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | N |
Sam-Stat30P | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | N | N |
SamStat-30DP | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | N | Y |
SamStat-30DT | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | Y |
SamStat-30PT | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | Y | N |
SamStat-30DPT | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | Y | Y |
SamStat-30C | 连续流 + 增量采样 | N | N | N | N | N | N |
SamStat-30CP | 连续流 + 卵石滤网 | N | N | Y | N | N | N |
SamStat-30CF | 连续流 + 泡沫 | N | N | N | Y | N | N |
SamStat-30CT | 连续流 + 断开点 | N | N | N | N | Y | N |
SamStat-30CD | 连续流 + 分配器 | N | N | N | N | N | Y |
SamStat-30CDP | 连续流 + 分配器 + 卵石滤网 | N | N | Y | N | N | Y |
SamStat-30CDT | 连续流 + 分配器 + 断开点 | N | N | N | N | Y | Y |
SamStat-30CPT | 连续流 + 卵石滤网 + 断开点 | N | N | Y | N | Y | N |
SamStat-30CDPT | 连续流 + 分配器 + 卵石滤网 + 断开 | N | N | Y | N | Y | Y |
SamStat-30R | 粒度监测 + 反向采样的主采样器 | N | N | N | N | N | N |
GF-SAMP | 重力管采样器 | N | N | N | N | N | N |
PP-Samp | 压力管道取样器 | N | N | N | N | N | N |
X 切割采样器 | 交叉切割复合采样器 | Y | N | N | N | N | N |
专用 XRF 分析仪工作站 | |||||||
产品系列 | 与众不同的功能 | 冶金 复合采样器 | 分析仪类型 | 卵石滤网 | 高泡沫 | 样品 断开 | 经销商 |
AnStat-330 | 第 3 代 无液氮 | Y | XRF | N | N | N | N |
AnStat-330P | 第 3 代 无液氮+ 卵石滤网 | Y | XRF | Y | N | N | N |
AnStat-330F | 第 3 代 无液氮 + 泡沫流 | Y | XRF | N | Y | N | N |
AnStat-330T | 第 3 代 无液氮 + 断开点 | Y | XRF | N | N | Y | N |
AnStat-330T2 | 第 3 代 无液氮 + 双路入口 | Y | XRF | N | N | Y-2 | N |
AnStat-330T3 | 第 3 代 无液氮 + 三路入口 | Y | XRF | N | N | Y-3 | N |
AnStat-330D | 第 3 代 无液氮 + 分配器 | Y | XRF | N | N | N | Y |
AnStat-330PT | 第 3 代 无液氮 + 卵石滤网 + 断开点 | Y | XRF | Y | N | Y | N |
AnStat-330DP | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 卵石滤网 | Y | XRF | Y | N | N | Y |
AnStat-330DT | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 断开点 | Y | XRF | N | N | Y | Y |
AnStat-330DPT | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 卵石滤网 + 断开点 | Y | XRF | Y | N | Y | Y |
在线分析仪 | |||||||
产品系列 | 区分 特点 | 工艺类型 | 分析类型 | 方法 | Source(光源) | 流 | 复合 & 校准 采样器 |
AnStat-330 | 采样器/分析仪 | 矿浆 | 元素 | XRF | 同位素 | 1 | Y |
MSA-330 | 多流道集中化 | 矿浆 | 元素 | XRF | 同位素 | 3-12 | Y |
GS-Omni | 多流道集中化 | 矿浆 | 元素 | PGNAA | 同位素 | 2-8 | Y |
PSM-500 | 样品调节器/分析仪 | 矿浆 | 粒径 | 超声吸收 | n/a | 1-3 | Y |
CB-Omni Agile | 单流道 | 传送带 | 元素 | PGNAA | 同位素 nGen | 1 | Y |
矿浆采样器 | |||||||
产品系列 | 与众不同的功能 | 冶金复合材料 采样器 | 分析仪类型 | 卵石滤网 | 高泡沫 | 样品脱落 | 经销商 |
SamStat-30 | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | N | N |
SamStat-30F | 可升级至 AnStat | Y | N | N | Y | N | N |
SamStat-30D | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | |
SamStat-30T | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | N |
Sam-Stat30P | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | N | N |
SamStat-30DP | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | N | Y |
SamStat-30DT | 可升级至 AnStat | Y | N | N | N | Y | Y |
SamStat-30PT | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | Y | N |
SamStat-30DPT | 可升级至 AnStat | Y | N | Y | N | Y | Y |
SamStat-30C | 连续流 + 增量采样 | N | N | N | N | N | N |
SamStat-30CP | 连续流 + 卵石滤网 | N | N | Y | N | N | N |
SamStat-30CF | 连续流 + 泡沫 | N | N | N | Y | N | N |
SamStat-30CT | 连续流 + 断开点 | N | N | N | N | Y | N |
SamStat-30CD | 连续流 + 分配器 | N | N | N | N | N | Y |
SamStat-30CDP | 连续流 + 分配器 + 卵石滤网 | N | N | Y | N | N | Y |
SamStat-30CDT | 连续流 + 分配器 + 断开点 | N | N | N | N | Y | Y |
SamStat-30CPT | 连续流 + 卵石滤网 + 断开点 | N | N | Y | N | Y | N |
SamStat-30CDPT | 连续流 + 分配器 + 卵石滤网 + 断开 | N | N | Y | N | Y | Y |
SamStat-30R | 粒度监测 + 反向采样的主采样器 | N | N | N | N | N | N |
GF-SAMP | 重力管采样器 | N | N | N | N | N | N |
PP-Samp | 压力管道取样器 | N | N | N | N | N | N |
X 切割采样器 | 交叉切割复合采样器 | Y | N | N | N | N | N |
专用 XRF 分析仪工作站 | |||||||
产品系列 | 与众不同的功能 | 冶金 复合采样器 | 分析仪类型 | 卵石滤网 | 高泡沫 | 样品 断开 | 经销商 |
AnStat-330 | 第 3 代 无液氮 | Y | XRF | N | N | N | N |
AnStat-330P | 第 3 代 无液氮+ 卵石滤网 | Y | XRF | Y | N | N | N |
AnStat-330F | 第 3 代 无液氮 + 泡沫流 | Y | XRF | N | Y | N | N |
AnStat-330T | 第 3 代 无液氮 + 断开点 | Y | XRF | N | N | Y | N |
AnStat-330T2 | 第 3 代 无液氮 + 双路入口 | Y | XRF | N | N | Y-2 | N |
AnStat-330T3 | 第 3 代 无液氮 + 三路入口 | Y | XRF | N | N | Y-3 | N |
AnStat-330D | 第 3 代 无液氮 + 分配器 | Y | XRF | N | N | N | Y |
AnStat-330PT | 第 3 代 无液氮 + 卵石滤网 + 断开点 | Y | XRF | Y | N | Y | N |
AnStat-330DP | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 卵石滤网 | Y | XRF | Y | N | N | Y |
AnStat-330DT | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 断开点 | Y | XRF | N | N | Y | Y |
AnStat-330DPT | 第 3 代 无液氮 + 分配器 + 卵石滤网 + 断开点 | Y | XRF | Y | N | Y | Y |
在线分析仪 | |||||||
产品系列 | 区分 特点 | 工艺类型 | 分析类型 | 方法 | Source(光源) | 流 | 复合 & 校准 采样器 |
AnStat-330 | 采样器/分析仪 | 矿浆 | 元素 | XRF | 同位素 | 1 | Y |
MSA-330 | 多流道集中化 | 矿浆 | 元素 | XRF | 同位素 | 3-12 | Y |
GS-Omni | 多流道集中化 | 矿浆 | 元素 | PGNAA | 同位素 | 2-8 | Y |
PSM-500 | 样品调节器/分析仪 | 矿浆 | 粒径 | 超声吸收 | n/a | 1-3 | Y |
CB-Omni Agile | 单流道 | 传送带 | 元素 | PGNAA | 同位素 nGen | 1 | Y |
资源