实时追踪工艺趋势并作出响应
用 Thermo Scientific 冶金设备和取样系统在浆料工艺控制系统中提高回收率、降低成本并实现环境合规性。Thermo Scientific 冶金样品制备设备为公司提供可靠、准确的数据和冶金核算和粒度分析的关键输入。这有助于实现工艺的优化、成本的显著降低并提升盈利能力。我们的分析和冶金取样系统能针对各种规模的工厂进行配置,以符合技术限制要求并保证最低持有成本。
Thermo Scientific AnStat-330 在线采样和元素分析站在提供在线元素分析的同时,提供用于计数的复合冶金样品。
Thermo Scientific MEP-300 多元素探头已被开发用于替代 AnStat 和 MSA X 射线分析仪产品中使用的 MEP 和 MEP-200 液氮冷却 XRF 浸没探头。
Thermo Scientific GS Omni 分析仪可对多个矿浆过程流道进行准确的实时元素分析,轻重元素均可分析。
Thermo Scientific 重力采样器是一种简单易用、物美价廉的取样选择,取得的样品可用于多流道分析仪。
Thermo Scientific 压力管道取样机是一种简单易用、物美价廉的取样选择,取得的样品可用于多流道分析仪。
Thermo Scientific MSA 多流道分析仪 (MSA) 能够准确无误、经济有效地对多达 12 个矿浆流道进行品位(元素)分析。
Thermo Scientific SamStat-30 为冶金统计提供全矿浆流周期性复合样品。
Thermo Scientific 粒度分析仪 PSM-500 提供准确反馈,以优化研磨电路性能,提高矿物回收率和质量,并提高能效。
从矿物分析到完整的散装称重监测和采样系统,再到信息学解决方案,探索可帮助优化您的采矿运营,保持煤炭、水泥或矿物加工作业效率、安全性和利润率的最新设备和技术。
从矿物质分析到完成散装称量监测和取样系统再到信息学,进入矿业工具包应用程序,为您的采矿作业找到最新的设备和技术!
流式分析系统的优势
流中分析 (ISA) 系统提供了浮选工艺周围浆液流中金属和密度的连续在线分析。这些信息允许工厂操作员或工艺控制系统在进料速率、纸浆密度、研磨、头部等级和矿物学变化引起的正常干扰后更快地微调和优化过程。然后可以调整纸浆水平、曝气速率、试剂流速等,以持续最大限度地提高回收率,同时将浓缩液等级维持在所需质量标准范围内。
通过提供计划外工艺扰动的实时指示,从连续、专用在线元素分析中获得进一步获益。操作员可以对这种故障作出反应,立即尽可能减少因试剂进料机或浮选池液位控制阀故障造成的金属损失,或尽可能减少导致清洁剂回路中高循环负荷的脉石回收过多。最终结果是矿产选矿作业中损失产生事件的持续时间和幅度减少,因此在生产额外精矿方面获得显著的经济效益。
ISA 系统坚固耐用、可靠,只需很少的维护。经济效益包括:
- 提高回收率。
- 试剂消耗量减少。
- 改善和/或更一致的浓缩液等级。
- 人力需求减少。
- 提高实验和创新的效率。
PGNAA 提供铁矿石选矿厂控制
快速伽马中子活化分析 (PGNAA) 技术在铁矿石工业中提供了散装材料和浆液的元素分析。PGNAA 技术用于煤炭和水泥工业的工艺控制已有数十年的历史,已被证明是铁矿石选矿厂成功的测量技术,有助于处理具有挑战性的矿石类型,提高效率和产品质量,控制和稳定该过程。
GS-Omni 是一种多流道 PGNAA 分析仪,可对加工厂内的进料、浓缩物和尾流进行实时浆液元素分析。与对照或复合样品的实验室分析相比,分析仪的分析数据可采用控制策略以更短的时间尺度校正和稳定工厂,提供显著的经济效益和更大的操作灵活性。经济效益包括产品质量更稳定、试剂消耗减少、复合采样和实验室成本降低。
任何 PGNAA 分析仪设计的关键要求都是确保通过分析仪的材料体积的测量均匀性。这能确保通过分析仪的样品的每个部分具有相等的被测量概率,与采样理论保持一致。设计良好的 PGNAA 浆液分析仪基本上可以消除与待分析材料相关的采样和样品制备误差,这是与实验室检测或其他在线测量技术相关的总误差的限制因素。
要了解更多信息,请访问 PGNAA 和 PFTNA 技术页面。
在流分析系统的优势
在流分析(ISA)系统可围绕浮选法对泥浆流中的金属和密度进行连续的在线分析。这些信息使工厂操作员或工艺控制系统能够在进料率、矿浆密度、磨矿、原矿品位和矿物学变化引起的正常干扰后,更快地对工艺进行微调和优化。然后可以对浆液位、曝气率、试剂流速等进行调整,以不断提高回收率,同时将精矿品位保持在要求的规格内。
通过实时显示计划外的工艺异常,进行连续专门的在线元素分析,从而获得进一步的优势。操作员可以立即对这种异常作出反应,从而最大限度地减少由于给药机或浮选池液位控制阀故障或矸石过度回收导致清洁器回路中的高循环负荷而造成的金属损失。最终结果是在选矿作业中减少损失事件的持续时间和规模,从而在生产更多的精矿上获得显著的经济效益。
ISA系统坚固、可靠,需要最少的维护。经济效益包括:
- 提高回收率。
- 减少试剂消耗。
- 提高和/或保持更稳定的精矿品位。
- 减少人力需求。
- 提高实验和创新的效率。
PGNAA提供铁矿石选矿厂控制
瞬发伽马中子活化分析(PGNAA)技术为铁矿石行业的散装物料和泥浆提供元素分析。几十年来,PGNAA技术用于煤炭和水泥行业的工艺控制,已被证明是铁矿石选矿厂内的一种成功测量技术,有助于处理具有挑战性的矿石类型,提高效率和产品质量,并控制和稳定工艺。
GS-Omni是一种多流PGNAA分析仪,可对炼油厂内的给矿、精矿和尾矿流进行实时浆液元素分析。与实验室分析控制或混合样品相比,分析仪的分析数据可以利用控制策略,在更短的时间内纠正和稳定工厂,从而带来巨大的经济效益和更大的操作灵活性。经济效益包括更稳定的产品质量,减少试剂消耗、混合采样和实验室成本。
任何PGNAA分析仪设计的一个关键要求是确保通过分析仪的材料体积的量测一致性。这可以确保通过分析仪的样品的每一部分都有相等的概率被测量,这与采样理论是一致的。精心设计的PGNAA浆液分析仪可从根本上消除与被分析材料有关的采样和制样误差,而这些误差是与实验室化验或其它在线测量技术有关的总误差的限制因素。
欲了解更多详情,请访问PGNAA和PFTNA技术页面。
Thermo Scientific Ramsey 14系列精密皮带秤系统是专门为需要政府和监管机构认证的高精度或付款方式的应用而设计。
相关密度测量产品
使用Thermo Scientific DDG3数字密度计精确测量管道中液体或浆料的密度或固体百分比,适用于任何应用。现在有了最新的控制器和通信协议选项,这种非侵入式、非接触的核子密度计适用于含有高温、高毒性或高腐蚀性过程的应用。
矿物和采矿业中的相关电子显微镜产品
通过以需要的时间、地点和方式提供相关答案,Thermo Scientific电子显微镜自动化矿物学工作流程正在改变矿业客户的生产力。利用电子显微镜,客户可以加快分析速度,降低分析成本,增加产量,从而更容易做出关键的特征分析和生产决策。
Thermo Scientific Ramsey 14系列精确皮带秤系统是专门为需要由政府或监管机构进行认证的高精度应用或需提供付款依据的有关应用而设计的。
相关的密度测量产品
使用 Thermo Scientific DDG3 数字密度计可在不同应用条件下准确测量管道中液体或浆液的密度或固体含量。现在有了最新的控制器和通信协议选项,这种非侵入性、非接触的核密度计适用于包含高温、剧毒或高腐蚀性过程的应用。
矿产和采矿中的相关电子显微镜产品
Thermo Scientific 电子显微镜自动化矿物学工作流程可为矿物开采客户在适当的时机提供相关答案,提升生产效率。使用电子显微镜,客户可以加速分析,缩减分析成本,提升通量,从而更轻松地进行更关键的鉴定和生产决策。
皮带秤是采矿作业散装物料处理系统的重要组成部分。皮带秤系统可监控生产量和库存或调控产品装载量,同时为有效管理和高效业务运作提供重要信息。选择皮带秤系统时,有许多选项需要考虑。如何知悉哪款系统适合您的应用?
查看皮带秤选择指南