在低运营成本下获得质量均一稳定的烧结矿
烧结矿是高炉炼铁的主要材料。高质量烧结矿的生产对于确保高炉稳定运行和降低焦炭用量十分关键。获得高质量的烧结矿从原则的合理选择和混合开始。原料混合不均匀可能会影响渗透性并引起燃料消耗增加。
Thermo Fisher Scientific 为钢铁生产过程各环节提供先进的系统和装备,尤其是针对烧结过程测量和控制,帮助改善混料不均匀可能导致生产率下降、烧结矿物理和冶金性能下降以及原材料消耗量增加。
用于烧结和钢铁制造的产品
实现一致的堆场控制和材料分选和混合。Thermo Scientific CB Omni Agile 采用瞬发伽马中子活化分析 (PGNAA) 或脉冲快热中子活化 (PFTNA) 技术对整个原料工艺流进行实时在线元素分析。
优化从高炉到镀锌生产线的各种热金属生产工艺。Thermo Scientific Prima PRO 过程质谱仪可提供快速、准确而全面的气体分析,为大型及小型钢厂一级和二废气处理转换提供依据。
精选铁矿石烧结产品视频
烧结矿是高炉炼铁的主要材料。烧结矿是将铁精矿与如石灰石和二氧化硅等数种添加物混合均匀后,在链篦机中于 1200°C 温度点燃后产生的。
由于不同烧结矿原料并不能得到完全分析而其化学组成在批次内和批次间也会不同,使得烧结矿原料化学成分的控制十分重要。
随着原料化学成分的变化,应调整原料的给料速率以减小化学成分波动造成的影响。
烧结矿原料的碱度是确保烧结矿和炼铁工艺高效运行的一项重要参数。碱度是通过对已知影响材料碱性的两种或更多元素组成比例进行计算而得到的化学参数。烧结矿原料碱度的稳定对于烧结和炼铁工艺都能带巨大的益处。
CB Omni 在线元素分析仪可帮助控制烧结矿原料碱度并帮助生产碱度稳定一致的烧结矿。CB Omni 分析仪所提供的实时化学成分数据能带来的收益包括:
- 更为一致的烧结物产品—提升烧结物质量并稳定对鼓风炉的给料
- 降低烧结矿产品的质量波动性提升烧结矿和高炉的产量
- 降低返矿量以降低材料处理的成本
- 减轻实验室的负担,在不增加额外成本的前提下将化验室产能用于其他地方
- 每吨烧结物产品的成本净降低
更多信息请阅读我们的应用资料用于烧结矿料碱度分析控制的在线元素分析仪
下载钢铁、采矿和煤炭应用程序
本应用演示了 Thermo Fisher Scientific 解决方案在从原料加工到焦炭厂、烧结厂、高炉、热轧、冷轧、卷材涂层和实验室设备的完整钢厂流程中的应用。了解如何利用这些解决方案优化您的钢铁厂运行。
该工作流程说明了 Thermo Scientific 解决方案在燃煤电厂工作流程中的应用,从原料处理到仓库管理。了解更多如何利用这些解决方案来优化电厂运营。
从矿物质分析到完成散装称量监测和取样系统再到信息学,进入矿业工具包应用程序,为您的采矿作业找到最新的设备和技术!
本应用演示了 Thermo Fisher Scientific 解决方案在从原料加工到焦炭厂、烧结厂、高炉、热轧、冷轧、卷材涂层和实验室设备的完整钢厂流程中的应用。了解如何利用这些解决方案优化您的钢铁厂运行。
该工作流程说明了 Thermo Scientific 解决方案在燃煤电厂工作流程中的应用,从原料处理到仓库管理。了解更多如何利用这些解决方案来优化电厂运营。
从矿物质分析到完成散装称量监测和取样系统再到信息学,进入矿业工具包应用程序,为您的采矿作业找到最新的设备和技术!
烧结及钢铁制造的相关产品分类
CB Omni分析仪采用瞬发伽马中子活化 (PGNAA)技术 或脉冲快热中子活化(PFTNA)技术测定散料的化学成分。该方法具有较强的穿透性并可以穿透数厘米的材料进行测量,成为传送机上进行散料实时分析的理想技术。
更多关于瞬发伽马中子活化 (PGNAA)技术 或脉冲快热中子活化(PFTNA)技术的信息,请访问PGNAA 及 PFTNA 技术页面。