改善质量控制并确保煤矿内的安全作业
从开采到装车,我们提供您需要的所有设备,帮助您达到质量规格并运送更加稳定、优质的产品。Thermo Scientific 在线元素煤分析仪和配煤软件可为煤生产企业提供准确、可靠的数据以控制配煤,并帮助确保各个产品批次符合质量规格。我们还提供皮带秤、称重给料机、煤炭质量分析和煤采样装置,这些可提供高效管理操作所需的过程信息,同时确保您发运的以及您客户收到的产品吨位准确无误。通过使用我们的混杂金属检测器、料位传感器、皮带防偏开关、紧急拉线开关、插入槽开关以及个人粉尘监测仪,为您的工人创建更加安全的工作环境,同时保护您的设备。
用于煤生产的产品
使用 Thermo Scientific CQM FLEX 煤分析仪,减少煤炭质量波动,确保符合合同并提高效率。CQM FLEX 是一款功能齐全的煤炭质量分析仪,可以采用瞬发 γ 中子活化分析 (PGNAA) 或脉冲快热中子活化分析 (PFTNA),并提供从传统 Cf-252 放射源或通过电控中子发生器获取中子的选项。
使用 Thermo Scientific ECA-3 跨带式元素分析仪,便于煤分选、配煤和煤层外贫化控制。ECA-3 是一种瞬发 γ 中子活化分析 (PGNAA)煤分析装置,可安装在现有输送带上并可实时分析输送带上全部煤流的成分。
可混合多达 6 种煤源,以较低成本满足煤炭质量技术规格。Thermo Scientific COBOS 配煤优化系统通过持续监测煤炭质量的软件来控制煤分选和配煤操作。
在配煤过程中,需要混合不同质量的煤以满足特定应用的要求。配煤决策会影响矿场能够销售的每种产品的总量,因此配煤符合质量规格至关重要。
在线和近线元素分析仪用于实时测量煤成分,并主动处理工艺波动,以确保配煤更一致。分析仪安装在现有输送带上或主输送带附近,配合煤在线采样装置,以持续监测煤炭质量。与煤分析和配煤软件结合使用时,这些独特的仪器可以较高效的方式减少煤炭质量波动,确保符合合同并提高效率。
在线和近线煤分析仪利用一种名为瞬发 γ 中子活化 (PGNAA)或脉冲快热中子活化 (PFTNA) 的分析技术。这些技术具有很强的穿透力,能够以高频率测量皮带输送的全部物料,使其成为确保配煤中所有源煤都能正确混配的理想技术
要了解更多信息,请访问PGNAA 和 PFTNA 技术页面。
煤分析专题视频
了解 CQM FLEX 煤分析仪
CQM FLEX 是具有出色准确度的在线煤炭分析仪,可用于分钟级控制关键煤流的质量。
提高燃煤发电的效率,优化运行并解决环境问题。了解将矿煤输送到锅炉以及向工业和家庭输送可靠电力的互连技术的更多信息,请下载免费电子书,即改进燃煤发电运行的实用指南。
从矿物分析到完整的散料称重监测和采样系统再到信息学,输入采矿工具包应用程序,查找先进的采矿操作设备和技术!
该工作流程说明了 Thermo Scientific 解决方案在从原料处理到仓库管理的燃煤电厂工作流程中的应用。了解如何利用这些解决方案优化电厂运行的更多信息。
全球约 90% 的水泥厂仍使用煤。我们可提供完整的仪器、设备和软件产品线,帮助水泥生产企业改善产品质量、提高效率、降低生产成本并打造更加安全、清洁的生产线。
保护设备、防止事故并减少意外停工。Thermo Scientific Ramsey 输送机保护开关可监测输送带的位置和轨迹,以识别潜在危险。
使用皮带秤系统监测产量和库存,或调控产品装载量,获得业务高效运行所需的重要信息。
空气质量相关产品
使用专为美国采矿应用而设计的个人可吸入粉尘监测仪,实时监测煤尘暴露信息。
这种实时环境连续监测仪可连续测量 PM10 至 PM1 的总颗粒物和临界点。
使用 Thermo ScientificDataRAM™ pDR-1500个人气溶胶监测仪,可获得实时结果和重量验证。
改善产品质量、提高效率、降低生产成本并打造更加安全、清洁的水泥生产线。
输送机皮带秤是采矿作业中散料处理系统的重要组成部分。皮带秤系统可监测产量和库存,或调控产品装载量,同时为有效管理和高效业务运营提供重要信息。选择皮带秤系统时有多种事项需要考虑。如何知道您的应用适合哪种系统?
查看皮带秤选择指南