自动化酶测定
认识 Gallery Enzyme Master - 较早专为酶测定应用而设计的自动化酶分析仪。此一流解决方案结合了耐用的硬件和新定制软件,实现全自动孵育设置、试剂添加和精确的测量计算 - 全部为一键式操作。该款 酶分析仪提供十分智能的(和快速)方法,可简化方法开发,并产生可靠的酶测定分析结果。
酶测定是测量酶反应速率(酶活性)的实验室方法。这些测定还有助于提高酶发现和研究酶催化机制。酶活性和酶测定对于酶动力学和酶抑制的研究至关重要。通常,该测定可通过加入/不加入辅酶进行激活来确定酶活性。通过测量反应期间底物或产物浓度的变化可以监测活性。
从方法开发到常规分析,一次设置,终身无优:最终可操控酶效率
打破紫外可见光分光光度法的限制。Gallery Enzyme Master 是较早专为酶测定应用而设计的自动化分立式分析仪。 可管理多种不同酶和测定条件 - 单个仪器就能实现所有这些功能,其酶测定性能稳定且可靠。 通过与耐用的硬件和新定制软件相结合,此一流解决方案简化了酶活性方法开发并具有可靠的常规酶测定/活性检测性能,以实现高效的日常无人值守流程。您将认识到完全自动化试剂加入、孵育和测量的价值,确保您的方法和结果可在其他实验室轻松重现,同时还可节省时间和人力成本。
![A better way: Automate your enzyme assay analysis A better way: Automate your enzyme assay analysis]()
点击图片放大
了解 Gallery Enzyme Master 酶分析仪如何实现工作流程自动化,使您能够实现最佳 pH 值平行测量、充分的可追溯性和可靠的方法开发与转移。
使用紫外可见光分光光度法测量酶参数可能会很慢。当您能通过自动化加速检测时,为何还要忍受低通量呢?令人兴奋的是,如今已实现效率上的革新。使用 Gallery Enzyme Master 分立式酶分析仪,制备样品的同时可排队进行检测 - 逐份获取结果。利用定制的软件,实现了所有试剂添加、孵育和测量全自动化,可节约时间、避免手工误差,并提高方法耐用性。通过可靠的仪器,您可轻松实现从 R&D 至 QA/QC 场所的方法转移。利用 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪产品组合的灵活性和自动化性能,可完全满足您实验室的当前需求,以及未来需求。
全自动酶测定
- 真正可直接读数的分立式分析仪
- 通量增加,样品容量高达 200 次光度测定/小时。
- 选配的 ECM 装置可用于 pH 值和电导率的平行测量
- 基于工作流程的操作适用于所有用户级别
- 内置样品和试剂的条码读码器
酶特异性方法参数
- 灵活的方法参数,适用于各种酶类型
- 酶特异性孵育温度、孵育时间、数据采样率
- 简单的方法开发和方法转移
- 宽泛的波长覆盖范围: 340-880 nm
- 25 °C 至 60 °C 的宽孵育温度提供了新的应用可能性
用户界面和数据管理
- 用户管理
- 稽查追踪
- 原始数据带时间戳,可用于进一步处理
- 可追溯性: 内置样品和试剂的条码读码器
- 使用 IQ 试剂盒的仪器验证
出色的温度控制
- 智能的孵育温度
- 快速启动功能 - 快速系统预热
- 温度过热限制
- 孵育时间精确至秒
独特的低容量一次性 DECACELL
- 实时动力学测量
- 出色的温度控制
- 无边际效应
- 减少样品和试剂消耗:2–240 μL
- 极低的废物产生率和处置成本
优势
使您对结果充满信心
- 精确的温度控制
- 温度过热限制
- 孵育时间精确至秒
- 出色的温度控制,并且不存在边际效应
可重现性
- 全自动液体处理(样品、缓冲液和底物添加与混合)
- 一次性比色皿(无残留)
- 智能的孵育温度
pH 值平行测量
- 用于 pH 值平行测量的 ECM 模块
- 促进方法开发
- 每小时可进行最多 67 份样品的 pH 值测量
全自动工作流程
- 简单、自动化的方法开发
- 方法转移简单
- 酶特异性方法参数全部集于一体
- 多种酶、多种底物、多种方法 - 集成于一台仪器上
使您对结果充满信心
- 精确的温度控制
- 温度过热限制
- 孵育时间精确至秒
- 出色的温度控制,并且不存在边际效应
可重现性
- 全自动液体处理(样品、缓冲液和底物添加与混合)
- 一次性比色皿(无残留)
- 智能的孵育温度
pH 值平行测量
- 用于 pH 值平行测量的 ECM 模块
- 促进方法开发
- 每小时可进行最多 67 份样品的 pH 值测量
全自动工作流程
- 简单、自动化的方法开发
- 方法转移简单
- 酶特异性方法参数全部集于一体
- 多种酶、多种底物、多种方法 - 集成于一台仪器上
Gallery Enzyme Master 酶分析仪客户评价
Sofie Wendel,Novozymes A/S 的测定技术&分析部门高级部门经理
“我们的酶测定方法是基于传统分立式分析仪开发出来并标准化的。我们与 Thermo Scientific 的持续合作使酶测定得到改善,并定制了相关软件,我们已将所有传统分立式分析仪更换成了新的 Gallery Enzyme Master 酶分析仪。Gallery Enzyme Master 提供了高效的酶分析解决方案以便应对挑战,拥有严格的温度控制,并可生成可靠的结果。一个主要优势是 Gallery Enzyme Master 使从集中式方法开发实验室向外分发成为可能,使方法的全球性转移更为容易。”
Erica Fritse,DSM 的全球 QC 监管经理
“当需要更换老版本的分立式分析仪时,我们决定更换为新的 Thermo Scientific Gallery Plus。Gallery Enzyme Master 可确保我们能够继续在温度控制条件下进行酶活性测量。我们使用 Gallery Enzyme Master,可在一套易于使用的自动化系统中进行 R&D 开发的 QC 发布。一个较大优势是对测量方案进行集中的全局管理。这使得使用最近更新的方法比以往任何时候都更为容易。”
使酶方法开发过程的成效更多 - 从高效无人值守开始。Thermo Scientific Gallery 酶分析仪是全自动、以样品为导向的随机存取式分析仪。只需一份样品即可同时运行多种不同检测。Gallery 酶分析仪采用比色终点法、动力学方法以及比浊和双色反应法(出现/不出现过冲落样)。分析仪包括组合型样品和试剂盘,上限容量为 90 份样品和 30 份试剂,其容量可执行至多 200 次检测/小时。波长范围涵盖 340 nm 至 880 nm 的滤光配置。选配的集成式 ECM 装置可以在较大范围内支持电导率和 pH 值测量。ECM 装置每小时可以平行测量最多 67 份样品的 pH 值,同时还可进行其他光度测定。
认识 Gallery Enzyme Master 酶分析仪 - 无人值守解决方案
使劳动密集型且耗时的酶测定分析实现自动化
 | |  |
---|
Gallery Enzyme Master 酶 分析仪 申请报价 › | | Gallery Plus Enzyme Master 酶 分析仪 申请报价 › |
---|
包括组合型样品和试剂盘,上限容量为 90 份样品和 30 份试剂,其容量可执行最多 200 次检测/小时。 | 光度测定次数/小时 | 可在单独的样品和试剂盘中容纳 108 份样品和 42 份试剂,其容量可执行最多 350 次检测/小时。 |
30 | 试剂容量 | 42 |
45-90 | 样品容量 | 54-108 |
是 | 选配 ECM 装置 | 是 |
340、405、420、510、520、540、575、600、660 和 700 nm | 酶应用的专用过滤器 | 340、405、420、510、520、540、575、600、660 和 700 nm |
是 | 有可选配过滤器 | 是 |
25-60°C | 孵育温度范围 | 25-60°C |
9 秒 | 数据采样率 | 9 秒 |
98610004 带 ECM 装置98611004 | 部件号 | 98620004 带 ECM 装置98621004 |
两种 Gallery Enzyme Master 仪器提供了一个集成平台,适用于电化学(pH 值和电导率)测量,可以同时进行其他光度测量。 |
Gallery Plus Beermaster 分析仪可实现劳动密集型且耗时的啤酒、麦芽和麦芽汁分析的自动化。
Gallery 分析仪结合即用型系统试剂,使整体葡萄酒分析变得简单、准确且可靠。
我们的分析仪可自动进行光度和电化学分析,快速提供可重现的结果。
Gallery Enzyme Master 可自动进行酶测定,满足常规 QA/QC 检测的新方法开发需求。
酶测定是一项精确的工作,可能受到多个变量的影响。结果准确性高度依赖于 pH 值和温度的稳定性。
Thermo Scientific Gallery Enzyme Master 酶分析仪是专用于酶活性、酶测定和动力学分析的全自动分立式光度分析仪。
使用自动化 Gallery Enzyme Master 分立式分析仪执行可靠、可重现的酶测定。它可以高效管理多种不同酶和多种不同测量条件 - 单个仪器就能实现所有这些功能,其性能一致且可重现。
酶测定的自动化日益重要,为满足这一需求而开发出了仪器。
利用集成式电化学测量 (ECM) 模块,Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪可实现完整的光度测定以及 pH 值和电导率的平行、自动化电化学测量。