Search Thermo Fisher Scientific
分立式分析仪是可为样品提供两种并行测量技术的集成平台,包括光度(比色法和酶法)和电化学(pH 值和电导率)分析。Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪配有全自动液体处理、孵育、测量计算和报告的功能。此外,我们的分立式分析仪稳健、易用并可并行测量多达20种分析物。 所有必要的分析步骤均按照精密、预定义的工作流程实现自动化,能够灵敏检测样品中的分析物,检测限可达十亿分之几 (ppb) 水平。自动化缩短了手动操作时间,并简化了湿化学实验室检测。
Gallery 分立式分析仪结合了耐用的硬件、高级直观的软件和简单的操作,专为自动化高通量和低成本样品分析工作流程而设计,较大程度地减少了手动操作错误,从而获得可靠 且可重现的结果。将样品和预混合的即用型试剂加载至仪器后,自动化工作流程无需用户干预。与手动湿化学技术相比,自动化不仅可提高结果的可靠性和灵敏度,且因工作人员无需值守而可进一步处理其他工作,进而提高实验室生产率。只需加载样品瓶、插入样品瓶,然后让分析仪自行工作3小时即可,无需人员值守。
Gallery 分立式分析仪可提供:
Thermo Scientific Gallery Aqua Master 分立式分析仪由专门设计用于水和营养物分析的软件提供支持,可帮助用户满足当地法规要求。
使用专为食品和饮料分析开发的 Gallery 系统试剂,节省时间并减少错误。我们提供超过50种具有自动稀释功能的即用型试剂,使您能将其轻松应用于各种分析物浓度的方法。
Gallery 系统使用低成本的一次性 DECACELL 试管。一组试管包括10个反应单元,安装在一起进行真正的分立式分析。它们消除了样品残留且无需清洗,提高了通量,消除了污染并确保了可靠的结果。所需要的样品和试剂量更小 (2–240 µL),可减少废物生成,降低处置成本,最终可将每次分析的成本降低到20倍。
Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪使葡萄酒分析简单、准确和可靠。我们的即用型系统试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
了解我们的分立式分析仪如何通过自动完成光度和电化学分析来提供快速、可重现的结果,从而帮助您符合美国 EPA 清洁水法案 (CWA)。
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。
酶测定的自动化变得越来越重要,新款 Gallery Enzyme Master 满足常规 QA/QC 检测的新方法开发要求。