Gallery Aqua Master 样本
Gallery和Gallery Plus Aqua Master分立式分析仪结合了坚固耐用的硬件、专门设计的软件和简单的操作,专为符合当地法规的水和营养成分高通量分析而设计。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Gallery Aqua Master分立式分析仪专为水和营养成分分析而设计,可提供满足美国环境保护署(EPA)要求的环境、农业和工业实验室测试要求。与传统湿化学技术相比,自动化不仅可提高结果的可靠性和灵敏度,还可让工作人员腾出时间去完成其他工作,从而提高实验室生产力。由于无需处理危险试剂,Gallery 系统的自动化工作流程还可更好地保护实验室团队的健康和安全。Gallery Aqua Master分析仪需要更少量的样品和试剂体积,因此,它们产生的废物更少,使实验室能够实现可持续发展目标,并将每次测试的成本降低多达20倍。这些系统只需经过几个小时的培训便能掌握操作技能,并且适合于单个操作员管理,从而提高实验室效率并降低人员短缺的影响。
Gallery Aqua Master分析仪提供针对环境、工业和农业水和营养成分分析的特点,例如:
Gallery和Gallery Plus Aqua Master系统带有定制的软件功能,使实验室在遵循规定的方法和国际标准时,能够实现更高程度的工作流程自动化和实用性。新功能包括:
每个Gallery Aqua Master系统都由软件提供支持,使实验室能够自动执行完全符合环境和工业用水测试的最新行业法规的方法,包括美国EPA、NELAC和其他公认的国际标准。Gallery Aqua Master系统还支持美国EPA批准的酶还原方法,以实现更安全的硝酸盐+亚硝酸盐(TON)测量,该方法取代了传统镉柱还原线圈的方法,能更好地减少手动步骤耗时长的问题,以及避免使用危险材料并造成致癌健康风险。
与其他 Thermo Scientific Gallery分立式分析仪类似, Gallery和Gallery Plus Aqua Master分立式分析仪也具有以下特点:
Thermo Scientific DECACELL cuvettes 比色皿可实现实时动力学动态测量,而不会产生边缘效应。样品消耗量仅为2–240µL,废物产生和处置成本最低。此外,这些比色皿的一次性使用可确保无残留,从而提高结果的可靠性。
这些高通量、随机访问、直接读取的分立式分析仪每小时可处理多达350个测试,并具有可选的ECM单元,可实现并行的pH值和电导率测量。它们包括12个滤光片,覆盖340–880 nm的光谱范围和每个样品多达20个不同的化学参数。测量涵盖了广泛的浓度范围,灵敏度达到ppb水平,并具有出色的重现性。
Gallery Aqua Master分立式分析仪不仅具有预定义的、易于使用的方法,而且还提供了创建和运行由用户设计的特定的应用方法的灵活性。它们与用于环境和工业应用的即用型 Thermo Scientific Discrete Analyzer试剂和酶试剂盒, 手动制备的试剂以及第三方试剂兼容。
只需装载样本,插入试剂瓶,让分析仪自动工作长达3小时。由于所有必要的分析步骤都是自动化的,因此操作员在分析仪工作时有更多时间专注于实验室中的其他任务。
Gallery和Gallery Plus Aqua Master分立式分析仪均配有电化学测量(ECM)单元,除了对各种应用的多种分析物进行光度分析外,还可进行快速、并行的电化学分析。
| ![]() | ![]() |
| Gallery Aqua Master分立式分析仪 | Gallery Plus Aqua Master分立式分析仪 |
试剂容量 | 30 | 42 |
单次测试的试剂 | 最多添加4种试剂 | |
每小时检测次数 | 多达 200 | 多达 350 |
可选ECM装置 | 是 | 是 |
仪器尺寸 | 75 cm 宽 × 70 cm 深 × 62 cm 高 (关闭情况) | 94 cm 宽 × 70 cm 深 × 62 cm 高 (关闭情况) |
Gallery和Gallery Plus Aqua Master分立式分析仪结合了坚固耐用的硬件、专门设计的软件和简单的操作,专为符合当地法规的水和营养成分高通量分析而设计。
*为必填项