Gallery 分立式分析仪
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪包括组合型样品和试剂盘,上限容量为90份样品和30份试剂,其能够执行多达200次检测/小时。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
大多数工业生产过程(如从蒸馏原油到精炼石油产品、从木片造纸、将较大石脑油分子裂解成乙烯、从环氧乙烷制造聚合物、发电和制造高速微处理器)均需要大量高纯水。
维持可持续用水计划对所有主流耗水行业都至关重要。从源水到废水排放的常规水检测和监测对于确保安全和盈利运营均至关重要。常规工艺用水分析对于消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性至关重要。
工艺用水质量是工业生产过程中不可或缺的一部分。随着水流经输送或再循环系统时,水质会发生变化,因此,务必在使用位置(即水流入锅炉或预处理系统的位置)检查各种参数。通常,需要通过多种技术检测每份水样的多个参数以确保生产和重复使用的工艺用水不受污染。下表总结了从给水到废水中对工艺至关重要的水分析参数。
通过了解污染水平,机构操作员可以采取措施减少腐蚀、沉积和结垢造成的损害。因此,工业用水检测对于质量控制和工艺优化至关重要。腐蚀性离子、结垢离子、腐蚀抑制剂和腐蚀指示剂的多组分分析提供了公共事业公司成功、可预测地运营的详细信息。
回收和再利用工艺用水可提高分析检测实验室的样品负荷。使用合适仪器来帮助您减轻较重要的日常应用的工作负担才是关键——无论您在工业还是商业检测实验室中。通常,使用多种自动化传统湿化学分析方法(如滴定、分光光度计、离子测量仪、pH 值/电导率测量仪和流动注射分析仪 (FIA) 来检测几个工艺用水参数。传统自动化技术(如滴定和连续流动分析)相对不太灵活:特定化学方法需要使用专用模块,需要专门的技术人员来操作和维护仪器。分析非常耗时并产生大量试剂浪费。
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。日常检测地下水、源水、冷却水、蒸汽冷凝水、矿物质化水和废水等各种水样中的各种浓度的多种分析物(如腐蚀性阴离子、腐蚀抑制剂、腐蚀指示剂)使实验室资源面临沉重负担。提高生产率的解决方案就是同时处理多个参数并实现高通量分析和自动化操作。对于工业工艺用水质量监测,Thermo Scientific 分立式分析仪(配有 ECM 模块的 Gallery 和 Gallery Plus)快速地检测多个参数、自动高通量地分析大量样品并支持广泛浓度范围以分析各种离子强度的样品类型。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪提供了可同时运行两种测量技术(光度和电化学 (ECM))的集成平台。分立式单元技术允许同时完成同一样品的多项不同检测,避免浪费时间更换方法。Gallery 系统可以达到极低检测水平,其精密的稀释功能有助于管理广泛的浓度范围,无需用户干预。
Thermo Scientific Gallery Plus 分析仪可在其分离式样品和试剂盘内容纳108份样品和42份试剂,其能够执行多达350次检测/小时。
ECM 是集成在 Gallery 分立式分析仪中的装置,支持自动 pH 值和电导率测量。它能够在进行光度检测的同时测量 pH 值和电导率。ECM 适合用于原水、地下水、海水、雨水、市政用水、饮用水、污水和废水。它不适用于在纯水基质(如去离子水或蒸汽冷凝水)中测量。
对于进行常规工艺用水和废水分析同时又面临常规分析服务需求增加的实验室,配有 ECM 模块的 Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪可提供更高的通量,同时降低每次分析的成本。
使用适用于水(净水、废水、土壤和污泥消解物、流出物和盐水)和工业(工艺水)分析等环境检测的 Thermo Scientific Gallery 系统试剂可以免却试剂制备,进而节省时间。该试剂盒配有超过40种即用型 Gallery 环境分析用系统试剂,将1到3种试剂装在带条形码的20 mL 样品瓶中,以便使用分立式分析仪的条形码读取器自动读取批号和有效期等必要的标识数据。自动稀释功能使其可将方法应用于多种分析物浓度,而检测应用基于大多数国家或地区使用的推荐标准水和废水方法。使用 Gallery 环境分析用系统试剂简化您的分析,从而节省时间并减少错误。
Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。所有必需的分析步骤均自动完成,让操作员可以真正离开。并行测定单个样品的几种分析物以及 pH 值和电导率且具备多种自动化特性,可确保分析效率。 Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪结合即用型系统试剂,使整体工艺用水和废水分析简单、准确且可靠。
腐蚀性阴离子 | 腐蚀抑制剂 | 腐蚀指示物 | 基本水分析参数 | 环境参数 | 结垢参数 | 有机酸 | 营养物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氟化物 氯化物 硫化物 硫酸盐 亚硫酸盐 硫代硫酸盐 | 氨 亚硝酸盐 磷酸盐 锌 钼 | 总铁 铬 (VI) 锌 铜 | pH 值 电导率 碱度 总硬度 | 总凯氏氮 (TKN) 总磷 总苯酚 总可氧化氮 (TON) 游离和总氰化物 硫化物 铝 锰 硼 | 二氧化硅 钙 镁 | 甲酸 乙酸 草酸 乙醇酸 | 氨 总磷 总凯氏氮TKN 总可氧化氮TON 正磷酸盐 |
未找到与您输入条件相匹配的记录