任何人都可以执行所需的湿化学分析,无论其化学背景如何。Gallery 分立式分析仪易于使用和维护,基于工作流程的操作适用于所有用户级别。
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪设计用于提高光度(比色和酶)和电化学(pH 值和电导率)分析的效率,通过紧凑型台式设计快速提供可重现结果。其分立式单元技术使实验室能够同时测量多种分析物,同时减少总分析时间和操作时间。所有必需的分析步骤均自动进行,还可实现低检测水平。分析仪包括组合型样品和试剂盘,上限容量为90份样品和30份试剂,其能够执行多达200次检测/小时。在广泛的应用中提高分析性能,包括食品和饮料分析、酶、环境检测以及工业质量控制。
主要特点
独特的一次性 DECACELL 试管
- 使用的低成本一次性 DECACELL 试管是10个独立反应单元,它们装在一起以进行真正的分立式分析
- 无需清洗——提高通量
- 无残留——提高结果可靠性
- 减少样品和试剂用量:2–240 μL
- 极低的废物产生率和处置成本
- 降低每次分析的成本
高通量分析仪
- 真正的直接读数分立式分析仪
- 通量增加,样品容量高达200次检测/小时
- 选装的 ECM 装置可用于并行测量 pH 值和电导率
- 12个滤光片位置——涵盖从340到880 nm 的宽光谱范围
- 每个样品多达20个不同的化学参数
- 测量覆盖较大浓度范围,重现性极佳——灵敏度达 ppb 级
多功能且易于使用
- 预定义的即用型方法
- 超过50种即用型酶和比色试剂
- 通过单一标准储备液自动校准
- 自动稀释超量程样品
- 宽孵育温度范围,25 °C 到60 °C
- 可以开发用户特定的应用程序以满足各检测需求
用户界面和数据管理
- 基于工作流程的操作——适用于所有用户级别
- LIMS 连接
- 用户管理
- 可追溯性——内置样品和试剂的条形码读取器
- 带多种用户可定义的实时 QC 程序
- QC 图表——标记出不符合规格的质控结果
- 使用 IQ 试剂盒验证仪器
较低的拥有成本
- 氙气光源灯——在仪器寿命内节省成本
- 即用型 Gallery 系统试剂可免却耗时的试剂制备过程,使操作员可以完成其他任务
- 独特的小容量试管设计,可减少试剂浪费并可能降低操作成本
- 使用一次性试管进行无污染分析
- 可容纳各种样品杯和初级管
优点
通过真正的分立测量和一次性试管降低残留效应导致重新运行样品的风险。Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少制备错误,确保结果质量可靠。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。由于仪器工作不需要手动干预,您可以享受自动工作的效率并专注于更具战略性的任务。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 µL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
配备选装的 ECM 装置后,全自动、快速、随机存取式多参数分析仪每小时执行多达200次光度检测并进行67次并行 pH 值和电导率测量。并行测定单个样品的几种分析物且具备多种自动化特性,可确保分析效率。
任何人都可以执行所需的湿化学分析,无论其化学背景如何。Gallery 分立式分析仪易于使用和维护,基于工作流程的操作适用于所有用户级别。
通过真正的分立测量和一次性试管降低残留效应导致重新运行样品的风险。Thermo Scientific 系统试剂为即用型,节省技术人员的时间并减少制备错误,确保结果质量可靠。
Thermo Scientific Gallery 和 Gallery Plus 分立式分析仪是易于使用的自动化系统,可以简化实验室检测,同时具有节省时间和成本的双重优势。由于仪器工作不需要手动干预,您可以享受自动工作的效率并专注于更具战略性的任务。
独特的小容量试管设计可保证试剂用量极低 (2-240 µL),极大程度减少试剂浪费,因此可降低试剂成本。经过优化的试剂盒规格和上机稳定性进一步尽量减少产生的废物量并提高成本效率。
配备选装的 ECM 装置后,全自动、快速、随机存取式多参数分析仪每小时执行多达200次光度检测并进行67次并行 pH 值和电导率测量。并行测定单个样品的几种分析物且具备多种自动化特性,可确保分析效率。
规格
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪是全自动、面向样品的随机存取式分析仪。只需一份样品即可同时运行多种不同检测。分析仪中预定义了系统应用程序组合,例如用于食品、饮料、酶、水、环境与生物工艺质量控制和检测的系统应用程序。但是,可以定义新的用户特定应用程序。Gallery 分立式分析仪采用比色终点法、动力学方法以及比浊和双色反应法(出现/不出现过冲落样)。系统支持复杂样品基质的自动标准品添加测量方法。
- 组合型样品和试剂盘,机上多达90个样品位
- 多种空白检测功能可消除样品基质效应
- 自动启动和关闭方案
- 连续取放样品、试剂和试管而不中断常规工作流程
- 通过内置条形码读取器自动识别
- 开放式系统——修改现有方法或创建您自己的检测
- 自动处理稀释和重复分析
- 测量覆盖较大浓度范围,重现性极佳
- 可以实现极低的检测限 (ppb)
订购表
Gallery 分立式分析仪,无 ECM 装置 | Gallery 分立式分析仪,带 ECM 装置 | ||
---|---|---|---|
请求报价 | 请求报价 | ||
分立式分析仪 | 测量方法 | 对多种分析物进行快速光度分析,适合各种应用 | 对多种分析物进行快速的光度和电化学分析,适合各种应用 |
试管 | 分立式一次性试管 | ||
性能 | 试管容量 | 机上可容纳360个检测单元 | |
试管清洁 | 一次性试管,节省时间并提高通量、精度和准确度 | ||
交叉污染 | 无 | ||
样品容量 | 90个样品 | ||
试剂容量 | 30个位置 | ||
每次检测的试剂数量 | 可添加多达4种试剂 | ||
检测数/小时 | 200次检测/小时 | ||
每个样品的参数数量 | 多达20个参数 | ||
样品与试剂 | 样品容量 | 2–120 μL(可以扩容至高达240 μL) | |
试剂容量 | 2–240 μL | ||
样品容器 | 0.5、2.0和4.0 mL 样品杯 5.0、7.0或10.0 mL 样品管 | ||
技术信息 | pH 值范围 | 2-12 | |
电导率范围 | 20 μS/cm–112 mS/cm | ||
波长范围 | 340 nm-880 nm | ||
滤光盘 | 12位 | ||
线性范围 | 0至3.5A | ||
分辨率 | 0.001A | ||
光源灯 | 长寿命氙气灯 | ||
苦味检测 | — | ||
测量温度 | 可在25 °C 和60 °C 之间调节;默认设置为37 °C | ||
自动分析 | 自动校准 | ✓ | |
自动稀释超量程样品 | ✓ | ||
样品和试剂的条形码读取器 | ✓ | ||
自动开机与关机 | ✓ | ||
紧急样品 | 连续取放样品、试剂和试管而不中断检测过程 | ||
用户界面 | 双向 LIMS | ✓ | |
校准 | 因子、偏差、线性、逻辑回归、曲线、2阶和点对点 | ||
QC 检查 | 带多种可变规则的实时 QC 程序;控制频率、用户可定义 | ||
超出限值 | 标记结果 | ||
硬件 | 尺寸 | 75 cm 宽 × 70 cm 深 × 62 cm 高(封闭) 75 cm 宽 × 70 cm 深 × 130 cm 高(未封闭) | |
重量 | 85 kg (187 lbs) | ||
产品号* | MG9861 0001 | MG9861 1001 |
分立式分析仪市场应用
掌控啤酒分析
Gallery Plus Beermaster 分立式分析仪专用于分析啤酒、麦芽和麦芽汁,自动完成费力且费时的检测。
简化葡萄酒分析
Thermo Scientific Gallery 分立式分析仪使葡萄酒分析简单、准确和可靠。我们的即用型系统试剂专为快速且经济高效地分析果汁和葡萄酒而开发。
高通量环境分析
了解我们的分立式分析仪如何通过自动完成光度和电化学分析来提供快速、可重现的结果,从而帮助您符合美国 EPA 清洁水法案 (CWA)。
工业用水分析
为了消除可能损坏宝贵的工业组件的腐蚀和水垢并确保合规性,必须连续执行可靠的水分析。
酶测定分析
酶测定的自动化变得越来越重要,新款 Gallery Enzyme Master 满足常规 QA/QC 检测的新方法开发要求。
环境与工业应用纲要
了解 Gallery 分立式分析仪如何对饮用水、废水、污水、土壤和肥料以及植物提取物样品进行同时的多参数营养分析。
资源
点播 DIA 网络讲座
搜索自动湿化学分析资源
未找到与您输入条件相匹配的记录