Search Thermo Fisher Scientific
手动滴定非常耗时,且常常会由于人为错误得到不精确的结果。更不用说,不当的跟踪方法会导致重要数据极易丢失。Thermo Scientific Orion Star T900 系列自动滴定仪旨在让滴定操作比手动滴定更简单、更可靠、更具可重复性。
该系列自动滴定仪扩大了可超出直接电极分析范围测量的离子和化合物的数量,并且支持动态过程控制,可对滴定进行调整以优化分析结果。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您做出选择。
手动滴定可能是一个耗时且令人沮丧的过程。观看视频,了解找到终点、重现工作流程以及优化结可以是多么轻松。自动向滴定管注液有助于尽可能减少腐蚀性材料的处理。使用自动滴定仪有助于确保实验室操作更安全、更高效。
使用自动滴定仪克服主要滴定挑战
您在滴定方面遇到过挑战吗?
在本次网络讲座中,将为您介绍如何提高滴定的准确性、一致性和工作效率。
Orion Star T900 系列自动滴定仪可实现高度准确和精确的分液
在本白皮书中,您将了解 Orion Star T900 系列自动滴定仪的分液准确度和精确度。我们将证明我们的自动滴定仪超出了行业既定的精确度和准确度标准,可让用户对其滴定应用更有信心。
利用 Orion Star T900 系列自动滴定仪简化您的手动滴定工作流程,并提高效率和重复性。查看下方应用图表,了解是否有适合您的自动滴定仪。
✓ | 酸/碱滴定 |
✓ | 银量滴定 |
✓ | 氧化还原滴定 |
✓ | 络合滴定 |
✓ | 沉淀滴定 |
✓ | 单滴定剂滴定 |
✓ | 钠的 MKA 滴定 |
✓ | 自动数据记录 |
✓ | 通过 U 盘传输数据 |
✓ | 将手动滴定转换为自动滴定 |
我们目前无法提供 Karl Fischer、安培、stat 和永停滴定解决方案。如有其他问题,请联系客户支持,以与您当地的销售代表取得联系。
手动滴定的过程可能非常繁琐,需要操作员站在一个地方,观察微小的液滴滴入样品容器中,并耐心等待颜色变化或其他终点指示,然后再重新开始该过程,重复样品滴定可能需要数小时。
如果使用自动滴定仪,您可以在开始滴定后离开滴定仪执行去其他任务或检测,而滴定仪会自动完成滴定剂添加、终点检测和结果计算,无需操作员参与。
滴定完成后,滴定仪将发出蜂鸣声,通知操作员已获得结果,可以开始另一次滴定。
手动滴定通常使用未经认证的带活塞 B 级或 A 级滴定管向样品中添加滴定剂。操作员使用活塞开始和停止向样品中添加滴定剂,通常每次一滴,直至达到终点。
此类添加的精度,尤其是接近终点时的精度,主要取决于操作员的技能水平、经验以及对手头任务的专注程度。操作员经常会让过多的滴定剂流出滴定管进入样品,超过终点,进而需要重新进行整个滴定过程。即使是技术精湛且经验丰富的操作员,其手动滴定结果的精度也可能受到最后几滴滴定剂的限制,因为每滴滴定剂的体积均可能不同。
使用自动滴定仪时,会利用高精度滴定剂输送系统进行滴定,该系统可控制向样品中添加的所有滴定剂,并在检测到接近终点时调整添加速率。
到达终点后,滴定仪使用精确测量的加至样品中的滴定剂体积,自动计算样品的浓度结果。操作员的技能水平、经验以及对手头任务的专注程度已不再是影响滴定结果总体准确度的因素,大大降低了错过终点的可能性。
通常,在实验室中计算滴定的方法是在到达终点后计算样品浓度。在此计算中,有许多点可能会因为人为错误而无法获得一致、可重现的结果。
使用自动滴定仪时,它将根据输入的参数自动计算样品浓度。此外,在自动滴定仪上,可将电极、滴定剂和滴定设置参数另存为一种方法,因此每次滴定都可以使用完全相同的设置。这些方法可以在滴定仪之间转移,以实现在多台滴定仪或多个实验室中使用一致的程序。这样,您可以通过每次都运行完全相同的参数,无需重新输入任何信息,节省重复滴定的时间。
自动滴定仪无需将滴定结果手动记录在笔记本或纸上,而是会自动将滴定结果保存在数据日志中,且带有时间和日期戳。
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | |
直接测量模式 | pH | 氧化还原 | 离子选择电极 (ISE) | pH、氧化还原、ISE |
校准模式 | 1至5点 pH | 1点相对 mV | 1至5点 ISE | 1至5点 pH、1点相对 mV、1至5点 ISE |
多点已知加量点 (MKA) | _ | 最多5个 | 最多5个 | |
滴定技术 | 等效点(1或2点)或预设终点(1、2或3点) | |||
滴定类型 | 直接滴定或返滴定 | |||
空白选项 | 使用滴定的固定值或变量值 | |||
每次滴定运行的周期数 | 最多5个周期(可根据平均值和 RSD 计算的结果选择排除某些结果) | |||
滴定剂测定 | 标定滴定剂或手动浓度输入 | |||
滴定过程控制 | 常规、快速、精密或用户自定义 | |||
滴定精度 | ±0.5% RSD,取决于环境和操作条件 | |||
应用案例 |
|
|
| 可灵活执行 pH、氧化还原和离子浓度滴定的一体式滴定仪。 |
可用电极 | pH 电极 | 氧化还原电极 | ISE 电极 | pH 电极、氧化还原电极、ISE 电极 |
这些视频将指导您如何使用滴定仪(从设置到应用支持)。
常见滴定方法的应用文档:
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。