水质分析的准确便携式解决方案。
Thermo Scientific 袖珍测试仪是便携式电化学测试的理想选择。有8种型号可供选择,可测量 pH 值、ORP、电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度和温度。Elite 袖珍测试仪可为您的应用提供多种传感器设计,Expert 袖珍测试仪可为您提供经济实惠的选择。
Elite 袖珍测试仪
Thermo Scientific™ Elite 袖珍测试仪提供灵活的便携式电化学测试。有6种型号可供选择,可根据您的应用采用各种设计传感器来测量 pH、ORP、电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度和温度。Elite 袖珍测试仪经久耐用,配有大型背光屏幕、一键式校准和可更换的传感器头。
|
|
所有装置都配有可更换的传感器、软质便携箱(不包括 pH spear 测试仪)、挂绳、透明样品/存储盖和 AAA 电池
范围 | 分辨率 | 相对精度 | 校准曲线点数 | 温度补偿 | |
---|---|---|---|---|---|
pH | -1.00 - 15.00pH | 0.01 pH | ±0.02 pH | 最多3个 | 是 |
电导率 | 0.00 - 20.00 mS/cm | 0.1 μS/cm:0.0 - 200.0 μS/cm 1 μS/cm:200 - 2000 μS/cm 0.01 mS/cm:2.00 - 20.00 mS/cm | ±1% 满量程 | 最多3个 | 是,线性,带可调温度系数 (0.0% - 10.0%) |
TDS | 0.00 - 10.00 ppt (取决于 TDS 因子) | 0.1 ppm:0.0 - 100.0 ppm 1 ppm:100 - 1000 ppm 0.01 ppt:0.10 - 10.00 ppt | ±1% 满量程 | 最多3个 | 是,线性 |
盐度 | 0.00 - 10.00 ppt | 0.10 ppt | ±1% 满量程 | 1 | 是,根据实际盐度曲线 |
ORP | -1000 - 1000 mV | ±1 mV | ±3mV | 1 | 不适用 |
温度 | 0 - 60.0°C 32.0 - 140.0ºF | 0.1ºC / 0.1ºF | ±0.6°C,±1.0°F:0.0 - 50.0°C ±1.1°C,±1.9°F:50.1 - 60.0°C | 1 | pH、CTS 和 PCTS 测试仪的自动温度输入 ORP 和 Spear 测试仪的手动温度输入 |
Expert 袖珍测试仪
Thermo Scientific™ Expert 袖珍测试仪可提供经济实惠的便携式电化学测试。有两种型号可供选择,可测量 pH 值和温度或电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度和温度。Expert 袖珍测试仪坚固耐用,具有双行显示大屏幕、一键式校准和1年保修。
|
|
范围 | 分辨率 | 相对精度 | 校准曲线点数 | 温度补偿 | |
---|---|---|---|---|---|
pH | 0.0 - 14.0 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | 1 - 3 | 是 |
电导率 | 0.00 - 20.00 mS/cm | 10 μS/cm:0 - 1990 μS/cm 0.10 mS/cm:2.00 - 20.0 mS | ±2% 满量程 | 1 | 是,线性 |
TDS | 0.00 - 20.00 ppt | 10 ppm:0 - 1990 ppm 0.10 ppt:2.00 - 20.0 ppt | ±2% 满量程 | 1 | 是,线性 |
盐度 | 0.0 - 10.0 ppt | 0.1 ppt | ±2% 满量程 | 1 | 是,根据实际盐度曲线 |
温度 | 0-50.0°C 32.0-122.0ºF | 0.1ºC / 0.1ºF | ±0.6°C,±1.0°F | 1 | 自动温度输入 |
Style Sheet for Global Design System