Search Thermo Fisher Scientific
离子浓度测量或离子特异性 (ISE) 测量可在各个实验室的各类样品中进行,包括水、食品和饮料、药品和生物样品。
为了评估某个样品的离子特异性性能,最优测量方法是使用斜率 S,也可以从 pH 测量中得知。无论您是想通过直接法、稀释法、矩阵匹配法、已知增量法还是矩阵因子法来进行 ISE 测量,我们强大的离子特异性测量仪、电极、标准液和溶液产品组合都能提供准确性和重复性良好的 ISE 测量结果。
离子选择电极 (ISE) 是一种实用多功能传感器,适用于检测环境、农业、工业、生物技术、制药、食品、废水、饮用水等各类样品中的离子。常见目标离子包括氨、氟化物、硝酸盐、氯化物、钙、钠、钾、银、硫化物、碘化物、溴化物、铅、镉、铜等。
|
|
|
|
为了使用 ISE 进行精确测量,应根据具体样品条件选择合适的 ISE 方法。
离子特异性测量的法规各不相同,因此您必须拥有符合行业标准的仪器和电极,这一点非常重要。以下是各种行业合规性要求的国际标准列表。
符合法规要求的国际标准:
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16 - 994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
结合 Thermo Scientific 测量仪、电极、标准品和溶液,应对您的样品分析挑战,是以下应用的理想选择。点击下面的图标,了解有关这些产品的更多信息。
ISE 测量的准确性和可靠性取决于您使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品
|
我们提供电极、标准品和电极储存溶液、电极清洗溶液和电极充填液,满足您的 ISE 测量需求。根据您的过程需求,查找溶液。 |
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和确认 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›