可靠地执行 ISE 测量
高品质台式和便携式 ISE 测量仪对于您每天进行的常规离子测量至关重要。用于离子浓度和温度分析的台式和便携式测量仪旨在帮助您在各种应用中测量样品,并提供您对实验室或现场仪器所需的特性和功能:
- 日复一日准确、一致的结果
- 易于使用的特性可较大限度提高工作效率并尽量缩短培训时间
- 多种台式和便携式测量仪可满足您的应用要求和预算
- 耐用的结构,使用寿命长
- 模块化仪表设计可实现较大的配置灵活性和功能扩展性,有助于满足您不断变化的需求
- 集成 Thermo Scientific ROSS 电极产品线——完全可靠地提供完整解决方案
我们的测量仪、电极、缓冲剂、标准液和溶液专为多种应用和行业而设计:
|
|
|
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE (VSTAR40 系列) | Orion Dual Star pH/ISE 双通道 (2115000系列) | Orion Star A214 pH/ISE (STARA2140 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品、合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 19.999 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多5个 |
自动缓冲液集 | USA/NIST、DIN 或自定义 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ISE 范围 | 0.0001 - 19990 | 0.0001 - 19900 | 0.0001 - 19900 |
增量技术 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法、分析物(样品)加/减量法 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法 | --- |
温度范围 | -5 - 105 °C,22 - 221 °F | -5 - 105 ºC,23 - 221 ºF | -5 - 105 ºC,23 - 221 ºF |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 2 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | 1 |
数据日志 | 2,000(包含日期/时间) | 1,000(包含日期/时间) | 2,000(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 10 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 电极 ID、样品 ID | 样品 ID、用户 ID |
数据导出选项 | USB (2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
电源 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No 1010003) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No 1010003)或4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 先进 | |
---|---|---|
Orion Star A329 pH/ISE (STARA3290 系列) | Orion Star A324 pH/ISE (STARA3240 系列) | |
![]() | ![]() | |
多功能、强大的多参数测量仪 | 耐用、可靠的多参数测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 工业——废水、饮用水、食品和饮料;环境——湖泊、池塘 | 工业——废水、冷却罐;环境——湖泊、池塘 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相对精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 |
pH 校准编辑 | 是 | 是 |
范围 (mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相对精度 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
EH ORP 模式 | 是 | 是 |
范围 (ISE) | 0.0001 - 19,900 | 0.0001 - 19,900 |
分辨率 (ISE) | 最小值0.0001,自动量程,最多3位有效数字(用户可选) | 最小值0.0001,自动量程,最多3位有效数字(用户可选) |
相对精度 (ISE) | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
单位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 |
校准点 | 最多5个 | 最多5个 |
校准编辑 | 是 | 是 |
校准功能 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 |
范围(温度) | –5 - 105ºC,23 - 221ºF | –5 - 105ºC,23 - 221ºF |
分辨率(温度) | 0.1ºC,0.1ºF | 0.1ºC,0.1ºF |
相对精度(温度) | ±0.1ºC,±0.1ºF | ±0.1ºC,±0.1ºF |
温度漂移校准 | 1点 | 1点 |
数据日志数 | 5,000(包含时间和日期戳) | 5,000(包含时间和日期戳) |
记录功能 | 手动、就绪记录(包括自动读取)、定时 | 手动、就绪记录(包括自动读取)、定时 |
pH 电极或 ISE | BNC,参比电极接口 | BNC,参比电极接口 |
电导率或 ATC 探头 | 8针 mini DIN | 8针 mini-DIN |
DO 探头 | 9针 mini-DIN | -- |
输出 | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100-240VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
电池寿命 | 800小时 | 800小时 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | |
---|---|
Eutech ION2700 台式 pH/离子测量仪 | |
![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 |
mV、RmV 模式 | 是 |
离子浓度范围 | 0.001 - 19900 ppm |
离子校准点 | 2 - 8 |
范围(温度) | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F |
通道数 | 1 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 |
数据导出选项 | RS232 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Eutech pH 450 便携式测量仪 | Eutech pH 620 便携式测量仪 | Eutech ION 6+ 便携式测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
pH 范围 | –2.00 - 16.00 pH | -2.000 - 20.000 pH | 0.00 - 14.00 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH |
pH 相对精度 | ±0.01 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多3个 |
范围 (mV) | ±2000 mV | ±2000 mV | ±500 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV (±999.9 mV);1 mV(以上) | 0.1 mV | 0.1 mV (±199.9 mV) / 1 mV(以上) |
相对精度 | ±0.2 mV +2 LSD 或 读数的 +0.5%; 取较大者 | ±0.2 mV + 1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV + 1 LSD |
pH ORP 模式 | --- | 是 | 是 |
范围 (ISE) | 0.0 - 2000 ppm | 0.001 - 19900 | 0.01 - 0.99 / 1.0 - 199.9 / 200 - 1999 ppm |
校准点 | 2-4 或 2-5 个 | 最多8个 | 最多3个 |
范围(温度) | -10.0 - 110.0 ºC (14.0 - 230.0 ºF) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | 0.0 - 100.0 ºC |
数据日志数 | 500(包含时间和日期戳) | 500(包含时间和日期戳) | --- |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | RS232C(通过 LED)、IrDA | --- |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC、SMPS)(光学) | 9 V DC 适配器 (500 mA) | --- |
电池 | 2节 AA 电池(内附) | 随附4节 AA 电池 | 4节 AAA 电池 |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE (VSTAR40 系列) | Orion Dual Star pH/ISE 双通道 (2115000系列) | Orion Star A214 pH/ISE (STARA2140 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品、合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 19.999 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多5个 |
自动缓冲液集 | USA/NIST、DIN 或自定义 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ISE 范围 | 0.0001 - 19990 | 0.0001 - 19900 | 0.0001 - 19900 |
增量技术 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法、分析物(样品)加/减量法 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法 | --- |
温度范围 | -5 - 105 °C,22 - 221 °F | -5 - 105 ºC,23 - 221 ºF | -5 - 105 ºC,23 - 221 ºF |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 2 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | 1 |
数据日志 | 2,000(包含日期/时间) | 1,000(包含日期/时间) | 2,000(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 10 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 电极 ID、样品 ID | 样品 ID、用户 ID |
数据导出选项 | USB (2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
电源 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No 1010003) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货No 1010003)或4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 先进 | |
---|---|---|
Orion Star A329 pH/ISE (STARA3290 系列) | Orion Star A324 pH/ISE (STARA3240 系列) | |
![]() | ![]() | |
多功能、强大的多参数测量仪 | 耐用、可靠的多参数测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 工业——废水、饮用水、食品和饮料;环境——湖泊、池塘 | 工业——废水、冷却罐;环境——湖泊、池塘 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相对精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 |
pH 校准编辑 | 是 | 是 |
范围 (mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相对精度 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
EH ORP 模式 | 是 | 是 |
范围 (ISE) | 0.0001 - 19,900 | 0.0001 - 19,900 |
分辨率 (ISE) | 最小值0.0001,自动量程,最多3位有效数字(用户可选) | 最小值0.0001,自动量程,最多3位有效数字(用户可选) |
相对精度 (ISE) | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
单位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 |
校准点 | 最多5个 | 最多5个 |
校准编辑 | 是 | 是 |
校准功能 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 |
范围(温度) | –5 - 105ºC,23 - 221ºF | –5 - 105ºC,23 - 221ºF |
分辨率(温度) | 0.1ºC,0.1ºF | 0.1ºC,0.1ºF |
相对精度(温度) | ±0.1ºC,±0.1ºF | ±0.1ºC,±0.1ºF |
温度漂移校准 | 1点 | 1点 |
数据日志数 | 5,000(包含时间和日期戳) | 5,000(包含时间和日期戳) |
记录功能 | 手动、就绪记录(包括自动读取)、定时 | 手动、就绪记录(包括自动读取)、定时 |
pH 电极或 ISE | BNC,参比电极接口 | BNC,参比电极接口 |
电导率或 ATC 探头 | 8针 mini DIN | 8针 mini-DIN |
DO 探头 | 9针 mini-DIN | -- |
输出 | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100-240VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
电池寿命 | 800小时 | 800小时 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | |
---|---|
Eutech ION2700 台式 pH/离子测量仪 | |
![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 |
mV、RmV 模式 | 是 |
离子浓度范围 | 0.001 - 19900 ppm |
离子校准点 | 2 - 8 |
范围(温度) | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F |
通道数 | 1 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 |
数据导出选项 | RS232 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Eutech pH 450 便携式测量仪 | Eutech pH 620 便携式测量仪 | Eutech ION 6+ 便携式测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
pH 范围 | –2.00 - 16.00 pH | -2.000 - 20.000 pH | 0.00 - 14.00 pH |
pH 分辨率 | 0.01 pH | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH |
pH 相对精度 | ±0.01 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多3个 |
范围 (mV) | ±2000 mV | ±2000 mV | ±500 mV |
分辨率 (mV) | 0.1 mV (±999.9 mV);1 mV(以上) | 0.1 mV | 0.1 mV (±199.9 mV) / 1 mV(以上) |
相对精度 | ±0.2 mV +2 LSD 或 读数的 +0.5%; 取较大者 | ±0.2 mV + 1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV + 1 LSD |
pH ORP 模式 | --- | 是 | 是 |
范围 (ISE) | 0.0 - 2000 ppm | 0.001 - 19900 | 0.01 - 0.99 / 1.0 - 199.9 / 200 - 1999 ppm |
校准点 | 2-4 或 2-5 个 | 最多8个 | 最多3个 |
范围(温度) | -10.0 - 110.0 ºC (14.0 - 230.0 ºF) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | 0.0 - 100.0 ºC |
数据日志数 | 500(包含时间和日期戳) | 500(包含时间和日期戳) | --- |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | RS232C(通过 LED)、IrDA | --- |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC、SMPS)(光学) | 9 V DC 适配器 (500 mA) | --- |
电池 | 2节 AA 电池(内附) | 随附4节 AA 电池 | 4节 AAA 电池 |
探索集测试功能于一身的多功能测量仪
使用一台功能强大的测量仪测量 pH、离子浓度、电导率、溶解氧和温度。我们的台式和便携式多参数测量仪的设计可提高您在实验室中和现场的工作效率。
Thermo Scientific 特色 ISE 测量仪
专注于
易用性
- 大尺寸、易于查看的显示屏有助于更容易、更快地记录测量结果,帮助减少记录错误
- 屏幕说明提供有关校准和设置的指导,以便在尽可能少的培训下实现更一致的操作
提供快速可靠的测量
- 可选择的读取模式和读数稳定性指示器在测量准备就绪时捕获并通知
- 测量和可选报警显示的校准信息有助于确保测量的完整性
协助满足合规性要求
- 测量离子浓度和温度
- 使用可选择单位和可调稳定性标准执行最多6个点的离子浓度校准
- 选择具有增量技术的测量仪,执行已知加量法、已知加量法、分析物(样品)加量法或减量法分析
优化您的 ISE 测量过程
无论从事食品和饮料、制药、能源和电力、教育、政府,还是水和废水管理,您都可以依靠 Thermo Scientific Orion ISE 测量仪来帮助您符合法规标准,确保满足质量控制协议,实现您的安全目标,加快完成从挑战到解决方案的跨越发展。
了解更多有关台式和便携式测量仪可以协助的法规要求信息。
符合法规要求的国际标准:
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16 - 994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
查看 ISE 测量产品完整列表
具有各种壳体材料、壳体款式、填充类型、参比类型和液接界的优质 pH 电极、标准品和溶液可供选择,以满足您的不同需求。 |
支持
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和确认 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。