解答您最关心的水分析和水净化问题,了解当前使用的产品。详细了解:
· pH 值与多参数台式和便携式测量仪
· 电极(pH 电极、ISE、电导率、DO)
· 电位滴定仪
· 分光光度计
· 水净化系统
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用一台功能强大的测量仪测量 pH、离子浓度、电导率、溶解氧和温度。我们的台式和便携式多参数测量仪的设计可提高您在实验室中和现场的工作效率。
选择多参数测量仪可减少工作台上或手上的设备数量,无需使用多台测量仪即可在一台设备的显示屏上显示多个参数,并节省了将电极从一台测量仪转移到另一台测量仪进行测量的时间。立即把您的参数组合起来进行同步测量,以节省空间、时间和资金。
了解更多有关台式和便携式测量仪可以协助的法规要求的信息。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您做出选择。
提高您的工作效率,保护您的资产。我们为台式和便携式测量仪提供多种测量仪附件。
高端 | 先进 | |||
---|---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE、电导率和 RDO/DO 台式测量仪 | Orion Versa Star Pro pH/电导率台式测量仪 | Orion Star A215 pH/电导率台式测量仪 | Orion Star A216 pH/RDO/DO 台式测量仪 | |
(VSTAR90 系列) | (VSTAR50 系列) | (STARA2150 系列) | (STARA2160 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
高性能多参数实验室测量系统 | 高性能双参数实验室测量系统 | 易用、可靠的双参数实验室测量仪 | 易用、可靠的双参数实验室测量仪 | |
非常适合以下领域的应用:: | 食品和饮料、工业、水处理 | 制药、生物技术、食品和饮料 | 化学品、外包测试、水处理 | 水处理、废水处理、化学品 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV、ORP 模式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
离子浓度模式 | 是 | 否 | 否 | 否 |
电导率模式 | 是 | 是 | 是 | 否 |
其它模式 | TDS、盐度、电阻率 | TDS、盐度、电阻率 | TDS、盐度、电阻率 | --- |
溶解氧模式 | 是 | 否 | 否 | 是 |
兼容探头 | RDO、极谱式 | --- | --- | RDO、极谱式 |
温度范围 | -5 - 105°C 22 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 4,可通过模块定制 | 2 | 2 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
数据日志 | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 30/模式 | 10 | 10 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID |
数据导出选项 | USB (2)、RS232 | USB (2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
电源 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 高端 | 高端 | |
---|---|---|---|
Orion Star A325 多参数测量仪 (STARA3250 系列) | Orion Star A326 多参数测量仪 (STARA3260 系列) | Orion Star A329 多参数测量仪 (STARA3290 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
牢固、可靠的多参数测量仪 | 牢固、可靠的多功能多参数测量仪 | 多功能、强大的多参数测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 工业——冷却塔、废水;环境——池塘、湖泊 | 工业——废水;环境——池塘、湖泊 | 工业——废水、饮用水、食品和饮料;环境——池塘、湖泊 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相对精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV 范围 | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
EH/ORP 模式 | 是 | 是 | 是 |
溶解氧模式 | 否 | 是 | 是 |
TDS 相对精度 | 读数的 0.5% ±1位 | -- | 读数的 0.5% ±1位 |
温度范围 | -5 - 105°C,23 - 221°F | –5 - 105ºC,23 - 221ºF | –5 - 105ºC,23 - 221ºF |
数据日志数 | 5000(包含时间和日期戳) | 5000(包含时间和日期戳) | 5000(包含时间和日期戳) |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100–240VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | |
---|---|
Eutech PC2700 pH/电导率台式测量仪 | |
![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 |
mV、RmV 模式 | 是 |
离子浓度模式 | 是 |
电导率模式 | 是 |
其它模式 | TDS、盐度、电阻率 |
范围(温度) | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F |
背光显示屏 | 是 |
通道数 | 2 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 |
数据导出选项 | RS232 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 |
高端 | 高端 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eutech PD 450 便携式多参数测量仪 | Eutech PC 450 便携式多参数测量仪 | Eutech PCD 650 便携式多参数测量仪 | Eutech PC 650 便携式多参数测量仪 | Eutech PD 650 便携式多参数测量仪 | Eutech CD 650 便携式多参数测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pH 范围 | –2.00 - 16.00 | –2.00 - 16.00 | –2.00 - 20.00 | –2.00 - 20.00 | –2.00 - 20.00 | --- |
pH 分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.1 / 0.01 Ph | 0.1 / 0.01 Ph | 0.1 / 0.01 Ph | --- |
pH 相对精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | --- |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | --- |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | --- |
EH/ORP 模式 | --- | --- | 是 | 是 | 是 | --- |
电导率模式 | --- | 是 | 是 | 是 | --- | 是 |
溶解氧模式 | 是 | --- | 是 | --- | 是 | 是 |
TDS 相对精度 | --- | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 + |
离子浓度模式 | --- | --- | 是 | 是 | 是 | --- |
温度范围 | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) |
数据日志数 | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | USB 或 RS232 | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器(选配) | 9 V DC 适配器(选配) | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 |
电池 | 2节 AA 电池(随附) | 2节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) |
高端 | 先进 | |||
---|---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH/ISE、电导率和 RDO/DO 台式测量仪 | Orion Versa Star Pro pH/电导率台式测量仪 | Orion Star A215 pH/电导率台式测量仪 | Orion Star A216 pH/RDO/DO 台式测量仪 | |
(VSTAR90 系列) | (VSTAR50 系列) | (STARA2150 系列) | (STARA2160 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
高性能多参数实验室测量系统 | 高性能双参数实验室测量系统 | 易用、可靠的双参数实验室测量仪 | 易用、可靠的双参数实验室测量仪 | |
非常适合以下领域的应用:: | 食品和饮料、工业、水处理 | 制药、生物技术、食品和饮料 | 化学品、外包测试、水处理 | 水处理、废水处理、化学品 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV、ORP 模式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
离子浓度模式 | 是 | 否 | 否 | 否 |
电导率模式 | 是 | 是 | 是 | 否 |
其它模式 | TDS、盐度、电阻率 | TDS、盐度、电阻率 | TDS、盐度、电阻率 | --- |
溶解氧模式 | 是 | 否 | 否 | 是 |
兼容探头 | RDO、极谱式 | --- | --- | RDO、极谱式 |
温度范围 | -5 - 105°C 22 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 4,可通过模块定制 | 2 | 2 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
数据日志 | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 30/模式 | 10 | 10 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID |
数据导出选项 | USB (2)、RS232 | USB (2)、RS232 | USB、RS232 | USB、RS232 |
电源 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 高端 | 高端 | |
---|---|---|---|
Orion Star A325 多参数测量仪 (STARA3250 系列) | Orion Star A326 多参数测量仪 (STARA3260 系列) | Orion Star A329 多参数测量仪 (STARA3290 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
牢固、可靠的多参数测量仪 | 牢固、可靠的多功能多参数测量仪 | 多功能、强大的多参数测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 工业——冷却塔、废水;环境——池塘、湖泊 | 工业——废水;环境——池塘、湖泊 | 工业——废水、饮用水、食品和饮料;环境——池塘、湖泊 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相对精度 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV 范围 | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV | ±2,000.0 mV |
EH/ORP 模式 | 是 | 是 | 是 |
溶解氧模式 | 否 | 是 | 是 |
TDS 相对精度 | 读数的 0.5% ±1位 | -- | 读数的 0.5% ±1位 |
温度范围 | -5 - 105°C,23 - 221°F | –5 - 105ºC,23 - 221ºF | –5 - 105ºC,23 - 221ºF |
数据日志数 | 5000(包含时间和日期戳) | 5000(包含时间和日期戳) | 5000(包含时间和日期戳) |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100–240VAC | 选配——通用型,100–240VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | |
---|---|
Eutech PC2700 pH/电导率台式测量仪 | |
![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 |
mV、RmV 模式 | 是 |
离子浓度模式 | 是 |
电导率模式 | 是 |
其它模式 | TDS、盐度、电阻率 |
范围(温度) | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F |
背光显示屏 | 是 |
通道数 | 2 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 |
数据导出选项 | RS232 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 |
高端 | 高端 | 高级 | 高级 | 高级 | 高级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eutech PD 450 便携式多参数测量仪 | Eutech PC 450 便携式多参数测量仪 | Eutech PCD 650 便携式多参数测量仪 | Eutech PC 650 便携式多参数测量仪 | Eutech PD 650 便携式多参数测量仪 | Eutech CD 650 便携式多参数测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
pH 范围 | –2.00 - 16.00 | –2.00 - 16.00 | –2.00 - 20.00 | –2.00 - 20.00 | –2.00 - 20.00 | --- |
pH 分辨率 | 0.01 pH | 0.01 pH | 0.1 / 0.01 Ph | 0.1 / 0.01 Ph | 0.1 / 0.01 Ph | --- |
pH 相对精度 | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | ±0.01 pH | --- |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | 最多6个 | --- |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | --- |
EH/ORP 模式 | --- | --- | 是 | 是 | 是 | --- |
电导率模式 | --- | 是 | 是 | 是 | --- | 是 |
溶解氧模式 | 是 | --- | 是 | --- | 是 | 是 |
TDS 相对精度 | --- | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 | ±1% 满量程 + |
离子浓度模式 | --- | --- | 是 | 是 | 是 | --- |
温度范围 | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) | -10.0 - 110.0 °C (14.0 - 230.0 °F) |
数据日志数 | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) | 500(包含日期和时间戳) |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | USB 或 RS232 | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA | RS232C(通过 LED)、IrDA |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器(选配) | 9 V DC 适配器(选配) | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 | 9 V DC 适配器 |
电池 | 2节 AA 电池(随附) | 2节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) | 4节 AA 电池(随附) |
另外,Thermo Scientific 还提供了一款多参数袖珍测试仪作为一个经济实惠的便携式电化学测试解决方案。使用我们的 Elite PCTS 袖珍测试仪测量 pH 值、电导率、总溶解固体 (TDS)、盐度和温度。
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16-994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。